Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          • Primary Antibodies ›
          • CXCL13 Antibodies

          Invitrogen

          CXCL13 Polyclonal Antibody, Biotin, PeproTech®

          View all (23) CXCL13 antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite CXCL13 Polyclonal Antibody, Biotin, PeproTech®

          Additional Information:
          {{banner.description}}
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          • Antibody Testing Data (3)
          CXCL13 Antibody in Western Blot (WB)
          Group 53 Created with Sketch.
          CXCL13 Antibody in Western Blot (WB)
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 3

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          CXCL13 Antibody (500-P141BT-50UG) in WB

          Western Blot: To detect hBCA-1 by Western Blot analysis CXCL13 Polyclonal Antibody, Biotin (Product # 500-P141BT-500UG) can be used at a concentration of 0.1-0.2 µg/mL. Used in conjunction with compatible secondary reagents the detection limit for Recombinant hBCA-1 is 1.5-3.0 ng/lane, under either reducing or non-reducing conditions. {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          CXCL13 Antibody in Western Blot (WB)
          CXCL13 Antibody in Western Blot (WB)
          CXCL13 Antibody in ELISA (ELISA)
          CXCL13 Polyclonal Antibody, Biotin, PeproTech®

          Product Details

          500-P141BT-50UG

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Western Blot (WB)

          0.1-0.2 µg/mL
          -

          ELISA (ELISA)

          0.25-1.0 µg/mL
          -
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Human

          Host/Isotype

          Rabbit

          Class

          Polyclonal

          Type

          Antibody

          Immunogen

          E.coli-derived Recombinant Human BCA-1 (CXCL13)
          3D Epitope / Immunogen

          Conjugate

          Biotin Biotin Biotin

          Form

          Lyophilized

          Concentration

          0.1-1.0 mg/mL

          Amount

          50 µg

          Purification

          Antigen affinity chromatography

          Storage buffer

          PBS

          Contains

          no preservative

          Storage conditions

          -20°C

          Shipping conditions

          Ambient

          RRID

          AB_2929458

          Product Specific Information

          AA Sequence of recombinant protein: VLEVYYTSLR CRCVQESSVF IPRRFIDRIQ ILPRGNGCPR KEIIVWKKNK SIVCVDPQAE WIQRMMEVLR KRSSSTLPVP VFKRKIP.

          Preparation: Produced from sera of rabbits immunized with highly pure Recombinant Human BCA-1 (CXCL13). Anti-Human BCA-1 (CXCL13)-specific antibody was purified by affinity chromatography and then biotinylated.

          Sandwich ELISA: To detect Human BCA-1 (CXCL13) by sandwich ELISA (using 100 µL/well antibody solution) a concentration of 0.25-1.0 µg/mL of this antibody is required. This biotinylated polyclonal antibody, in conjunction with PeproTech Polyclonal Anti-Human BCA-1 (CXCL13) (500-P141) as a capture antibody, allows the detection of at least 0.2-0.4 ng/well of Recombinant Human BCA-1 (CXCL13).

          Western Blot: To detect hBCA-1 by Western Blot analysis this antibody can be used at a concentration of 0.1-0.2 µg/mL. Used in conjunction with compatible secondary reagents the detection limit for Recombinant hBCA-1 is 1.5-3.0 ng/lane, under either reducing or non-reducing conditions.

          500-P141BT-1MG will be provided as 2 x 500 µg

          Target Information

          CXCL13, also known as BCA-1 and Angie, is a small chemokine strongly expressed in the secondary lymphoid organs. It preferentially promotes the migration of B lymphocytes (both B-1 and B-2) to the follicles of the spleen, lymph nodes, and Peyer's patches. It is produced by macrophages, and in mouse the highest constitutive producers include large peritoneal macrophages, Kuppfer cells and lung macrophages (both CD11c+ and CD11c-). The cellular ligand for CXCL13 is CXCR5 also known as BLR-1 (Burkitt's Lymphoma Receptor 1). CXCR5 is expressed on B cells, Tfh cells and, to a lower degree, some memory T cell populations. CXCL13 plays an important role in the development of chronic lymphocytic leukemia (CCL). CXCL13 is also a plasma biomarker for germinal center activity and generation of broadly neutralizing antibodies against HIV.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          References (0)

          Have you cited this product in a publication?
          Let us know so we can reference it here.
          Cite this product

          Bioinformatics

          Protein Aliases: Angie; B cell-attracting chemokine 1; B lymphocyte chemoattractant; B-cell chemoattractant; B-cell-attracting chemokine 1; B-cell-homing chemokine (ligand for Burkitt's lymphoma receptor-1); B-lymphocyte chemoattractant; BCA-1; C Cmotif chemokine; C X C motif chemokine; C-X-C motif chemokine 13; CC motif chemokine; CCmotif chemokine; chem; chemokine (C-X-C motif) ligand 13 (B-cell chemoattractant); CXC; cxc chemokine; CXC chemokine BLC; CXC motif chemokine; CXC motif chemokine 13; CXCL; CXCL13; small inducible cytokine B subfamily (Cys-X-Cys motif), member 13 (B-cell chemoattractant); Small-inducible cytokine B13

          View more View less

          Gene Aliases: ANGIE; ANGIE2; BCA-1; BCA1; BLC; BLR1L; CXCL13; SCYB13

          View more View less

          UniProt ID: (Human) O43927

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Human) 10563

          View more View less

          Function(s)
          cytokine activity chemokine activity heparin binding fibroblast growth factor binding CXCR5 chemokine receptor binding CCR10 chemokine receptor binding CXCR chemokine receptor binding receptor agonist activity CXCR3 chemokine receptor binding
          Process(es)
          germinal center formation lymphocyte chemotaxis across high endothelial venule chronic inflammatory response regulation of humoral immune response chemotaxis defense response inflammatory response immune response cell surface receptor signaling pathway positive regulation of cytosolic calcium ion concentration cell-cell signaling positive regulation of T cell chemotaxis neutrophil chemotaxis killing of cells of other organism regulation of Rap protein signal transduction positive regulation of integrin activation positive regulation of cell-cell adhesion mediated by integrin B cell chemotaxis endothelial cell chemotaxis to fibroblast growth factor defense response to bacterium regulation of angiogenesis antimicrobial humoral immune response mediated by antimicrobial peptide chemokine-mediated signaling pathway cellular response to lipopolysaccharide negative regulation of endothelial cell chemotaxis to fibroblast growth factor
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Chile flag icon
          Chile

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-b49b87d85-pgj68:80/100.66.79.163:80.
          git-commit: 5b8c860b7cdb41e9cfe07630520f6b51e109d38e
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.47.0-Offline