Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          • Primary Antibodies ›
          • CXCL2 Antibodies

          Invitrogen

          CXCL2 Polyclonal Antibody, PeproTech®

          5 References
          View all (24) CXCL2 antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite CXCL2 Polyclonal Antibody, PeproTech®

          Additional Information:
          {{banner.description}}
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          • Antibody Testing Data (3)
          CXCL2 Antibody in Western Blot (WB)
          Group 53 Created with Sketch.
          CXCL2 Antibody in Western Blot (WB)
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 3

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          CXCL2 Antibody (500-P75-50UG) in WB

          Western Blot: To detect Rat GRObeta/MIP-2 by Western Blot analysis CXCL2 Polyclonal Antibody (Product # 500-P75-1MG) can be used at a concentration of 0.1-0.2 µg/mL. When used in conjunction with compatible secondary reagents, the detection limit for Recombinant Rat GRObeta/MIP-2 is 1.5-3.0 ng/lane, under either reducing or non-reducing conditions. {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          CXCL2 Antibody in Western Blot (WB)
          CXCL2 Antibody in Western Blot (WB)
          CXCL2 Antibody in ELISA (ELISA)
          CXCL2 Polyclonal Antibody, PeproTech®

          Product Details

          500-P75-50UG

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Western Blot (WB)

          0.1-0.2 µg/mL
          View 1 publication 1 publication

          ELISA (ELISA)

          0.5-2.0 µg/mL
          View 2 publications 2 publications

          Miscellaneous PubMed (Misc)

          -
          View 1 publication 1 publication

          Immunostaining (IS)

          -
          View 1 publication 1 publication
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Rat

          Published species

          Rat

          Host/Isotype

          Rabbit

          Class

          Polyclonal

          Type

          Antibody

          Immunogen

          E.coli-derived Recombinant Rat GRO-beta/MIP-2 (CXCL2)
          3D Epitope / Immunogen

          Conjugate

          Unconjugated Unconjugated Unconjugated

          Form

          Lyophilized

          Concentration

          0.1-1.0 mg/mL

          Amount

          50 µg

          Purification

          Antigen affinity chromatography

          Storage buffer

          PBS

          Contains

          no preservative

          Storage conditions

          -20°C

          Shipping conditions

          Ambient

          RRID

          AB_2930745

          Product Specific Information

          AA Sequence of recombinant protein: VVVASELRCQ CLTTLPRVDF KNIQSLTVTP PGPHCAQTEV IATLKDGHEV CLNPEAPLVQ RIVQKILNKG KAN.

          Preparation: Produced from sera of rabbits immunized with highly pure Recombinant Rat GRO-beta/MIP-2 (CXCL2). Anti-Rat GRO-beta/MIP-2 (CXCL2)-specific antibody was purified by affinity chromatography employing an immobilized Rat GRO-beta/MIP-2 (CXCL2) matrix.

          Sandwich ELISA: To detect Rat GRO-beta/MIP-2 (CXCL2) by sandwich ELISA (using 100 µL/well antibody solution) a concentration of 0.5-2.0 µg/mL of this antibody is required. This antigen affinity purified antibody, in conjunction with PeproTech Biotinylated Anti-Rat GRO-beta/MIP-2 (CXCL2) (500-P75Bt) as a detection antibody, allows the detection of at least 0.2-0.4 ng/well of Recombinant Rat GRO-beta/MIP-2 (CXCL2).

          Western Blot: To detect Rat GRObeta/MIP-2 by Western Blot analysis this antibody can be used at a concentration of 0.1-0.2 µg/mL. When used in conjunction with compatible secondary reagents, the detection limit for Recombinant Rat GRObeta/MIP-2 is 1.5-3.0 ng/lane, under either reducing or non-reducing conditions.

          Target Information

          Produced by activated monocytes and neutrophils and expressed at sites of inflammation. Hematoregulatory chemokine, which, in vitro, suppresses hematopoietic progenitor cell proliferation. GRO-beta(5-73) shows a highly enhanced hematopoietic activity.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          Bioinformatics

          Protein Aliases: C Cmotif chemokine; C X C motif chemokine; C-X-C motif chemokine 2; CC motif chemokine; CCmotif chemokine; CINC-3; CXC; CXC motif chemokine; CXCL; Cytokine-induced neutrophil chemoattractant 3; GRO b; gro beta; GRO β; GRObeta; GROβ; Macrophage inflammatory protein 2; MIP 2 a; MIP 2 alpha; MIP 2 α; MIP2; MIP2 a; MIP2 α; small inducible cytokine subfamily, member 2

          View more View less

          Gene Aliases: Cinc3; Cxcl2; Mip-2; Mip2; Scyb2

          View more View less

          UniProt ID: (Rat) P30348

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Rat) 114105

          View more View less

          Function(s)
          chemokine activity CXCR chemokine receptor binding chemokine
          Process(es)
          response to amphetamine response to molecule of bacterial origin positive regulation of leukocyte chemotaxis inflammatory response immune response G-protein coupled receptor signaling pathway positive regulation of cytosolic calcium ion concentration response to heat response to gamma radiation neutrophil chemotaxis leukocyte chemotaxis response to estradiol wound healing regulation of cell proliferation response to glucocorticoid chemokine-mediated signaling pathway neuron death cellular response to lipopolysaccharide cellular response to interleukin-1
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Chile flag icon
          Chile

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-67655d8755-zsnhf:80/100.66.75.14:80.
          git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-Offline