Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          • Primary Antibodies ›
          • CYLD Antibodies

          Proteintech

          CYLD Polyclonal Antibody

          27 References
          View all (19) CYLD antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite CYLD Polyclonal Antibody

          Additional Information:
          {{banner.description}}
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          • Antibody Testing Data (13)
          CYLD Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          Group 53 Created with Sketch.
          CYLD Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 13

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          CYLD Antibody (11110-1-AP) in IHC (P)

          Immunohistochemistry of paraffin-embedded human colon cancer using 11110-1-AP (CYLD antibody) at dilution of 1:50 (under 10x lens). {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          CYLD Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          CYLD Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          CYLD Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          CYLD Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          CYLD Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          CYLD Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          CYLD Antibody in Western Blot (WB)
          CYLD Antibody in Western Blot (WB)
          CYLD Antibody in Western Blot (WB)
          CYLD Antibody in Western Blot (WB)
          CYLD Antibody in Western Blot (WB)
          CYLD Antibody in Western Blot (WB)
          CYLD Antibody in Immunoprecipitation (IP)
          CYLD Polyclonal Antibody

          Product Details

          11110-1-AP

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Western Blot (WB)

          1:500-1:1,000
          View 20 publications 20 publications

          Immunohistochemistry (IHC)

          -
          View 5 publications 5 publications

          Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))

          1:50-1:500
          -

          Immunocytochemistry (ICC/IF)

          -
          View 1 publication 1 publication

          Immunoprecipitation (IP)

          0.5-4.0 µg
          View 1 publication 1 publication
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Human, Mouse, Rat

          Published species

          Human, Mouse, Rat

          Host/Isotype

          Rabbit / IgG

          Class

          Polyclonal

          Type

          Antibody

          Immunogen

          CYLD Fusion Protein Ag1598 (657-956 aa encoded by BC012342)
          3D Epitope / Immunogen

          Conjugate

          Unconjugated Unconjugated Unconjugated

          Form

          Liquid

          Concentration

          0.22 mg/mL

          Amount

          33 µg

          Purification

          Antigen affinity chromatography

          Storage buffer

          PBS, pH 7.3, with 50% glycerol

          Contains

          0.02% sodium azide

          Storage conditions

          -20°C

          Shipping conditions

          Wet ice (domestic); Dry ice (international)

          Product Specific Information

          This antibody is a rabbit polyclonal antibody raised against residues near the C terminus of human CYLD.

          Immunogen sequence: KIMKLRKIL EKVEAASGFT SEEKDPEEFL NILFHHILRV EPLLKIRSAG QKVQDCYFYQ IFMEKNEKVG VPTIQQLLEW SFINSNLKFA EAPSCLIIQM PRFGKDFKLF KKIFPSLELN ITDLLEDTPR QCRICGGLAM YECRECYDDP DISAGKIKQF CKTCNTQVHL HPKRLNHKYN PVSLPKDLPD WDWRHGCIPC QNMELFAVLC IETSHYVAFV KYGKDDSAWL FFDSMADRDG GQNGFNIPQV TPCPEVGEYL KMSLEDLHSL DSRRIQGCAR RLLCDAYMCM YQSPTMSLYK (657-956 aa encoded by BC012342)

          Target Information

          CYLD is a 956 aa, cytoplasmic, deubiquitinating enzyme belonging to the ubiquitin carboxy-terminal hydrolases (UCH) family of proteins with three cytoskeletal-associated protein-glycine-conserved (CAP-GLY) domains, a proline rich region, a SH3 binding domain and a sequence homology to catalytic domain of UCH. CYLD is identified as a tumor suppressor protein affecting the JNK signaling pathway. CYLD is a negative regulator of TRAF2 and NF-kappa-B signaling pathway and is also known to have receptor-dependent role in regulating the I-kappa-B kinase pathway. It also has a deubiquitinating activity that is directed towards non-Lys-48-linked polyubiquitin chains and TRAP1 is a novel substrate for deubiquitination. Mutated CYLD is known to be associated with cylindromatosis, multiple familial trichoepithelioma, and Brooke-Spiegler syndrome.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          Bioinformatics

          Protein Aliases: cyld; cylindromatosis (turban tumor syndrome); Deubiquitinating enzyme CYLD; FLJ20180; FLJ31664; FLJ78684; probable ubiquitin carboxyl-terminal hydrolase CYLD; retinitis pigmentosa 1 homolog; Ubiquitin carboxyl-terminal hydrolase CYLD; ubiquitin specific peptidase like 2; Ubiquitin thioesterase CYLD; ubiquitin thiolesterase CYLD; Ubiquitin-specific-processing protease CYLD; unnamed protein product

          View more View less

          Gene Aliases: 2010013M14Rik; 2900009M21Rik; BRSS; C130039D01Rik; CDMT; CYLD; CYLD1; CYLDI; EAC; FTDALS8; HSPC057; KIAA0849; LRRGT00003; MFT; MFT1; mKIAA0849; Rp1; Rp1h; SBS; TEM; USPL2

          View more View less

          UniProt ID: (Human) Q9NQC7, (Rat) Q66H62, (Mouse) Q80TQ2

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Human) 1540, (Rat) 312937, (Mouse) 74256

          View more View less

          Function(s)
          thiol-dependent ubiquitin-specific protease activity protein binding peptidase activity cysteine-type peptidase activity zinc ion binding hydrolase activity protein kinase binding metal ion binding Lys63-specific deubiquitinase activity ubiquitinyl hydrolase activity, acting on linear ubiquitin proline-rich region binding Lys48-specific deubiquitinase activity molecular_function structural constituent of ribosome thiol-dependent ubiquitinyl hydrolase activity ribosomal protein
          Process(es)
          immune system process proteolysis I-kappaB kinase/NF-kappaB signaling regulation of mitotic cell cycle regulation of tumor necrosis factor-mediated signaling pathway Wnt signaling pathway protein deubiquitination negative regulation of NF-kappaB transcription factor activity negative regulation of type I interferon production nucleotide-binding domain, leucine rich repeat containing receptor signaling pathway defense response to bacterium positive regulation of I-kappaB kinase/NF-kappaB signaling negative regulation of I-kappaB kinase/NF-kappaB signaling CD4-positive or CD8-positive, alpha-beta T cell lineage commitment innate immune response regulation of B cell differentiation positive regulation of T cell differentiation negative regulation of JNK cascade homeostasis of number of cells regulation of inflammatory response negative regulation of inflammatory response positive regulation of T cell receptor signaling pathway regulation of necroptotic process necroptotic process regulation of microtubule cytoskeleton organization protein K63-linked deubiquitination negative regulation of canonical Wnt signaling pathway ripoptosome assembly involved in necroptotic process negative regulation of NIK/NF-kappaB signaling regulation of cilium assembly negative regulation of p38MAPK cascade positive regulation of cellular protein localization protein linear deubiquitination negative regulation of interleukin-18-mediated signaling pathway positive regulation of extrinsic apoptotic signaling pathway regulation of intrinsic apoptotic signaling pathway cytoplasmic translation ubiquitin-dependent protein catabolic process biological_process negative regulation of NF-kappaB import into nucleus negative regulation of T cell differentiation
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Argentina flag icon
          Argentina

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-b49b87d85-d4j86:80/100.66.77.21:80.
          git-commit: 5b8c860b7cdb41e9cfe07630520f6b51e109d38e
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.47.0-Offline