Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
로그인
회원이 아니신가요? 계정 생성하기
  • 모든 제품 주문
    • 항체
    • Oligos, Primers, Probes and Genes
    • TaqMan Real-Time PCR 분석
    • 피펫 및 피펫 팁
    • 실험실용 원심분리기
    • 초저온 냉동고
    • 분광학
    • 비이커
    • PCR 장비 및 용품
    • 제품 카테고리 전체보기
  • 응용 분야 및 기법
    • 세포 분석
    • 실험실 장비
    • Real-Time PCR
    • PCR
    • 크로마토그래피
    • 세포 배양 및 트랜스펙션
    • DNA/RNA 추출과 분석
    • 단백질 생물학
    • 유세포분석
    • 화학 제품
    • 응용 분야 및 기법 전체보기
  • 서비스
    • 맞춤형 서비스
    • 엔터프라이즈급 실험실 정보 처리
    • 360° CDMO 및 CRO 서비스
    • CDMO 서비스
    • 임상시험 CRO 서비스
    • 장비 서비스
    • 교육 서비스
    • Unity Lab Services
    • 서비스 전체 보기
  • 지원
    • 고객센터
    • 문의하기
    • 시험성적서(COA) 및 적합성 인증서(COC)
    • Safety Data Sheets (SDS)
    • 매뉴얼
    • 인용 및 참고 문헌
    • 기기 지원
    • 기술 자료/제품 FAQ
    • 학습 센터
    • 지원 메뉴 전체보기
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • 문의하기
  • 빠른 주문
  • 주문 현황
  • 제품 문서 검색
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

전체검색
Search button
          • 주문 현황
          • 빠른주문
          • 로그인
            로그인
            회원이 아니신가요? 계정 생성하기
            • 계정정보
            • 주문내역조회
            • 커스텀제품 및 프로젝트
            • Services Central
          • Primary Antibodies ›
          • CYP26A1 Antibodies

          Invitrogen

          CYP26A1 Polyclonal Antibody

          View all (17) CYP26A1 antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite CYP26A1 Polyclonal Antibody

          Additional Information:
          {{banner.description}}
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          • Antibody Testing Data (2)
          CYP26A1 Antibody in Western Blot (WB)
          Group 53 Created with Sketch.
          CYP26A1 Antibody in Western Blot (WB)
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 2

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          CYP26A1 Antibody (PA5-50944) in WB

          Western Blot analysis of CYP26A1 was performed using HepG2 cells. The membrane was probed with CYP26A1 Polyclonal Antibody (Product # PA5-50944). {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          CYP26A1 Antibody in Western Blot (WB)
          CYP26A1 Antibody in Western Blot (WB)
          CYP26A1 Polyclonal Antibody

          Product Details

          PA5-50944

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Western Blot (WB)

          1:500-1:2,000
          -

          Immunocytochemistry (ICC/IF)

          1:200-1:1,000
          -
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Human, Mouse, Rat

          Host/Isotype

          Rabbit / IgG

          Class

          Polyclonal

          Type

          Antibody

          Immunogen

          Synthesized peptide derived from the Internal region of human CYP26A1 (aa 251-300).
          3D Epitope / Immunogen

          Conjugate

          Unconjugated Unconjugated Unconjugated

          Form

          Liquid

          Concentration

          1 mg/mL

          Amount

          100 µg

          Purification

          Antigen affinity chromatography

          Storage buffer

          PBS, pH 7.4, with 0.5% BSA, 50% glycerol

          Contains

          0.02% sodium azide

          Storage conditions

          -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles

          Shipping conditions

          Ambient (domestic); Wet ice (international)

          RRID

          AB_2636392

          Product Specific Information

          CYP26A1 Polyclonal Antibody detects endogenous levels of CYP26A1 protein.

          Target Information

          CYP26A1 is a member of the cytochrome P450 superfamily of enzymes. The cytochrome P450 proteins are monooxygenases which catalyze many reactions involved in drug metabolism and synthesis of cholesterol, steroids and other lipids. This endoplasmic reticulum protein acts on retinoids, including all-trans-retinoic acid (RA), with both 4-hydroxylation and 18-hydroxylation activities. This enzyme regulates the cellular level of retinoic acid which is involved in regulation of gene expression in both embryonic and adult tissues.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          References (0)

          Have you cited this product in a publication?
          Let us know so we can reference it here.
          Cite this product

          Bioinformatics

          Protein Aliases: CYP26A1; Cytochrome P450 26A1; Cytochrome P450 retinoic acid-inactivating 1; cytochrome P450, 26, retinoic acid; cytochrome P450, 26, retinoic acid A1; cytochrome P450, family 26, subfamily A, polypeptide 1; cytochrome P450, subfamily XXVIA, polypeptide 1; Cytochrome P450RAI; hP450RAI; P450, retinoic acid-inactivating, 1; Retinoic acid 4-hydroxylase; retinoic acid hydrolase; retinoic acid hydroxylase; Retinoic acid-metabolizing cytochrome; unnamed protein product

          View more View less

          Gene Aliases: CP26; CYP26; CYP26A1; P450RA; P450RAI; P450RAI1; RAH

          View more View less

          UniProt ID: (Human) O43174, (Mouse) O55127

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Human) 1592, (Mouse) 13082, (Rat) 154985

          View more View less

          Function(s)
          retinoic acid binding monooxygenase activity iron ion binding retinoic acid 4-hydroxylase activity oxidoreductase activity oxidoreductase activity, acting on paired donors, with incorporation or reduction of molecular oxygen oxidoreductase activity, acting on paired donors, with incorporation or reduction of molecular oxygen, NAD(P)H as one donor, and incorporation of one atom of oxygen oxygen binding heme binding metal ion binding all-trans retinoic acid 4-hydrolase activity all-trans retinoic acid 18-hydroxylase activity fluorene oxygenase activity mono-butyltin dioxygenase activity tri-n-butyltin dioxygenase activity di-n-butyltin dioxygenase activity methylsilanetriol hydroxylase activity methyl tertiary butyl ether 3-monooxygenase activity 4-nitrocatechol 4-monooxygenase activity 4-chlorophenoxyacetate monooxygenase activity tert-butanol 2-monooxygenase activity alpha-pinene monooxygenase activity dimethylsilanediol hydroxylase activity ammonia monooxygenase activity hydroxymethylsilanetriol oxidase activity 2-hydroxyisobutyrate 3-monooxygenase activity alpha-pinene dehydrogenase activity bisphenol A hydroxylase B activity 2,2-bis(4-hydroxyphenyl)-1-propanol hydroxylase activity 9-fluorenone-3,4-dioxygenase activity anthracene 9,10-dioxygenase activity 2-(methylthio)benzothiazole monooxygenase activity 2-hydroxybenzothiazole monooxygenase activity benzothiazole monooxygenase activity 2,6-dihydroxybenzothiazole monooxygenase activity pinacolone 5-monooxygenase activity thioacetamide S-oxygenase activity thioacetamide S-oxide S-oxygenase activity endosulfan monooxygenase I activity N-nitrodimethylamine hydroxylase activity 4-(1-ethyl-1,4-dimethyl-pentyl)phenol monoxygenase activity endosulfan ether monooxygenase activity pyrene 4,5-monooxygenase activity pyrene 1,2-monooxygenase activity 1-hydroxypyrene 6,7-monooxygenase activity 1-hydroxypyrene 7,8-monooxygenase activity phenylboronic acid monooxygenase activity spheroidene monooxygenase activity oxygenase
          Process(es)
          kidney development lipid metabolic process vitamin metabolic process xenobiotic metabolic process central nervous system development response to retinoic acid response to vitamin A retinoic acid catabolic process retinoic acid metabolic process negative regulation of retinoic acid receptor signaling pathway anterior/posterior pattern specification neural crest cell development retinoic acid receptor signaling pathway oxidation-reduction process cellular response to retinoic acid
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          온라인 주문 Plus Icon Minus Icon
          • 주문 현황
          • 주문 지원
          • 빠른 주문
          • Supply Center
          • eProcurement
          지원 Plus Icon Minus Icon
          • Help and Support
          • 고객 센터
          • 기술 지원 센터
          • 제품 문서 검색
          • 사이트 문제 보고
          교육 및 이벤트 Plus Icon Minus Icon
          • 교육 센터
          • 프로모션
          • 이벤트 및 웨비나
          • 소셜 미디어
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 소개 소개
          • 채용 채용
          • 투자자 투자자
          • 뉴스 뉴스
          • 사회적 책임 사회적 책임
          • Trademarks
          • 공정거래 공정거래
          • 정책 및 고지
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 이용 약관
          • 개인정보 처리방침
          • 가격 및 운임 정책
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Korea flag icon
          Korea

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          써모 피셔 사이언티픽 코리아 주식회사
          대표자 : 석수진
          사업자 등록번호 : 117-81-46910
          입금계좌 : 하나은행 336-890014-06204
          (예금주 : 써모피셔사이언티픽코리아 주식회사)

           

          써모 피셔 사이언티픽 솔루션스 유한회사
          대표자 : 석수진
          사업자 등록번호 : 114-86-04783
          입금계좌 : 신한은행 140-004-396660
          (예금주 : 써모피셔사이언티픽솔루션스 유한회사)

           

          주소 : 서울시 강남구 광평로 281 수서오피스빌딩 12층 06349 | 통신판매업신고번호 : 2015-서울강남-00898

          ISMS Logo

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-6b469b8bb7-msbq7:80/100.66.78.64:80.
          git-commit: a334af76dff23450325448aedefe62379591458a
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.48.1-2026.04.16-1.0