Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
로그인
회원이 아니신가요? 계정 생성하기
  • 모든 제품 주문
    • 항체
    • Oligos, Primers, Probes and Genes
    • TaqMan Real-Time PCR 분석
    • 피펫 및 피펫 팁
    • 실험실용 원심분리기
    • 초저온 냉동고
    • 분광학
    • 비이커
    • PCR 장비 및 용품
    • 제품 카테고리 전체보기
  • 응용 분야 및 기법
    • 세포 분석
    • 실험실 장비
    • Real-Time PCR
    • PCR
    • 크로마토그래피
    • 세포 배양 및 트랜스펙션
    • DNA/RNA 추출과 분석
    • 단백질 생물학
    • 유세포분석
    • 화학 제품
    • 응용 분야 및 기법 전체보기
  • 서비스
    • 맞춤형 서비스
    • 엔터프라이즈급 실험실 정보 처리
    • 360° CDMO 및 CRO 서비스
    • CDMO 서비스
    • 임상시험 CRO 서비스
    • 장비 서비스
    • 교육 서비스
    • Unity Lab Services
    • 서비스 전체 보기
  • 지원
    • 고객센터
    • 문의하기
    • 시험성적서(COA) 및 적합성 인증서(COC)
    • Safety Data Sheets (SDS)
    • 매뉴얼
    • 인용 및 참고 문헌
    • 기기 지원
    • 기술 자료/제품 FAQ
    • 학습 센터
    • 지원 메뉴 전체보기
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • 문의하기
  • 빠른 주문
  • 주문 현황
  • 제품 문서 검색
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

전체검색
Search button
          • 주문 현황
          • 빠른주문
          • 로그인
            로그인
            회원이 아니신가요? 계정 생성하기
            • 계정정보
            • 주문내역조회
            • 커스텀제품 및 프로젝트
            • Services Central
          • Primary Antibodies ›
          • DACT1 Antibodies

          Invitrogen

          DACT1 Polyclonal Antibody

          1 Reference
          View all (9) DACT1 antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite DACT1 Polyclonal Antibody

          Additional Information:
          {{banner.description}}
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          • Antibody Testing Data (2)
          DACT1 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          Group 53 Created with Sketch.
          DACT1 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 2

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          DACT1 Antibody (PA5-23216) in IHC (P)

          Immunohistochemical analysis of DACT1 in formalin-fixed paraffin-embedded human brain. Samples were incubated in DACT1 polyclonal antibody (Product # PA5-23216) using a dilution of 10 µg/mL. Staining of formalin-fixed tissues is enhanced by boiling tissue sections in 10 mM sodium citrate buffer, pH 6.0 for 10-20 min followed by cooling at RT for 20 min. {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          DACT1 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          DACT1 Antibody in Western Blot (WB)
          DACT1 Polyclonal Antibody

          Product Details

          PA5-23216

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Western Blot (WB)

          0.5-1 µg/mL
          View 1 publication 1 publication

          Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))

          10 µg/mL
          -
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Chicken, Human, Mouse, Non-human primate, Rat, Xenopus, Zebrafish

          Published species

          Zebrafish

          Host/Isotype

          Rabbit / IgG

          Class

          Polyclonal

          Type

          Antibody

          Immunogen

          A portion of amino acids 725-775 of human Dapper homolog 1.
          3D Epitope / Immunogen

          Conjugate

          Unconjugated Unconjugated Unconjugated

          Form

          Liquid

          Concentration

          0.5 mg/mL

          Amount

          100 µg

          Purification

          Protein G

          Storage buffer

          PBS with 0.05% BSA

          Contains

          0.05% sodium azide

          Storage conditions

          -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles

          Shipping conditions

          Ambient (domestic); Wet ice (international)

          RRID

          AB_2540741

          Target Information

          Dapper homolog 1, an ortholog of Xenopus Dpr, antagonizes Wnt signaling by promoting Dvl degradation via a lysosome inhibitor-sensitive and proteasome inhibitor-insensitive mechanism. Dapper homolog 1 acts as an interacting protein for Dvl, and the interaction is formed between the DEP (Dishevelled, Egl-10, and pleckstrin) domain of Dvl and the central and C-terminal regions of Dapper homolog 1. The gene for human Dapper homolog 1 is localized on chromosomal region 14q23.1. The protein impedes the degradation of CTNNB1/beta-catenin, thereby enhancing the transcriptional activation of target genes of the Wnt signaling pathway. The protein is also required for normal notochord formation and is downregulated in hepatocellular carcinomas (HCC). It is expressed in human liver and various other tissues.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          Bioinformatics

          Protein Aliases: dapper 1; Dapper antagonist of catenin 1; Dapper homolog 1; dapper homolog 1, antagonist of beta-catenin; dapper, antagonist of beta-catenin; dapper, antagonist of beta-catenin, homolog 1; dapper1b; dishevelled-binding antagonist of beta-catenin 1; dishevelled-interacting protein; Frodo; frodo 1; Frodo homolog; functional regulator of dsh in ontogenesis; hDPR1; Hepatocellular carcinoma novel gene 3 protein; heptacellular carcinoma novel gene 3; HNG3; MDpr1; signaling protein; thymus expressed gene 3; Thymus-expressed novel gene 3 protein; unnamed protein product

          View more View less

          Gene Aliases: 4921528D17Rik; AI115603; DACT1; dact1-a; dact1-b; DAPPER; DAPPER1; dpr; DPR1; Frd1; FRODO; Frodo1; HDPR1; HNG3; MDpr1; MTNG3; RGD1564008; TBS2; THYEX3; XDpr; XDpr1b; XELAEV_18041122mg

          View more View less

          UniProt ID: (Human) Q9NYF0, (Mouse) Q8R4A3

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Human) 51339, (Chicken) 723789, (Rat) 500666, (Mouse) 59036, (Zebrafish) 405799, (Xenopus) 398315

          View more View less

          Function(s)
          protein kinase C binding protein binding beta-catenin binding histone deacetylase binding protein kinase A binding RNA polymerase II sequence-specific DNA binding transcription factor binding delta-catenin binding transcription regulator inhibitor activity
          Process(es)
          multicellular organism development Wnt signaling pathway negative regulation of JNK cascade negative regulation of canonical Wnt signaling pathway regulation of Wnt signaling pathway, planar cell polarity pathway negative regulation of transcription from RNA polymerase II promoter nervous system development neural tube development positive regulation of Wnt signaling pathway negative regulation of Wnt signaling pathway regulation of protein stability positive regulation of protein catabolic process embryonic hindgut morphogenesis regulation of canonical Wnt signaling pathway positive regulation of canonical Wnt signaling pathway regulation of nodal signaling pathway negative regulation of beta-catenin-TCF complex assembly negative regulation of G1/S transition of mitotic cell cycle gastrulation with mouth forming second regulation of catenin import into nucleus positive regulation of catenin import into nucleus positive regulation of fat cell differentiation embryonic morphogenesis dendrite morphogenesis synapse organization canonical Wnt signaling pathway
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          온라인 주문 Plus Icon Minus Icon
          • 주문 현황
          • 주문 지원
          • 빠른 주문
          • Supply Center
          • eProcurement
          지원 Plus Icon Minus Icon
          • Help and Support
          • 고객 센터
          • 기술 지원 센터
          • 제품 문서 검색
          • 사이트 문제 보고
          교육 및 이벤트 Plus Icon Minus Icon
          • 교육 센터
          • 프로모션
          • 이벤트 및 웨비나
          • 소셜 미디어
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 소개 소개
          • 채용 채용
          • 투자자 투자자
          • 뉴스 뉴스
          • 사회적 책임 사회적 책임
          • Trademarks
          • 공정거래 공정거래
          • 정책 및 고지
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 이용 약관
          • 개인정보 처리방침
          • 가격 및 운임 정책
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Korea flag icon
          Korea

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          써모 피셔 사이언티픽 코리아 주식회사
          대표자 : 석수진
          사업자 등록번호 : 117-81-46910
          입금계좌 : 하나은행 336-890014-06204
          (예금주 : 써모피셔사이언티픽코리아 주식회사)

           

          써모 피셔 사이언티픽 솔루션스 유한회사
          대표자 : 석수진
          사업자 등록번호 : 114-86-04783
          입금계좌 : 신한은행 140-004-396660
          (예금주 : 써모피셔사이언티픽솔루션스 유한회사)

           

          주소 : 서울시 강남구 광평로 281 수서오피스빌딩 12층 06349 | 통신판매업신고번호 : 2015-서울강남-00898

          ISMS Logo

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-744bc48644-nrcn4:80/100.66.78.247:80.
          git-commit: 747bde55a712f6f97bf7760408d445eefba4e16f
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.48.0-Offline