Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Nuevos productos
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          • Primary Antibodies ›
          • EMAP II Antibodies

          Proteintech

          EMAP II Polyclonal Antibody

          7 References
          View all (25) EMAP II antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite EMAP II Polyclonal Antibody

          {{$ctrl.translations['antibody.pdp.skuNotes.additionalInformation']}}:

          {{$ctrl.translations[$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'antibody.pdp.skuNotes.viewMore' : 'antibody.pdp.skuNotes.viewLess']}}
          • Antibody Testing Data (9)
          EMAP II Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.
          EMAP II Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 9

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          EMAP II Antibody (11091-1-AP) in ICC/IF

          Immunofluorescent analysis of (-20°C Methanol) fixed HeLa cells using EMAP II antibody (Product # 11091-1-AP) at dilution of 1:200 and CoraLite®488-Conjugated AffiniPure Goat Anti-Rabbit IgG(H+L). {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          EMAP II Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          EMAP II Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          EMAP II Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          EMAP II Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          EMAP II Antibody in Western Blot (WB)
          EMAP II Antibody in Western Blot (WB)
          EMAP II Antibody in Western Blot (WB)
          EMAP II Antibody in Western Blot (WB)
          EMAP II Antibody in Immunoprecipitation (IP)

          Please note: We are reviewing Western blot images included in the antibody testing data in our catalog, including those provided by third parties. Unless expressly labeled or annotated as “raw-unedited”, Western blot images included in the antibody testing data in our catalog may have been edited, optimized or otherwise adjusted for presentation.

          EMAP II Polyclonal Antibody

          Product Details

          11091-1-AP

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Western Blot (WB)

          1:1,000-1:4,000
          View 5 publications 5 publications

          Immunohistochemistry (IHC)

          -
          View 1 publication 1 publication

          Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))

          1:20-1:200
          -

          Immunocytochemistry (ICC/IF)

          1:10-1:100
          View 1 publication 1 publication

          Immunoprecipitation (IP)

          0.5-4.0 µg
          -
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Human, Mouse

          Published species

          Human

          Host/Isotype

          Rabbit / IgG

          Class

          Polyclonal

          Type

          Antibody

          Immunogen

          EMAP II Fusion Protein Ag1560 (1-312 aa encoded by BC014051)
          3D Epitope / Immunogen

          Conjugate

          Unconjugated Unconjugated Unconjugated

          Form

          Liquid

          Concentration

          0.13 mg/mL

          Amount

          19.5 µg

          Purification

          Antigen affinity chromatography

          Storage buffer

          PBS, pH 7.3, with 50% glycerol

          Contains

          0.02% sodium azide

          Storage conditions

          -20°C

          Shipping conditions

          Wet ice (domestic); Dry ice (international)

          Product Specific Information

          Immunogen sequence: MANNDAVLK RLEQKGAEAD QIIEYLKQQV SLLKEKAILQ ATLREEKKLR VENAKLKKEI EELKQELIQA EIQNGVKQIP FPSGTPLHAN SMVSENVIQS TAVTTVSSGT KEQIKGGTGD EKKAKEKIEK KGEKKEKKQQ SIAGSADSKP IDVSRLDLRI GCIITARKHP DADSLYVEEV DVGEIAPRTV VSGLVNHVPL EQMQNRMVIL LCNLKPAKMR GVLSQAMVMC ASSPEKIEIL APPNGSVPGD RITFDAFPGE PDKELNPKKK IWEQIQPDLH TNDECVATYK GVPFEVKGKG VCRAQTMSNS GIK (1-312 aa encoded by BC014051)

          Target Information

          The protein encoded by this gene is a cytokine that is specifically induced by apoptosis, and it is involved in the control of angiogenesis, inflammation, and wound healing. The release of this cytokine renders the tumor-associated vasculature sensitive to tumor necrosis factor. The precursor protein is identical to the p43 subunit, which is associated with the multi-tRNA synthetase complex, and it modulates aminoacylation activity of tRNA synthetase in normal cells. This protein is also involved in the stimulation of inflammatory responses after proteolytic cleavage in tumor cells. Multiple transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene. A pseudogene has been identified on chromosome 20.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          Bioinformatics

          Protein Aliases: ARS inducible multifunctional protein 1; ARS-interacting multifunctional protein 1; endothelial monocyte activating polypeptide 2; endothelial monocyte-activating polypeptide 2; endothelial-monocyte activating polypeptide II; mca1; multisynthase complex auxiliary component p43; multisynthetase complex auxiliary component p43; SCYE1; small inducible cytokine subfamily E, member 1; small inducible cytokine subfamily E, member 1 (endothelial monocyte-activating); unnamed protein product

          View more View less

          Gene Aliases: 9830137A06Rik; AIMP1/p43; EMAP2; EMAPII; HLD3; p43; SCYE1

          View more View less

          UniProt ID: (Human) Q12904, (Mouse) P31230

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Human) 9255, (Mouse) 13722

          View more View less

          Function(s)
          tRNA binding cytokine activity protein binding protein homodimerization activity GTPase binding
          Process(es)
          negative regulation of endothelial cell proliferation tRNA aminoacylation for protein translation signal transduction cell-cell signaling blood vessel morphogenesis leukocyte migration defense response to virus positive regulation of glucagon secretion
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Aviso de privacidad
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Chile flag icon
          Chile

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-5db85fbf84-lw26s:80/100.66.78.224:80.
          git-commit: 64d6f4084a597c0a860dbc264f43a6f389f0d7ac
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.60.1-2026-secondary-format-patch