Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          • Primary Antibodies ›
          • ERK1 Antibodies

          Invitrogen

          ERK1 Polyclonal Antibody

          View all (52) ERK1 antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite ERK1 Polyclonal Antibody

          Additional Information:
          {{banner.description}}
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          • Antibody Testing Data (1)
          ERK1 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          Group 53 Created with Sketch.
          ERK1 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 1

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          ERK1 Antibody (PA5-32911) in IHC (P)

          Immunohistochemistry analysis of ERK1 in human neurons and glia. Samples were incubated with ERK1 polyclonal antibody (Product # PA5-32911). Formalin-fixed, paraffin-embedded tissue after heat-induced antigen retrieval. {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          ERK1 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))

          Product Details

          PA5-32911

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))

          15-20 µg/mL
          -
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Bovine, Dog, Horse, Hamster, Human, Mouse, Non-human primate, Pig, Rat

          Host/Isotype

          Rabbit / IgG

          Class

          Polyclonal

          Type

          Antibody

          Immunogen

          Synthetic 16 amino acid peptide from internal region of human MAPK3 / ERK1.

          Conjugate

          Unconjugated Unconjugated Unconjugated

          Form

          Liquid

          Concentration

          1 mg/mL

          Amount

          50 µg

          Purification

          Antigen affinity chromatography

          Storage buffer

          PBS

          Contains

          0.1% sodium azide

          Storage conditions

          Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.

          Shipping conditions

          Ambient (domestic); Wet ice (international)

          RRID

          AB_2550372

          Product Specific Information

          Percent identity with other species by BLAST analysis: Human, Gorilla, Monkey, Marmoset, Mouse, Rat, Bovine, Dog, Hamster, Panda, Horse, Pig (100%); Bat, Elephant, Rabbit (94%).

          For IHC(P), use heat induced antigen retrieval in pH 6.0 citrate buffer. After incubation with the primary antibody, slides were incubated with biotinylated secondary antibody, followed by alkaline phosphatase-streptavidin and chromogen.

          Target Information

          MAPK3 (ERK1) is a serine/threonine kinase that is an important activator of p90, RSK, MSK, ELK1, and Stat3, and is involved in the MAPK pathway. ERK1 is widely expressed and involved in the regulation of meiosis, mitosis, and post-mitotic functions in differentiated cells. Many different stimuli, including growth factors, cytokines, virus infection, ligands for heterotrimeric guanine nucleotide-binding protein (G protein)-coupled receptors and transforming agents, activate the ERK1 and ERK2 pathways. Functionally, ERK1 is involved with a signaling cascade that regulates various cellular processes such as proliferation, differentiation, and cell cycle progression in response to a variety of extracellular signals. ERK1 is activated by upstream kinases, resulting in its translocation to the nucleus where it phosphorylates nuclear targets. Alternatively spliced transcript variants encoding different protein isoforms of ERK1 have been described.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          References (0)

          Have you cited this product in a publication?
          Let us know so we can reference it here.
          Cite this product

          Bioinformatics

          Protein Aliases: ERK; ERK-1; Erk1; cancer susceptibility protein; ERK1b; ERK1c; ERT2; Extracellular signal-regulated kinase 1; extracellular signal-regulated kinase-1; extracellular signal-related kinase 1; Insulin-stimulated MAP2 kinase; MAP kinase 1; MAP kinase 3; MAP kinase isoform p44; MAP kinase2; MAPK 1; MAPK 3; MAPK2; Microtubule-associated protein 2 kinase; mitogen-activated 3; mitogen-activated protein kinase 1; Mitogen-activated protein kinase 3; MNK1; p44 MAP kinase; p44-ERK1; p44-MAPK; pp42/MAP kinase; unnamed protein product

          View more View less

          Gene Aliases: ERK-1; ERK1; ERT2; Esrk1; HS44KDAP; HUMKER1A; I79_018350; MAPK1; MAPK3; MNK1; Mtap2k; p44; p44-ERK1; p44-MAPK; P44ERK1; P44MAPK; PRKM3

          View more View less

          UniProt ID: (Human) P27361, (Rat) P21708, (Mouse) Q63844

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Pig) 445013, (Bovine) 531391, (Dog) 100855877, (Horse) 100066173, (Human) 5595, (Rat) 50689, (Chinese hamster) 100753149, (Mouse) 26417

          View more View less

          Function(s)
          nucleotide binding phosphotyrosine binding protein kinase activity protein serine/threonine kinase activity MAP kinase activity protein binding ATP binding kinase activity transferase activity phosphatase binding identical protein binding protein serine kinase activity DNA-binding transcription factor binding scaffold protein binding transferase activity, transferring phosphorus-containing groups non-receptor serine/threonine protein kinase
          Process(es)
          autophagosome assembly MAPK cascade negative regulation of T cell mediated immune response to tumor cell transcription, DNA-templated protein phosphorylation apoptotic process cellular response to DNA damage stimulus cell surface receptor signaling pathway epidermal growth factor receptor signaling pathway insulin receptor signaling pathway organ morphogenesis regulation of gene expression negative regulation of autophagy positive regulation of autophagy positive regulation of macrophage chemotaxis neural crest cell development Schwann cell development phosphorylation sensory perception of pain regulation of ossification BMP signaling pathway regulation of cellular pH thyroid gland development positive regulation of cyclase activity lipopolysaccharide-mediated signaling pathway cellular response to nutrient levels positive regulation of telomere maintenance negative regulation of proteasomal ubiquitin-dependent protein catabolic process response to lipopolysaccharide regulation of stress-activated MAPK cascade cellular response to amino acid starvation intracellular signal transduction peptidyl-tyrosine autophosphorylation ERBB2-ERBB3 signaling pathway TORC1 signaling outer ear morphogenesis myelination glucose homeostasis signal transduction in response to DNA damage response to exogenous dsRNA positive regulation of transcription from RNA polymerase II promoter insulin-like growth factor receptor signaling pathway thymus development modulation of synaptic transmission protein stabilization negative regulation of T cell activation cartilage development stress-activated MAPK cascade regulation of cytoskeleton organization Bergmann glial cell differentiation face development lung morphogenesis trachea formation cardiac neural crest cell development involved in heart development interleukin-34-mediated signaling pathway ERK1 and ERK2 cascade positive regulation of ERK1 and ERK2 cascade interleukin-1-mediated signaling pathway response to epidermal growth factor cellular response to mechanical stimulus cellular response to tumor necrosis factor caveolin-mediated endocytosis regulation of Golgi inheritance negative regulation of cholesterol efflux xenophagy positive regulation of macrophage proliferation positive regulation of neuroinflammatory response negative regulation of TORC1 signaling positive regulation of xenophagy regulation of early endosome to late endosome transport MAPK import into nucleus positive regulation of protein phosphorylation protein complex assembly DNA damage induced protein phosphorylation response to toxic substance peptidyl-serine phosphorylation arachidonic acid metabolic process positive regulation of histone phosphorylation positive regulation of histone acetylation positive regulation of translation positive regulation of transcription, DNA-templated regulation of sequence-specific DNA binding transcription factor activity negative regulation of apolipoprotein binding cell cycle signal transduction
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Argentina flag icon
          Argentina

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-744bc48644-454p7:80/100.66.72.101:80.
          git-commit: 747bde55a712f6f97bf7760408d445eefba4e16f
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.48.0-Offline