Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
로그인
회원이 아니신가요? 계정 생성하기
  • 모든 제품 주문
    • 항체
    • Oligos, Primers, Probes and Genes
    • TaqMan Real-Time PCR 분석
    • 피펫 및 피펫 팁
    • 실험실용 원심분리기
    • 초저온 냉동고
    • 분광학
    • 비이커
    • PCR 장비 및 용품
    • 제품 카테고리 전체보기
  • 응용 분야 및 기법
    • 세포 분석
    • 실험실 장비
    • Real-Time PCR
    • PCR
    • 크로마토그래피
    • 세포 배양 및 트랜스펙션
    • DNA/RNA 추출과 분석
    • 단백질 생물학
    • 유세포분석
    • 화학 제품
    • 응용 분야 및 기법 전체보기
  • 서비스
    • 맞춤형 서비스
    • 엔터프라이즈급 실험실 정보 처리
    • 360° CDMO 및 CRO 서비스
    • CDMO 서비스
    • 임상시험 CRO 서비스
    • 장비 서비스
    • 교육 서비스
    • Unity Lab Services
    • 서비스 전체 보기
  • 지원
    • 고객센터
    • 문의하기
    • 시험성적서(COA) 및 적합성 인증서(COC)
    • Safety Data Sheets (SDS)
    • 매뉴얼
    • 인용 및 참고 문헌
    • 기기 지원
    • 기술 자료/제품 FAQ
    • 학습 센터
    • 지원 메뉴 전체보기
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • 문의하기
  • 빠른 주문
  • 주문 현황
  • 제품 문서 검색
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

전체검색
Search button
          • 주문 현황
          • 빠른주문
          • 로그인
            로그인
            회원이 아니신가요? 계정 생성하기
            • 계정정보
            • 주문내역조회
            • 커스텀제품 및 프로젝트
            • Services Central
          • Primary Antibodies ›
          • FOXO1 Antibodies

          Proteintech

          FOXO1 Polyclonal Antibody

          115 References
          View all (96) FOXO1 antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite FOXO1 Polyclonal Antibody

          Additional Information:
          {{banner.description}}
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          • Antibody Testing Data (11)
          FOXO1 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          Group 53 Created with Sketch.
          FOXO1 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 11

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          FOXO1 Antibody (18592-1-AP) in IHC (P)

          Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded Human prostate cancer tissue slide using (Product # 18592-1-AP) FOXO1 antibody at dilution of 1:200 (under 10x lens). Heat mediated antigen retrieval with Tris-EDTA buffer (pH 9.0). {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          FOXO1 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          FOXO1 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          FOXO1 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          FOXO1 Antibody in Western Blot (WB)
          FOXO1 Antibody in Western Blot (WB)
          FOXO1 Antibody in Western Blot (WB)
          FOXO1 Antibody in Western Blot (WB)
          FOXO1 Antibody in Western Blot (WB)
          FOXO1 Antibody in Western Blot (WB)
          FOXO1 Antibody in Western Blot (WB)
          FOXO1 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          FOXO1 Polyclonal Antibody

          Product Details

          18592-1-AP

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Western Blot (WB)

          1:500-1:3,000
          View 87 publications 87 publications

          Immunohistochemistry (IHC)

          -
          View 10 publications 10 publications

          Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))

          1:20-1:200
          -

          Immunocytochemistry (ICC/IF)

          -
          View 13 publications 13 publications

          Flow Cytometry (Flow)

          0.2 µg/1x10^6 cells
          -

          Immunoprecipitation (IP)

          -
          View 1 publication 1 publication

          ChIP assay (ChIP)

          Assay-dependent
          View 4 publications 4 publications
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Human, Mouse, Rat

          Published species

          Human, Mouse, Pig, Rat

          Host/Isotype

          Rabbit / IgG

          Class

          Polyclonal

          Type

          Antibody

          Immunogen

          FOXO1 Fusion Protein Ag13296 (301-655 aa encoded by BC021981)
          3D Epitope / Immunogen

          Conjugate

          Unconjugated Unconjugated Unconjugated

          Form

          Liquid

          Concentration

          0.18 mg/mL

          Amount

          27 µg

          Purification

          Antigen affinity chromatography

          Storage buffer

          PBS, pH 7.3, with 50% glycerol

          Contains

          0.02% sodium azide

          Storage conditions

          -20°C

          Shipping conditions

          Wet ice (domestic); Dry ice (international)

          Product Specific Information

          Immunogen sequence: SHSNDDFDN WSTFRPRTSS NASTISGRLS PIMTEQDDLG EGDVHSMVYP PSAAKMASTL PSLSEISNPE NMENLLDNLN LLSSPTSLTV STQSSPGTMM QQTPCYSFAP PNTSLNSPSP NYQKYTYGQS SMSPLPQMPI QTLQDNKSSY GGMSQYNCAP GLLKELLTSD SPPHNDIMTP VDPGVAQPNS RVLGQNVMMG PNSVMSTYGS QASHNKMMNP SSHTHPGHAQ QTSAVNGRPL PHTVSTMPHT SGMNRLTQVK TPVQVPLPHP MQMSALGGYS SVSSCNGYGR MGLLHQEKLP SDLDGMFIER LDCDMESIIR NDLMDGDTLD FNFDNVLPNQ SFPHSVKTTT HSWVSG (301-655 aa encoded by BC021981)

          Target Information

          FOXO1 (FKHR, ForKHead Box 01) is a member in a subfamily of the forkhead homeotic gene family of transcription factors. Recent experiments have shown that FOXO1 can act as either a coactivator or a corepressor of nuclear receptor activity that is mediated through the LXXLL motif found in the carboxyl terminal region of the FKHR protein. Association of FOXO1 with PAX3 has been implicated in alveolar rhabdomyosarcoma. Recent studies link the anti-tumor activity of FOXO1, the process of autophagy and myogenic growth and differentiation. FOXO1 is the main target of insulin signaling that regulated the metabolic homeostasis in response to oxidative stress. FOXO1 binds to the insulin response element (IRE) with consensus sequence 5'-TT[G/A]TTTTG-3' and the related Daf-16 family binding element (DBE) with consensus sequence 5'- TT[G/A]TTTAC-3'. FOXO1 is a regulator of redox balance, osteoblast numbers and controls bone mass. Further, FOXO1 orchestrates the endocrine function of the skeleton in regulating glucose metabolism, and suppresses the transcriptional activity of RUNX2, an upstream activator of osteocalcin/BGLAP. In hepatocytes, FOXO1 promotes gluconeogenesis by acting together with PPARGC1A to activate the expression of genes such as IGFBP1, G6PC and PPCK1. FOXO1 is an important regulator of cell death acting downstream of CDK1, PKB/AKT1 and SKT4/MST1.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          Bioinformatics

          Protein Aliases: forkhead box O1a; forkhead box O1A (rhabdomyosarcoma); Forkhead box protein O1; Forkhead box protein O1A; Forkhead in rhabdomyosarcoma; forkhead protein 1; forkhead, Drosophila, homolog of, in rhabdomyosarcoma; FOX01A

          View more View less

          Gene Aliases: Afxh; AI876417; FKH1; FKHR; Fkhr1; FOXO1; FOXO1A

          View more View less

          UniProt ID: (Human) Q12778, (Rat) G3V7R4, (Mouse) Q9R1E0

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Human) 2308, (Rat) 84482, (Mouse) 56458

          View more View less

          Function(s)
          RNA polymerase II core promoter proximal region sequence-specific DNA binding RNA polymerase II transcription factor activity, sequence-specific DNA binding transcriptional repressor activity, RNA polymerase II transcription regulatory region sequence-specific binding transcriptional activator activity, RNA polymerase II transcription regulatory region sequence-specific binding nucleic acid binding DNA binding chromatin binding transcription factor activity, sequence-specific DNA binding protein binding beta-catenin binding chromatin DNA binding ubiquitin protein ligase binding sequence-specific DNA binding protein phosphatase 2A binding promoter-specific chromatin binding transcription factor activity, transcription factor binding transcriptional repressor activity, RNA polymerase II core promoter proximal region sequence-specific binding transcription factor binding
          Process(es)
          negative regulation of transcription from RNA polymerase II promoter blood vessel development regulation of transcription, DNA-templated regulation of transcription from RNA polymerase II promoter transcription from RNA polymerase II promoter autophagy apoptotic process cellular response to DNA damage stimulus insulin receptor signaling pathway cellular response to starvation positive regulation of autophagy cellular response to insulin stimulus negative regulation of stress-activated MAPK cascade cellular response to oxidative stress regulation of gluconeogenesis by regulation of transcription from RNA polymerase II promoter regulation of cell proliferation glucose homeostasis positive regulation of apoptotic process negative regulation of apoptotic process negative regulation of fat cell differentiation positive regulation of gluconeogenesis positive regulation of protein catabolic process positive regulation of transcription, DNA-templated positive regulation of transcription from RNA polymerase II promoter cellular response to hyperoxia cellular response to nitric oxide negative regulation of canonical Wnt signaling pathway neuronal stem cell population maintenance regulation of nucleic acid-templated transcription regulation of neural precursor cell proliferation regulation of reactive oxygen species metabolic process transcription, DNA-templated anatomical structure morphogenesis cell differentiation temperature homeostasis cellular glucose homeostasis gluconeogenesis regulation of gluconeogenesis protein acetylation gene expression response to insulin positive regulation of smooth muscle cell apoptotic process fat cell differentiation negative regulation of transcription, DNA-templated negative regulation of insulin secretion canonical Wnt signaling pathway regulation of transcription initiation from RNA polymerase II promoter cellular response to cold response to fatty acid energy homeostasis negative regulation of cardiac muscle hypertrophy in response to stress
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          온라인 주문 Plus Icon Minus Icon
          • 주문 현황
          • 주문 지원
          • 빠른 주문
          • Supply Center
          • eProcurement
          지원 Plus Icon Minus Icon
          • Help and Support
          • 고객 센터
          • 기술 지원 센터
          • 제품 문서 검색
          • 사이트 문제 보고
          교육 및 이벤트 Plus Icon Minus Icon
          • 교육 센터
          • 프로모션
          • 이벤트 및 웨비나
          • 소셜 미디어
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 소개 소개
          • 채용 채용
          • 투자자 투자자
          • 뉴스 뉴스
          • 사회적 책임 사회적 책임
          • Trademarks
          • 공정거래 공정거래
          • 정책 및 고지
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 이용 약관
          • 개인정보 처리방침
          • 가격 및 운임 정책
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Korea flag icon
          Korea

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          써모 피셔 사이언티픽 코리아 주식회사
          대표자 : 석수진
          사업자 등록번호 : 117-81-46910
          입금계좌 : 하나은행 336-890014-06204
          (예금주 : 써모피셔사이언티픽코리아 주식회사)

           

          써모 피셔 사이언티픽 솔루션스 유한회사
          대표자 : 석수진
          사업자 등록번호 : 114-86-04783
          입금계좌 : 신한은행 140-004-396660
          (예금주 : 써모피셔사이언티픽솔루션스 유한회사)

           

          주소 : 서울시 강남구 광평로 281 수서오피스빌딩 12층 06349 | 통신판매업신고번호 : 2015-서울강남-00898

          ISMS Logo

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-b49b87d85-n9r8p:80/100.66.76.150:80.
          git-commit: 5b8c860b7cdb41e9cfe07630520f6b51e109d38e
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.47.0-Offline