Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Faça o login
Não tem uma conta? Criar Conta​
  • Produtos
    • Consumíveis de Laboratório
    • Equipamentos de Laboratório
    • Instrumentos de Laboratório
    • Clínica & Diagnóstico
    • Cromatografia
    • Espectrômetria de Massas
    • Cultura Celular
    • Análise Celular
    • Anticorpos
    • Biologia Molecular & Análise de Ácidos Nucleicos
    • Produtos Ácidos Nucleicos Específicos de Sequência
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicações
    • Cultura Celular e Transfecção
    • Citometria de Fluxo
    • Pesquisa em Oncologia
    • Cromatografia
    • Sequenciamento
    • PCR
    • Soluções Laboratoriais
    • Diagnóstico de Alergias
    • Veja todas as aplicações e técnicas
  • Serviços
    • Serviços de Instrumentos e Equipamentos de Laboratório
    • Serviços Personalizados
    • Serviços de Treinamento
    • Informática de Laboratório em Nível Empresarial
    • Serviços Financeiros e de Arrendamento
    • CDMO & Serviços de Ensaios Clínicos
    • Veja todas as serviços
  • Ajuda e suporte
    • Cadastre-se em nosso site
    • Como fazer o pedido
    • Entre em Contato Conosco
    • Mudança de Localização do Site
    • Veja todos os tópicos de ajuda e suporte
  • Popular
    • Our Instagram
      Nosso Instagram
    • Our Facebook
      Nosso Facebook
    • Blog Behind the Bench
      Blog Behind the Bench
    • Customer Experience Center (CEC)
      Customer Experience Center (CEC)
    • Ecommerce Exclusives
  • Quem atendemos
    • Setor de Biotecnologia
    • Indústria Biofarmacêutica
    • CDMO
    • Diagnósticos Laboratoriais
    • Ciência Industrial e Aplicada
  • Ofertas especiais
  • Fale Conosco
  • Pedido rápido
  • Documentos e certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • Fale Conosco
          • Pedido rápido
          • Faça o login
            Faça o login
            Não tem uma conta? Criar Conta​
            • Conta
            • Status do pedido
            • Produtos Customizados & Projetos
          • Primary Antibodies ›
          • GALNT6 Antibodies

          Abnova

          GALNT6 Polyclonal Antibody, MaxPab™

          View all (9) GALNT6 antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite GALNT6 Polyclonal Antibody, MaxPab™

          Additional Information:
          {{banner.description}}
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          • Antibody Testing Data (1)
          GALNT6 Antibody in Western Blot (WB)
          Group 53 Created with Sketch.
          GALNT6 Antibody in Western Blot (WB)
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 1

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          GALNT6 Antibody (H00011226-D01P) in WB

          Western Blot analysis of GALNT6 expression in transfected 293T cell line by GALNT6 MaxPab polyclonal antibody. Lane 1: GALNT6 transfected lysate(71.20 KDa). Lane 2: Non-transfected lysate. . {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          GALNT6 Antibody in Western Blot (WB)
          GALNT6 Polyclonal Antibody, MaxPab™

          Product Details

          H00011226-D01P

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Western Blot (WB)

          1:1,000
          -
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Human

          Host/Isotype

          Rabbit / IgG

          Class

          Polyclonal

          Type

          Antibody

          Immunogen

          GALNT6 (NP_009141.2, 1 a.a. approximately 622 a.a) full-length human protein.
          3D Epitope / Immunogen

          Conjugate

          Unconjugated Unconjugated Unconjugated

          Form

          Liquid

          Concentration

          1 mg/mL

          Amount

          100 µg

          Purification

          Protein A

          Storage buffer

          PBS, pH 7.4

          Contains

          no preservative

          Storage conditions

          -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles

          Shipping conditions

          Ambient (domestic); Wet ice (international)

          Product Specific Information

          Product may be used with Western Blot (Transfected lysate).

          The Isotype of this product is composed of an IgG Mixture.

          Immunogen sequence: MRLLRRRHMP LRLAMVGCAF VLFLFLLHRD VSSREEATEK PWLKSLVSRK DHVLDLMLEA MNNLRDSMPK LQIRAPEAQQ TLFSINQSCL PGFYTPAELK PFWERPPQDP NAPGADGKAF QKSKWTPLET QEKEEGYKKH CFNAFASDRI SLQRSLGPDT RPPECVDQKF RRCPPLATTS VIIVFHNEAW STLLRTVYSV LHTTPAILLK EIILVDDAST EEHLKEKLEQ YVKQLQVVRV VRQEERKGLI TARLLGASVA QAEVLTFLDA HCECFHGWLE PLLARIAEDK TVVVSPDIVT IDLNTFEFAK PVQRGRVHSR GNFDWSLTFG WETLPPHEKQ RRKDETYPIK SPTFAGGLFS ISKSYFEHIG TYDNQMEIWG GENVEMSFRV WQCGGQLEII PCSVVGHVFR TKSPHTFPKG TSVIARNQVR LAEVWMDSYK KIFYRRNLQA AKMAQEKSFG DISERLQLRE QLHCHNFSWY LHNVYPEMFV PDLTPTFYGA IKNLGTNQCL DVGENNRGGK PLIMYSCHGL GGNQYFEYTT QRDLRHNIAK QLCLHVSKGA LGLGSCHFTG KNSQVPKDEE WELAQDQLIR NSGSGTCLTS QDKKPAMAPC NPSDPHQLWL FV

          Target Information

          This gene encodes a member of the UDP-N-acetyl-alpha-D-galactosamine:polypeptide N-acetylgalactosaminyltransferase (GalNAc-T) family of enzymes. GalNAc-Ts initiate mucin-type O-linked glycosylation in the Golgi apparatus by catalyzing the transfer of GalNAc to serine and threonine residues on target proteins. They are characterized by an N-terminal transmembrane domain, a stem region, a lumenal catalytic domain containing a GT1 motif and Gal/GalNAc transferase motif, and a C-terminal ricin/lectin-like domain. GalNAc-Ts have different, but overlapping, substrate specificities and patterns of expression. The encoded protein is capable of glycosylating fibronectin peptide in vitro and is expressed in a fibroblast cell line, indicating that it may be involved in the synthesis of oncofetal fibronectin.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          References (0)

          Have you cited this product in a publication?
          Let us know so we can reference it here.
          Cite this product

          Bioinformatics

          Protein Aliases: GalNAc transferase 6; GalNAc-T6; Polypeptide GalNAc transferase 6; Polypeptide N-acetylgalactosaminyltransferase 6; pp-GaNTase; pp-GaNTase 6; Protein-UDP acetylgalactosaminyltransferase 6; UDP-GalNAc:polypeptide N-acetylgalactosaminyltransferase 6; UDP-N-acetyl-alpha-D-galactosamine: polypeptide N-acetylgalactosaminyltransferase 6; UDP-N-acetyl-alpha-D-galactosamine:polypeptide N-acetylgalactosaminyltransferase 6 (GalNAc-T6); unnamed protein product

          View more View less

          Gene Aliases: GALNAC-T6; GalNAcT6; GALNT6

          View more View less

          UniProt ID: (Human) Q8NCL4

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Human) 11226

          View more View less

          Function(s)
          polypeptide N-acetylgalactosaminyltransferase activity protein binding transferase activity transferase activity, transferring glycosyl groups carbohydrate binding metal ion binding
          Process(es)
          protein glycosylation protein O-linked glycosylation O-glycan processing protein O-linked glycosylation via threonine
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Status do pedido
          • Ajuda para pedidos
          • Pedido rápido
          • Supply Center
          • eProcurement
          Suporte Plus Icon Minus Icon
          • Ajuda e suporte
          • Entre em Contato
          • Centros de Suporte Técnico
          • Obter Documentos e Certificados
          • Informe um Problema no Site
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizagem
          • Promoções
          • Eventos & Webinars
          • Mídia Sociais
          Sobre a Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Sobre Nós Sobre Nós
          • Carreiras Carreiras
          • Investidores Investidores
          • Sala de Impresa Sala de Impresa
          • Responsabilidade Social Responsabilidade Social
          • Marcas
          • Políticas e avisos
          Nosso Portfólio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Brasil flag icon
          Brasil

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-744bc48644-nrcn4:80/100.66.78.247:80.
          git-commit: 747bde55a712f6f97bf7760408d445eefba4e16f
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.48.0-Offline