Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          • Primary Antibodies ›
          • GnRHR Antibodies

          Proteintech

          GNRHR Polyclonal Antibody

          34 References
          View all (17) GnRHR antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite GNRHR Polyclonal Antibody

          Additional Information:
          {{banner.description}}
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          • Antibody Testing Data (19)
          GNRHR Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          Group 53 Created with Sketch.
          GNRHR Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 19

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          GNRHR Antibody (19950-1-AP) in IHC (P)

          Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded Mouse ovary tissue slide using (Product # 19950-1-AP) GNRHR antibody at dilution of 1:1,000 (under 10x lens). Heat mediated antigen retrieval with Tris-EDTA buffer (pH 9.0). {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          GNRHR Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          GNRHR Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          GNRHR Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          GNRHR Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          GNRHR Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          GNRHR Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          GNRHR Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          GNRHR Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          GNRHR Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          GNRHR Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          GNRHR Antibody in Western Blot (WB)
          GNRHR Antibody in Western Blot (WB)
          GNRHR Antibody in Western Blot (WB)
          GNRHR Antibody in Western Blot (WB)
          GNRHR Antibody in Western Blot (WB)
          GNRHR Antibody in Western Blot (WB)
          GNRHR Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          GNRHR Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          GNRHR Antibody in Immunoprecipitation (IP)

          Product Details

          19950-1-AP

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Western Blot (WB)

          1:500-1:1,000
          View 14 publications 14 publications

          Immunohistochemistry (IHC)

          -
          View 8 publications 8 publications

          Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))

          1:20-1:200
          -

          Immunocytochemistry (ICC/IF)

          -
          View 6 publications 6 publications

          Flow Cytometry (Flow)

          0.2 µg/1x10^6 cells
          View 2 publications 2 publications

          Immunoprecipitation (IP)

          0.5-4.0 µg
          -

          Miscellaneous PubMed (Misc)

          -
          View 2 publications 2 publications

          Not applicable (N/A)

          -
          View 2 publications 2 publications
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Human, Mouse

          Published species

          Human, Mouse, Rat

          Host/Isotype

          Rabbit / IgG

          Class

          Polyclonal

          Type

          Antibody

          Immunogen

          Peptide

          Conjugate

          Unconjugated Unconjugated Unconjugated

          Form

          Liquid

          Concentration

          0.27 mg/mL

          Amount

          40.5 µg

          Purification

          Antigen affinity chromatography

          Storage buffer

          PBS, pH 7.3, with 50% glycerol

          Contains

          0.02% sodium azide

          Storage conditions

          -20°C

          Shipping conditions

          Wet ice (domestic); Dry ice (international)

          Product Specific Information

          The antibody only recognizes isoform 1 of GNRHR. The predicted unmodified molecular weight of the human GNRHR is ~38 kDa, the larger band (50-60 kDa) is likely to represent a glycosylated form of GNRHR.

          Target Information

          This gene encodes the receptor for type 1 gonadotropin-releasing hormone. This receptor is a member of the seven-transmembrane, G-protein coupled receptor (GPCR) family. It is expressed on the surface of pituitary gonadotrope cells as well as lymphocytes, breast, ovary, and prostate. Following binding of gonadotropin-releasing hormone, the receptor associates with G-proteins that activate a phosphatidylinositol-calcium second messenger system. Activation of the receptor ultimately causes the release of gonadotropic luteinizing hormone (LH) and follicle stimulating hormone (FSH). Defects in this gene are a cause of hypogonadotropic hypogonadism (HH). Alternative splicing results in multiple transcript variants encoding different isoforms. More than 18 transcription initiation sites in the 5 region and multiple polyA signals in the 3 region have been identified for this gene.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          Bioinformatics

          Protein Aliases: G-protein coupled receptor; GnRH receptor; gnRH-R; gonadotropin-releasing hormone (type 1) receptor 1; Gonadotropin-releasing hormone receptor; leutinizing hormone releasing horomone receptor; leutinizing-releasing hormone receptor; Lh-rh receptor; luliberin receptor; type I GnRH receptor; Type I GNRHR1

          View more View less

          Gene Aliases: GNRHR; GNRHR1; GRHR; HH7; LHRHR; LRHR

          View more View less

          UniProt ID: (Human) P30968, (Mouse) Q01776

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Human) 2798, (Mouse) 14715

          View more View less

          Function(s)
          G-protein coupled receptor activity gonadotropin-releasing hormone receptor activity protein-hormone receptor activity signal transducer activity growth hormone-releasing hormone receptor activity peptide binding G-protein coupled receptor
          Process(es)
          signal transduction G-protein coupled receptor signaling pathway gonadotropin secretion cellular response to hormone stimulus cellular response to gonadotropin-releasing hormone negative regulation of cell proliferation
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Chile flag icon
          Chile

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-b49b87d85-5cvsx:80/100.66.79.163:80.
          git-commit: 5b8c860b7cdb41e9cfe07630520f6b51e109d38e
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.47.0-Offline