Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          • Primary Antibodies ›
          • HSL Antibodies

          Invitrogen

          HSL Polyclonal Antibody

          2 References
          View all (26) HSL antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite HSL Polyclonal Antibody

          Additional Information:
          {{banner.description}}
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          • Antibody Testing Data (1)
          HSL Antibody in Western Blot (WB)
          Group 53 Created with Sketch.
          HSL Antibody in Western Blot (WB)
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 1

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          HSL Antibody (PA1-16966) in WB

          Western blot analysis of HSL in various lysates. Samples were incubated with HSL polyclonal antibody (Product # PA1-16966). Lane 1: Liver extract (negative control); Lane 2: Fat extract (10 µg) (positive sample). {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          HSL Antibody in Western Blot (WB)
          HSL Polyclonal Antibody

          Product Details

          PA1-16966

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Western Blot (WB)

          1:100-1:2,000
          View 2 publications 2 publications
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Human, Mouse, Rat

          Published species

          Rat

          Host/Isotype

          Rabbit / IgG

          Class

          Polyclonal

          Type

          Antibody

          Immunogen

          A fusion protein containing an internal portion of the rat HSL protein (between residues 699-908).
          3D Epitope / Immunogen

          Conjugate

          Unconjugated Unconjugated Unconjugated

          Form

          Liquid

          Concentration

          0.25 mg/mL

          Amount

          12.5 µg

          Purification

          IgG fraction

          Storage buffer

          PBS with 1mg/mL BSA

          Contains

          0.05% sodium azide

          Storage conditions

          -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles

          Shipping conditions

          Ambient (domestic); Wet ice (international)

          RRID

          AB_2135506

          Product Specific Information

          PA1-16966 is specific for the ~84 kDa Hormone-Sensitive Lipase protein.

          A non-specific band may also be detected at ~89 kDa.

          Bands at ~102, 113, and 127 kDa may also be seen in the testis of sexually immature rats.Suggested positive control: human adipose protein.

          Target Information

          Hormone-sensitive lipase (HSL) is an intracellular neutral lipase found in a variety of tissues, but primarily in adipose and steroidogenic tissues. It hydrolyzes triglycerides and cholesteryl esters. It is the major enzyme responsible for the mobilization of free fatty acids from adopise tissue.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          Bioinformatics

          Protein Aliases: EC 3.1.1.79; hormone - sensitive lipase testicular isoform; Hormone-sensitive lipase; HSL; HSL antibody; lipase E; lipase, hormone-sensitive; LIPS; Monoacylglycerol lipase LIPE; REH; Retinyl ester hydrolase; unnamed protein product

          View more View less

          Gene Aliases: 4933403G17Rik; AOMS4; FPLD6; HSL; LHS; LIPE; REH

          View more View less

          UniProt ID: (Human) Q05469, (Rat) P15304, (Mouse) P54310

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Human) 3991, (Rat) 25330, (Mouse) 16890

          View more View less

          Function(s)
          sterol esterase activity triglyceride lipase activity protein binding lipase activity hydrolase activity acylglycerol lipase activity all-trans-retinyl-palmitate hydrolase, all-trans-retinol forming activity retinyl-palmitate esterase activity diacylglycerol lipase activity hydrolase activity, acting on ester bonds protein kinase binding hormone-sensitive lipase activity rRNA primary transcript binding hydrolase lipase metabolite interconversion enzyme
          Process(es)
          protein phosphorylation lipid metabolic process steroid metabolic process cholesterol metabolic process lipid catabolic process triglyceride catabolic process retinol metabolic process diacylglycerol catabolic process ether lipid metabolic process transcription initiation from RNA polymerase I promoter termination of RNA polymerase I transcription female pregnancy response to drug long-chain fatty acid catabolic process metabolic process
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Chile flag icon
          Chile

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-b49b87d85-n9r8p:80/100.66.76.150:80.
          git-commit: 5b8c860b7cdb41e9cfe07630520f6b51e109d38e
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.47.0-Offline