Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Sign in
Don't have an account ? Create Account
  • Productos
    • Anticuerpos
    • Oligonucleótidos, cebadores, sondas y genes
    • Ensayos de PCR en tiempo real TaqMan
    • Medios de cultivos celulares
    • Productos químicos
    • Columnas y cartuchos de cromatografía
    • Equipo de laboratorio
    • Material de plástico y suministros para laboratorio
    • Microplacas
    • Productos más ecológicos
    • Ver todas las categorías de productos
  • Applications
    • Bioprocesamiento
    • Cultivo celular y transfección
    • Terapia celular y génica
    • Cromatografía
    • Pruebas moleculares
    • Soluciones digitales
    • Extracción y análisis de ADN y ARN
    • Espectroscopía, análisis elemental y de isótopos
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Servicios personalizados
    • Servicios de leasing y financiación
    • Servicios de instrumentos
    • Informática de laboratorio
    • OEM y oferta comercial
    • Servicios de formación
    • Unity Lab Services
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y soporte técnico
    • Regístrese para obtener una cuenta
    • Cómo hacer un pedido
    • Asistencia para el instrumental
    • Centros de soporte técnico
    • Centros de formación
    • Vea todos los temas de ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Promociones
  • Contacto
  • Pedido rápido
  • Estado del pedido y seguimiento
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Estado del pedido
          • Pedido rápido
          • Promos
          • Sign in
            Sign in
            Don't have an account ? Create Account
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Connect: laboratorio, datos, aplicaciones
            • Productos y proyectos personalizados
            • Services Central
          • Primary Antibodies ›
          • Histone H4 Antibodies

          Active Motif

          Histone H4 Polyclonal Antibody

          8 References
          View all (57) Histone H4 antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite Histone H4 Polyclonal Antibody

          Additional Information:
          {{banner.description}}
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          • Antibody Testing Data (1)
          Histone H4 Antibody in Western Blot (WB)
          Group 53 Created with Sketch.
          Histone H4 Antibody in Western Blot (WB)
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 1

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          Histone H4 Antibody (39270) in WB

          Histone H4 pAb tested by Western blot. Detection of Histone H4 by Western blot. The analysis was performed using HeLa acid extract (10 µg, lane 1) and recombinant histone H4 protein (200 ng, lane 2) probed with Histone H4 pAb at a 1:1,000 dilution. {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          Histone H4 Antibody in Western Blot (WB)
          Histone H4 Polyclonal Antibody

          Product Details

          39270

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Western Blot (WB)

          1:500-1:2,000
          View 5 publications 5 publications

          ChIP assay (ChIP)

          -
          View 1 publication 1 publication

          ChIP-sequencing (ChIP-Seq)

          -
          View 1 publication 1 publication

          Miscellaneous PubMed (Misc)

          -
          View 1 publication 1 publication
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Human, Xenopus

          Published species

          Human, Mouse, Rat

          Host/Isotype

          Rabbit / IgG

          Class

          Polyclonal

          Type

          Antibody

          Immunogen

          This Histone H4 antibody was raised against full-length recombinant Xenopus histone H4.
          3D Epitope / Immunogen

          Conjugate

          Unconjugated Unconjugated Unconjugated

          Form

          Liquid

          Concentration

          Conc. Not Determined

          Storage buffer

          whole serum with 30% glycerol

          Contains

          0.035% sodium azide

          Storage conditions

          -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles

          Shipping conditions

          Ambient (domestic); Wet ice (international)

          Target Information

          Histones are basic nuclear proteins that are responsible for the nucleosome structure of the chromosomal fiber in eukaryotes. Two molecules of each of the four core histones (H2A, H2B, H3, and H4) form an octamer, around which approximately 146 bp of DNA is wrapped in repeating units, called nucleosomes. The linker histone, H1, interacts with linker DNA between nucleosomes and functions in the compaction of chromatin into higher order structures. This gene is intronless and encodes a member of the histone H4 family. Transcripts from this gene lack polyA tails but instead contain a palindromic termination element. This gene is found in the large histone gene cluster on chromosome 6.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          Bioinformatics

          Protein Aliases: H4 histone family, member A; H4 histone family, member E; H4 histone family, member I; H4 histone family, member J; H4 histone family, member M; H4 histone family, member N; H4 histone, family 2; HIST1H4F; HIST2H4; histone 1, H4a; histone 1, H4b; histone 1, H4e; histone 1, H4i; histone 1, H4j; histone 1, H4l; histone 2, H4a; Histone 4; Histone 4 family, member M; histone 4, H4; histone cluster 1 H4 family member a; histone cluster 1 H4 family member b; histone cluster 1 H4 family member e; histone cluster 1 H4 family member i; histone cluster 1 H4 family member j; histone cluster 1, H4a; histone cluster 1, H4b; histone cluster 1, H4e; histone cluster 1, H4i; histone cluster 1, H4j; histone cluster 2 H4 family member a; histone cluster 2, H4a; Histone Cluster 4; histone cluster 4 H4; histone family member; Histone H4; Histone H4A; histone IV, family 2; unnamed protein product

          View more View less

          Gene Aliases: dJ160A22.2; FO108; H4; H4-16; H4/A; H4/B; H4/C; H4/D; H4/E; H4/G; H4/H; H4/I; H4/J; H4/K; H4/M; H4/N; H4/O; H4/p; H4C1; H4C11; H4C12; H4C13; H4C14; H4C15; H4C16; H4C2; H4C3; H4C4; H4C5; H4C6; H4C8; H4C9; H4F2; H4F2iv; H4FA; H4FB; H4FC; H4FD; H4FE; H4FG; H4FH; H4FI; H4FJ; H4FK; H4FM; H4FN; H4FO; H4M; HIST1H4A; HIST1H4B; HIST1H4C; HIST1H4D; HIST1H4E; HIST1H4F; HIST1H4H; HIST1H4I; HIST1H4J; HIST1H4K; HIST1H4L; HIST2H4; HIST2H4A; HIST2H4B; HIST4H4; TEBIVANED2; TEBIVANED3; TEBIVANED4; TEVANED2; TEVANED3; TEVANED4; XELAEV_18001418mg

          View more View less

          UniProt ID: (Human) P62805, (Xenopus) P62799

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Human) 8359, (Human) 8363, (Human) 8370, (Human) 121504, (Human) 8366, (Human) 8367, (Human) 8294, (Xenopus) 447787

          View more View less

          Function(s)
          DNA binding RNA binding protein binding structural constituent of chromatin protein heterodimerization activity
          Process(es)
          chromatin organization nucleosome assembly telomere organization negative regulation of megakaryocyte differentiation protein localization to CENP-A containing chromatin
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estado del pedido
          • Ayuda con el pedido
          • Pedido rápido
          • Centro de suministros
          • eProcurement (B2B)
          Asistencia Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte técnico
          • Contacto
          • Centros de soporte técnico
          • Documentos y certificados
          • Informar de un problema del sitio web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de formación
          • Promociones
          • Eventos y seminarios web
          • Redes sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Carreras profesionales Carreras profesionales
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas registradas
          • Políticas y avisos
          Nuestra cartera Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Information Center
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Spain flag icon
          Spain

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-b49b87d85-lnstr:80/100.66.74.145:80.
          git-commit: 5b8c860b7cdb41e9cfe07630520f6b51e109d38e
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.47.0-Offline