  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          • Primary Antibodies ›
          • TPR Antibodies
          Bethyl Laboratories
          TPR Polyclonal Antibody
          View all (14) TPR antibodies
          Tech Support
          Cite TPR Polyclonal Antibody
          Additional Information:
          {{banner.description}}
          • Antibody Testing Data (3)
          TPR Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.
          TPR Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.
          FIGURE: 1 / 3
          TPR Antibody (IHC-00099-T) in ICC/IF
          Detection of human TPR by immunocytochemistry. Sample: NBF-fixed asynchronous HeLa cells. Antibody: Affinity purified rabbit anti-TPR (Product # IHC-00099) used at a dilution of 1:250. Detection: Green-fluorescent Anti-rabbit IgG FITC conjugated (A120-501F) used at a dilution of 1:100. {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product
          {{$ctrl.videoDesc}}
          {{$ctrl.videoLongDesc}}
          TPR Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          TPR Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          TPR Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          TPR Polyclonal Antibody
          Product Details
          IHC-00099-T
          Applications
          Tested Dilution
          Publications
          Immunohistochemistry (IHC)
          1:100-1:500
          -
          Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          1:100-1:500
          -
          Immunocytochemistry (ICC/IF)
          1:100-1:500
          -
          Product Specifications
          Species Reactivity
          Human, Mouse
          Host/Isotype
          Rabbit / IgG
          Class
          Polyclonal
          Type
          Antibody
          Immunogen
          Region between residue 2300 and the C-terminus (residue 2349) of Human Translocated Promoter Region Protein.
          3D Epitope / Immunogen
          Conjugate
          Unconjugated Unconjugated Unconjugated
          Form
          Liquid
          Concentration
          0.25 mg/mL
          Amount
          2.5 µg
          Purification
          Antigen affinity chromatography
          Storage buffer
          TBS, pH 7.0 to 8.0, with 0.1% BSA
          Contains
          0.09% sodium azide
          Storage conditions
          4°C
          Shipping conditions
          Ambient (domestic); Wet ice (international)
          Product Specific Information
          The recommended shelf life for this product is 1 year from date of receipt.
          Based on 100% sequence identity, this antibody is predicted to react with Bovine, Dog, Rabbit, Pig, Panda, Monkey, Gorilla, Chimpanzee, Northern white-cheeked gibbon and Little brown bat
          Target Information
          Steroidogenic factor-1 (SF-1) regulates multiple genes involved in the adrenal and gonadal development and in the biosynthesis of a variety of hormones, including adrenal and gonadal steroids, anti-Mullerian hormone (AMH), and gonadotropins. SF-1 belongs to the fushi tarazu factor-1 (FTZ-F1) subfamily of orphan nuclear receptors. In the adult ovary, SF-1 localizes to theca/interstitial cells.
          Bioinformatics
          Protein Aliases: Megator; NPC-associated intranuclear protein; nuclear pore complex-associated protein TPR; Nucleoprotein TPR; Tpr; translocated promoter region (to activated MET oncogene); Translocated promoter region and nuclear basket protein; Translocated promoter region protein; tumor potentiating region; unnamed protein product
          View more View less
          Gene Aliases: 2610029M07Rik; C77892; MRT79; TPR
          View more View less
          UniProt ID: (Human) P12270, (Mouse) F6ZDS4
          View more View less
          Entrez Gene ID: (Human) 7175, (Mouse) 108989
          View more View less
          Function(s)
          chromatin binding RNA binding mRNA binding protein binding tubulin binding structural constituent of nuclear pore heat shock protein binding protein homodimerization activity protein anchor mitogen-activated protein kinase binding dynein complex binding nucleocytoplasmic transporter activity poly(A) RNA binding primary active transporter
          Process(es)
          negative regulation of transcription from RNA polymerase II promoter RNA import into nucleus RNA export from nucleus mRNA export from nucleus protein import into nucleus protein export from nucleus intracellular protein transport nucleocytoplasmic transport nuclear pore organization mitotic spindle assembly checkpoint regulation of mRNA export from nucleus regulation of mitotic sister chromatid separation protein transport positive regulation of heterochromatin assembly regulation of protein stability mRNA export from nucleus in response to heat stress regulation of protein localization cellular response to heat cellular response to interferon-alpha regulation of protein import into nucleus positive regulation of protein import into nucleus nuclear matrix organization negative regulation of translational initiation positive regulation of nucleocytoplasmic transport regulation of protein export from nucleus positive regulation of protein export from nucleus negative regulation of RNA export from nucleus mRNA transport nuclear export nuclear pore complex assembly cell division response to epidermal growth factor positive regulation of mitotic cell cycle spindle assembly checkpoint positive regulation of intracellular protein transport regulation of mitotic spindle assembly MAPK import into nucleus transport cell cycle mitotic nuclear division
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          Chile flag icon
          Chile
          Your items have has been added!
          Host server : magellan-search-blue-67655d8755-zsnhf:80/100.66.75.14:80.
          git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-Offline