  • Applications
    • Bioprocesamiento
    • Cultivo celular y transfección
    • Terapia celular y génica
    • Cromatografía
    • Pruebas moleculares
    • Soluciones digitales
    • Extracción y análisis de ADN y ARN
    • Espectroscopía, análisis elemental y de isótopos
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Servicios personalizados
    • Servicios de leasing y financiación
    • Servicios de instrumentos
    • Informática de laboratorio
    • OEM y oferta comercial
    • Servicios de formación
    • Unity Lab Services
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y soporte técnico
    • Regístrese para obtener una cuenta
    • Cómo hacer un pedido
    • Asistencia para el instrumental
    • Centros de soporte técnico
    • Centros de formación
    • Vea todos los temas de ayuda y soporte técnico
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Promociones
  • Contacto
  • Pedido rápido
  • Estado del pedido y seguimiento
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Buscar
Search button
          • Estado del pedido
          • Pedido rápido
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Connect: laboratorio, datos, aplicaciones
            • Productos y proyectos personalizados
            • Services Central
          • Primary Antibodies ›
          • RbAp46 Antibodies
          Bethyl Laboratories
          RbBP7 Polyclonal Antibody
          View all (28) RbAp46 antibodies
          Tech Support
          Cite RbBP7 Polyclonal Antibody
          Additional Information:
          {{banner.description}}
          • Antibody Testing Data (2)
          RbBP7 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          Group 53 Created with Sketch.
          RbBP7 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          Group 53 Created with Sketch.
          FIGURE: 1 / 2
          RbBP7 Antibody (IHC-00160-T) in IHC (P)
          Detection of mouse RBBP7 by immunohistochemistry. Sample: FFPE section of mouse squamous cell carcinoma. Antibody: Affinity purified rabbit anti-RBBP7 (Product # IHC-00160) used at a dilution of 1:250. Detection: DAB. {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product
          {{$ctrl.videoDesc}}
          {{$ctrl.videoLongDesc}}
          RbBP7 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          RbBP7 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          RbBP7 Polyclonal Antibody
          Product Details
          IHC-00160-T
          Applications
          Tested Dilution
          Publications
          Immunohistochemistry (IHC)
          1:100-1:500
          -
          Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          1:100-1:500
          -
          Product Specifications
          Species Reactivity
          Human, Mouse
          Host/Isotype
          Rabbit / IgG
          Class
          Polyclonal
          Type
          Antibody
          Immunogen
          Region between residue 375 and the C-terminus (residue 425) of Human Retinoblastoma Binding Protein 7.
          3D Epitope / Immunogen
          Conjugate
          Unconjugated Unconjugated Unconjugated
          Form
          Liquid
          Concentration
          0.10 mg/mL
          Amount
          1 µg
          Purification
          Antigen affinity chromatography
          Storage buffer
          TBS, pH 7.0 to 8.0, with 0.1% BSA
          Contains
          0.09% sodium azide
          Storage conditions
          4°C
          Shipping conditions
          Ambient (domestic); Wet ice (international)
          Product Specific Information
          The recommended shelf life for this product is 1 year from date of receipt.
          Based on 100% sequence identity, this antibody is predicted to react with Rat, Dog, Horse, Guinea pig_10141, Pig, Panda, Orangutan, Monkey, Chimpanzee, Naked mole rat and Chinese hamster
          Target Information
          This protein is a ubiquitously expressed nuclear protein and belongs to a highly conserved subfamily of WD-repeat proteins. It is found among several proteins that binds directly to retinoblastoma protein, which regulates cell proliferation. The encoded protein is found in many histone deacetylase complexes, including mSin3 co-repressor complex. It is also present in protein complexes involved in chromatin assembly. This protein can interact with BRCA1 tumor-suppressor gene and may have a role in the regulation of cell proliferation and differentiation.
          Bioinformatics
          Protein Aliases: G1/S transition control protein-binding protein; G1/S transition control protein-binding protein RbAp46; Histone acetyltransferase type B subunit 2; Histone-binding protein RBBP7; Nucleosome-remodeling factor subunit RBAP46; RBBP-7; RBBP7; Retinoblastoma-binding protein 7; Retinoblastoma-binding protein p46; retinoblastoma-binding protein RbAp46; unnamed protein product
          View more View less
          Gene Aliases: AA409861; AI173248; AU019541; BB114024; mRbAp46; RBAP46; RBBP7; SPGFX9
          View more View less
          UniProt ID: (Human) Q16576, (Mouse) Q60973
          View more View less
          Entrez Gene ID: (Human) 5931, (Mouse) 245688
          View more View less
          Function(s)
          RNA binding protein binding histone binding
          Process(es)
          negative regulation of transcription from RNA polymerase II promoter DNA replication chromatin remodeling transcription, DNA-templated regulation of transcription, DNA-templated chromatin modification negative regulation of cell growth negative regulation of transcription, DNA-templated cellular heat acclimation chromatin organization brain development negative regulation of cell migration negative regulation of transforming growth factor beta receptor signaling pathway regulation of cell fate specification positive regulation of transcription, DNA-templated response to steroid hormone negative regulation of stem cell population maintenance positive regulation of stem cell population maintenance regulation of stem cell differentiation
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estado del pedido
          • Ayuda con el pedido
          • Pedido rápido
          • Centro de suministros
          • eProcurement (B2B)
          Asistencia Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte técnico
          • Contacto
          • Centros de soporte técnico
          • Documentos y certificados
          • Informar de un problema del sitio web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de formación
          • Promociones
          • Eventos y seminarios web
          • Redes sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Carreras profesionales Carreras profesionales
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas registradas
          • Políticas y avisos
          Nuestra cartera Plus Icon Minus Icon
          Spain flag icon
          Spain
          Your items have has been added!
          Host server : magellan-search-green-b49b87d85-9fm2r:80/100.66.79.29:80.
          git-commit: 5b8c860b7cdb41e9cfe07630520f6b51e109d38e
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.47.0-Offline