  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          • Primary Antibodies ›
          • CSTF1 Antibodies
          Bethyl Laboratories
          CSTF50 Polyclonal Antibody
          View all (15) CSTF1 antibodies
          Tech Support
          Cite CSTF50 Polyclonal Antibody
          Additional Information:
          {{banner.description}}
          • Antibody Testing Data (1)
          CSTF50 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          Group 53 Created with Sketch.
          CSTF50 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          Group 53 Created with Sketch.
          FIGURE: 1 / 1
          CSTF50 Antibody (IHC-00248-T) in IHC (P)
          Detection of human CSTF50 by immunohistochemistry. Sample: FFPE section of human ovarian carcinoma. Antibody: Affinity purified rabbit anti-CSTF50 (Product # IHC-00248) used at a dilution of 1:250. Detection: DAB. {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product
          {{$ctrl.videoDesc}}
          {{$ctrl.videoLongDesc}}
          CSTF50 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          CSTF50 Polyclonal Antibody
          Product Details
          IHC-00248-T
          Applications
          Tested Dilution
          Publications
          Immunohistochemistry (IHC)
          1:100-1:500
          -
          Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          1:100-1:500
          -
          Product Specifications
          Species Reactivity
          Human
          Host/Isotype
          Rabbit / IgG
          Class
          Polyclonal
          Type
          Antibody
          Immunogen
          Region between residue 75 and 125 of human cleavage stimulation factor, 3' pre-RNA, subunit 1, 50kDa.
          3D Epitope / Immunogen
          Conjugate
          Unconjugated Unconjugated Unconjugated
          Form
          Liquid
          Concentration
          0.25 mg/mL
          Amount
          2.5 µg
          Purification
          Antigen affinity chromatography
          Storage buffer
          TBS, pH 7.0 to 8.0, with 0.1% BSA
          Contains
          0.09% sodium azide
          Storage conditions
          4°C
          Shipping conditions
          Ambient (domestic); Wet ice (international)
          Product Specific Information
          The recommended shelf life for this product is 1 year from date of receipt.
          Based on 100% sequence identity, this antibody is predicted to react with Mouse, Rat, Zebrafish, X. laevis, X. tropicalis, Chicken, Turkey, Bovine, Dog, Horse, Rabbit, Guinea pig_10141, Pig and Panda
          Target Information
          This gene encodes one of three subunits which combine to form cleavage stimulation factor (CSTF). CSTF is involved in the polyadenylation and 3'end cleavage of pre-mRNAs. Similar to mammalian G protein beta subunits, this protein contains transducin-like repeats. Several transcript variants with different 5' UTR, but encoding the same protein, have been found for this gene.
          Bioinformatics
          Protein Aliases: CF-1 50 kDa subunit; Cleavage stimulation factor 50 kDa subunit; Cleavage stimulation factor subunit 1; cleavage stimulation factor, 3' pre-RNA, subunit 1, 50kD; cleavage stimulation factor, 3' pre-RNA, subunit 1, 50kDa; CSTF 50 kDa subunit; CstF50; unnamed protein product
          View more View less
          Gene Aliases: CstF-50; CSTF1; CstFp50
          View more View less
          UniProt ID: (Human) Q05048
          View more View less
          Entrez Gene ID: (Human) 1477
          View more View less
          Function(s)
          RNA binding protein binding
          Process(es)
          mRNA processing mRNA 3'-end processing
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          Argentina flag icon
          Argentina
          Your items have has been added!
          Host server : magellan-search-blue-67655d8755-vzwvz:80/100.66.79.173:80.
          git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-Offline