  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Estatus del pedido
            • Productos personalizados y proyectos​
          • Primary Antibodies ›
          • FKBP4 Antibodies
          Bethyl Laboratories
          FKBP4/FKBP52 Polyclonal Antibody
          View all (26) FKBP4 antibodies
          Tech Support
          Cite FKBP4/FKBP52 Polyclonal Antibody
          Additional Information:
          {{banner.description}}
          • Antibody Testing Data (3)
          FKBP4/FKBP52 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          Group 53 Created with Sketch.
          FKBP4/FKBP52 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          Group 53 Created with Sketch.
          FIGURE: 1 / 3
          FKBP4/FKBP52 Antibody (IHC-00290-T) in IHC (P)
          Detection of human FKBP4/FKBP52 by immunohistochemistry. Sample: FFPE section of human ovarian carcinoma. Antibody: Affinity purified rabbit anti-FKBP4/FKBP52 (Product # IHC-00290) used at a dilution of 1:100. Detection: Red-fluorescent goat anti-rabbit IgG highly cross-adsorbed Antibody Hilyte Plus™ 555 used at a dilution of 1:100. {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product
          {{$ctrl.videoDesc}}
          {{$ctrl.videoLongDesc}}
          FKBP4/FKBP52 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          FKBP4/FKBP52 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          FKBP4/FKBP52 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          FKBP4/FKBP52 Polyclonal Antibody
          Product Details
          IHC-00290-T
          Applications
          Tested Dilution
          Publications
          Immunohistochemistry (IHC)
          1:50-1:500
          -
          Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          1:100-1:500
          -
          Product Specifications
          Species Reactivity
          Human
          Host/Isotype
          Rabbit / IgG
          Class
          Polyclonal
          Type
          Antibody
          Immunogen
          Region between residue 1 and 50 of human FK506 binding protein 4.
          3D Epitope / Immunogen
          Conjugate
          Unconjugated Unconjugated Unconjugated
          Form
          Liquid
          Concentration
          0.10 mg/mL
          Amount
          1 µg
          Purification
          Antigen affinity chromatography
          Storage buffer
          TBS, pH 7.0 to 8.0, with 0.1% BSA
          Contains
          0.09% sodium azide
          Storage conditions
          4°C
          Shipping conditions
          Ambient (domestic); Wet ice (international)
          Product Specific Information
          The recommended shelf life for this product is 1 year from date of receipt.
          Based on 100% sequence identity, this antibody is predicted to react with Mouse, Rat, Bovine, Rabbit, Guinea pig_10141, Pig, Panda, Orangutan, Monkey, Chimpanzee and Small-eared galago
          Target Information
          FKBP4, encoding FK506-binding protein 4, is part of the immunophilin family and plays roles in cellular processes like protein folding and trafficking. The FKBP4 gene is located on chromosome 12, where it encodes a protein involved in modulating the androgen receptor signaling pathway and has been implicated in various cancers, including non-small-cell lung cancer (NSCLC) and hepatocellular carcinoma (HCC). Structural variants of FKBP4 found through exome sequencing have shown potential deleterious effects on protein function. This gene is associated with cell proliferation, apoptosis, migration, and invasion in cancer cells. FKBP4 also influences metabolic processes, such as glycolysis, thereby contributing to cancer cell survival and growth. Importantly, FKBP4 has a role in disorders of sexual development due to its regulatory interaction with hormone signaling pathways.
          Bioinformatics
          Protein Aliases: 51 kDa FK506-binding protein; 52 kDa FK506-binding protein; 52 kDa FKBP; 59 kDa immunophilin; FK506 binding protein 4, 59kDa; FK506-binding protein 4; FKBP-4; FKBP51; FKBP59; HBI; HSP binding immunophilin; HSP-binding immunophilin; Immunophilin FKBP52; p59; Peptidyl-prolyl cis-trans isomerase FKBP4; peptidylprolyl cis-trans isomerase; PPIase FKBP4; Rotamase; T-cell FK506-binding protein, 59kD; unnamed protein product
          View more View less
          Gene Aliases: FKBP4; FKBP51; FKBP52; FKBP59; HBI; Hsp56; p52; PPIase
          View more View less
          UniProt ID: (Human) Q02790
          View more View less
          Entrez Gene ID: (Human) 2288
          View more View less
          Function(s)
          RNA binding peptidyl-prolyl cis-trans isomerase activity protein binding ATP binding GTP binding FK506 binding isomerase activity protein binding, bridging heat shock protein binding copper-dependent protein binding glucocorticoid receptor binding tau protein binding phosphoprotein binding
          Process(es)
          protein folding steroid hormone receptor complex assembly copper ion transport embryo implantation negative regulation of neuron projection development androgen receptor signaling pathway prostate gland development negative regulation of microtubule polymerization or depolymerization negative regulation of microtubule polymerization protein complex localization male sex differentiation reproductive structure development
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          México flag icon
          México
          Your items have has been added!
          Host server : magellan-search-green-b49b87d85-8dsbr:80/100.66.76.150:80.
          git-commit: 5b8c860b7cdb41e9cfe07630520f6b51e109d38e
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.47.0-Offline