  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          • Primary Antibodies ›
          • CHTF18 Antibodies
          Bethyl Laboratories
          CTF18 Polyclonal Antibody
          View all (7) CHTF18 antibodies
          Tech Support
          Cite CTF18 Polyclonal Antibody
          Additional Information:
          {{banner.description}}
          • Antibody Testing Data (3)
          CTF18 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          Group 53 Created with Sketch.
          CTF18 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          Group 53 Created with Sketch.
          FIGURE: 1 / 3
          CTF18 Antibody (IHC-00373-T) in IHC (P)
          Detection of human CTF18 by immunohistochemistry. Sample: FFPE section of human testicular seminoma. Antibody: Affinity purified rabbit anti-CTF18 (Product # IHC-00373) used at a dilution of 1:250. Detection: DAB. {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product
          {{$ctrl.videoDesc}}
          {{$ctrl.videoLongDesc}}
          CTF18 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          CTF18 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          CTF18 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          CTF18 Polyclonal Antibody
          Product Details
          IHC-00373-T
          Applications
          Tested Dilution
          Publications
          Immunohistochemistry (IHC)
          1:50-1:500
          -
          Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          1:100-1:500
          -
          Product Specifications
          Species Reactivity
          Human
          Host/Isotype
          Rabbit / IgG
          Class
          Polyclonal
          Type
          Antibody
          Immunogen
          Region between residue 25 and 75 of human chromosome transmission fidelity factor 18.
          3D Epitope / Immunogen
          Conjugate
          Unconjugated Unconjugated Unconjugated
          Form
          Liquid
          Concentration
          0.25 mg/mL
          Amount
          2.5 µg
          Purification
          Antigen affinity chromatography
          Storage buffer
          TBS, pH 7.0 to 8.0, with 0.1% BSA
          Contains
          0.09% sodium azide
          Storage conditions
          4°C
          Shipping conditions
          Ambient (domestic); Wet ice (international)
          Product Specific Information
          The recommended shelf life for this product is 1 year from date of receipt.
          Based on 100% sequence identity, this antibody is predicted to react with Monkey and Gorilla
          Target Information
          CHTF18, CHTF8.
          Bioinformatics
          Protein Aliases: CHL12; Chromosome transmission fidelity protein 18 homolog; CTF18, chromosome transmission fidelity factor 18 homolog; hCTF18; homolog of yeast CHL12; some homology with holliday junction DNA helicase RUVB like; unnamed protein product
          View more View less
          Gene Aliases: C16orf41; C321D2.2; C321D2.3; C321D2.4; CHL12; CHTF18; CTF18; RUVBL
          View more View less
          UniProt ID: (Human) Q8WVB6
          View more View less
          Entrez Gene ID: (Human) 63922
          View more View less
          Function(s)
          nucleotide binding DNA binding DNA clamp loader activity protein binding ATP binding ATPase activity single-stranded DNA-dependent ATP-dependent DNA helicase activity
          Process(es)
          DNA replication positive regulation of DNA-directed DNA polymerase activity
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          Chile flag icon
          Chile
          Your items have has been added!
          Host server : magellan-search-green-b49b87d85-n9r8p:80/100.66.76.150:80.
          git-commit: 5b8c860b7cdb41e9cfe07630520f6b51e109d38e
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.47.0-Offline