Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
로그인
회원이 아니신가요? 계정 생성하기
  • 모든 제품 주문
    • 항체
    • Oligos, Primers, Probes and Genes
    • TaqMan Real-Time PCR 분석
    • 피펫 및 피펫 팁
    • 실험실용 원심분리기
    • 초저온 냉동고
    • 분광학
    • 비이커
    • PCR 장비 및 용품
    • 제품 카테고리 전체보기
  • 응용 분야 및 기법
    • 세포 분석
    • 실험실 장비
    • Real-Time PCR
    • PCR
    • 크로마토그래피
    • 세포 배양 및 트랜스펙션
    • DNA/RNA 추출과 분석
    • 단백질 생물학
    • 유세포분석
    • 화학 제품
    • 응용 분야 및 기법 전체보기
  • 서비스
    • 맞춤형 서비스
    • 엔터프라이즈급 실험실 정보 처리
    • 360° CDMO 및 CRO 서비스
    • CDMO 서비스
    • 임상시험 CRO 서비스
    • 장비 서비스
    • 교육 서비스
    • Unity Lab Services
    • 서비스 전체 보기
  • 지원
    • 고객센터
    • 문의하기
    • 시험성적서(COA) 및 적합성 인증서(COC)
    • Safety Data Sheets (SDS)
    • 매뉴얼
    • 인용 및 참고 문헌
    • 기기 지원
    • 기술 자료/제품 FAQ
    • 학습 센터
    • 지원 메뉴 전체보기
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • 문의하기
  • 빠른 주문
  • 주문 현황
  • 제품 문서 검색
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

전체검색
Search button
          • 주문 현황
          • 빠른주문
          • 로그인
            로그인
            회원이 아니신가요? 계정 생성하기
            • 계정정보
            • 주문내역조회
            • 커스텀제품 및 프로젝트
            • Services Central
          • Primary Antibodies ›
          • IL-9 Antibodies

          Invitrogen

          IL-9 Polyclonal Antibody, PeproTech®

          2 References
          View all (42) IL-9 antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite IL-9 Polyclonal Antibody, PeproTech®

          Additional Information:
          {{banner.description}}
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          • Antibody Testing Data (3)
          IL-9 Antibody in Western Blot (WB)
          Group 53 Created with Sketch.
          IL-9 Antibody in Western Blot (WB)
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 3

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          IL-9 Antibody (500-P29-50UG) in WB

          Western Blot: To detect Human IL-9 by Western Blot analysis IL-9 Polyclonal Antibody (Product # 500-P29-1MG) can be used at a concentration of 0.1-0.2 µg/mL. When used in conjunction with compatible secondary reagents, the detection limit for Recombinant Human IL-9 is 1.5-3.0 ng/lane, under either reducing or non-reducing conditions. {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          IL-9 Antibody in Western Blot (WB)
          IL-9 Antibody in Western Blot (WB)
          IL-9 Antibody in ELISA (ELISA)
          IL-9 Polyclonal Antibody, PeproTech®

          Product Details

          500-P29-50UG

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Western Blot (WB)

          0.1-0.2 µg/mL
          -

          ELISA (ELISA)

          0.5-2.0 µg/mL
          View 1 publication 1 publication

          In vitro Assay (In vitro)

          -
          View 1 publication 1 publication
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Human

          Published species

          Human

          Host/Isotype

          Rabbit

          Class

          Polyclonal

          Type

          Antibody

          Immunogen

          E.coli-derived Recombinant Human IL-9
          3D Epitope / Immunogen

          Conjugate

          Unconjugated Unconjugated Unconjugated

          Form

          Lyophilized

          Concentration

          0.1-1.0 mg/mL

          Amount

          50 µg

          Purification

          Antigen affinity chromatography

          Storage buffer

          PBS

          Contains

          no preservative

          Storage conditions

          -20°C

          Shipping conditions

          Ambient

          RRID

          AB_2930271

          Product Specific Information

          AA Sequence of recombinant protein: MQGCPTLAGI LDINFLINKM QEDPASKCHC SANVTSCLCL GIPSDNCTRP CFSERLSQMT NTTMQTRYPL IFSRVKKSVE VLKNNKCPYF SCEQPCNQTT AGNALTFLKS LLEIFQKEKM RGMRGKI.

          Preparation: Produced from sera of rabbits immunized with highly pure Recombinant Human IL-9. Anti-Human IL-9-specific antibody was purified by affinity chromatography employing an immobilized Human IL-9 matrix.

          Sandwich ELISA: To detect Human IL-9 by sandwich ELISA (using 100 µL/well antibody solution) a concentration of 0.5-2.0 µg/mL of this antibody is required. This antigen affinity purified antibody, in conjunction with PeproTech Biotinylated Anti-Human IL-9 (500-P29Bt) as a detection antibody, allows the detection of at least 0.2-0.4 ng/well of Recombinant Human IL-9.

          Western Blot: To detect Human IL-9 by Western Blot analysis this antibody can be used at a concentration of 0.1-0.2µg/mL. When used in conjunction with compatible secondary reagents, the detection limit for Recombinant Human IL-9 is 1.5-3.0 ng/lane, under either reducing or non-reducing conditions.

          Target Information

          Interleukin 9 (IL-9) is produced by activated T helper 2 (Th2) lymphocytes. IL-9 regulates many cell types involved in classical Th2-associated asthma responses, including B and T lymphocytes, mast cells, eosinophils, and epithelial cells. The mouse IL-9 cDNA encodes a 144 amino acid precursor protein with an 18 amino acid signal peptide that is cleaved to form the mature cysteine-rich protein with a molecular mass of 14 kDa. Native mouse IL-9 is heavily glycosylated. Recently, TGF beta has been reported to play an important role in the differentiation of IL-17-producing T helper cells and inducible regulatory T cells by reprogramming Th2 cells to secrete IL-9, thereby driving the differentiation of Th9 cells directly.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          Bioinformatics

          Protein Aliases: Cytokine P40; homolog of mouse T cell and mast cell growth factor 40; homolog of mouse T cell and mast cell growth factor P40; IL-9; ILN; Interleukin; Interleukin-9; Interleukin9; p40 cytokine; P40 protein precursor; p40 T-cell and mast cell growth factor; T-cell growth factor P40

          View more View less

          Gene Aliases: HP40; IL-9; IL9; P40

          View more View less

          UniProt ID: (Human) P15248

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Human) 3578

          View more View less

          Function(s)
          cytokine activity cytokine receptor binding interleukin-9 receptor binding growth factor activity
          Process(es)
          inflammatory response immune response positive regulation of cell proliferation immunoglobulin mediated immune response B cell differentiation positive regulation of cell growth positive regulation of interleukin-5 production interleukin-9-mediated signaling pathway B cell proliferation regulation of JAK-STAT cascade
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          온라인 주문 Plus Icon Minus Icon
          • 주문 현황
          • 주문 지원
          • 빠른 주문
          • Supply Center
          • eProcurement
          지원 Plus Icon Minus Icon
          • Help and Support
          • 고객 센터
          • 기술 지원 센터
          • 제품 문서 검색
          • 사이트 문제 보고
          교육 및 이벤트 Plus Icon Minus Icon
          • 교육 센터
          • 프로모션
          • 이벤트 및 웨비나
          • 소셜 미디어
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 소개 소개
          • 채용 채용
          • 투자자 투자자
          • 뉴스 뉴스
          • 사회적 책임 사회적 책임
          • Trademarks
          • 공정거래 공정거래
          • 정책 및 고지
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 이용 약관
          • 개인정보 처리방침
          • 가격 및 운임 정책
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Korea flag icon
          Korea

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          써모 피셔 사이언티픽 코리아 주식회사
          대표자 : 석수진
          사업자 등록번호 : 117-81-46910
          입금계좌 : 하나은행 336-890014-06204
          (예금주 : 써모피셔사이언티픽코리아 주식회사)

           

          써모 피셔 사이언티픽 솔루션스 유한회사
          대표자 : 석수진
          사업자 등록번호 : 114-86-04783
          입금계좌 : 신한은행 140-004-396660
          (예금주 : 써모피셔사이언티픽솔루션스 유한회사)

           

          주소 : 서울시 강남구 광평로 281 수서오피스빌딩 12층 06349 | 통신판매업신고번호 : 2015-서울강남-00898

          ISMS Logo

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-b49b87d85-pgj68:80/100.66.79.163:80.
          git-commit: 5b8c860b7cdb41e9cfe07630520f6b51e109d38e
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.47.0-Offline