Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Faça o login
Não tem uma conta? Criar Conta​
  • Produtos
    • Consumíveis de Laboratório
    • Equipamentos de Laboratório
    • Instrumentos de Laboratório
    • Clínica & Diagnóstico
    • Cromatografia
    • Espectrômetria de Massas
    • Cultura Celular
    • Análise Celular
    • Anticorpos
    • Biologia Molecular & Análise de Ácidos Nucleicos
    • Produtos Ácidos Nucleicos Específicos de Sequência
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicações
    • Cultura Celular e Transfecção
    • Citometria de Fluxo
    • Pesquisa em Oncologia
    • Cromatografia
    • Sequenciamento
    • PCR
    • Soluções Laboratoriais
    • Diagnóstico de Alergias
    • Veja todas as aplicações e técnicas
  • Serviços
    • Serviços de Instrumentos e Equipamentos de Laboratório
    • Serviços Personalizados
    • Serviços de Treinamento
    • Informática de Laboratório em Nível Empresarial
    • Serviços Financeiros e de Arrendamento
    • CDMO & Serviços de Ensaios Clínicos
    • Veja todas as serviços
  • Ajuda e suporte
    • Cadastre-se em nosso site
    • Como fazer o pedido
    • Entre em Contato Conosco
    • Mudança de Localização do Site
    • Veja todos os tópicos de ajuda e suporte
  • Popular
    • Our Instagram
      Nosso Instagram
    • Our Facebook
      Nosso Facebook
    • Blog Behind the Bench
      Blog Behind the Bench
    • Customer Experience Center (CEC)
      Customer Experience Center (CEC)
    • Ecommerce Exclusives
  • Quem atendemos
    • Setor de Biotecnologia
    • Indústria Biofarmacêutica
    • CDMO
    • Diagnósticos Laboratoriais
    • Ciência Industrial e Aplicada
  • Ofertas especiais
  • Fale Conosco
  • Pedido rápido
  • Documentos e certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • Fale Conosco
          • Pedido rápido
          • Faça o login
            Faça o login
            Não tem uma conta? Criar Conta​
            • Conta
            • Status do pedido
            • Produtos Customizados & Projetos
          • Primary Antibodies ›
          • ILF3 Antibodies

          Proteintech

          ILF3 Polyclonal Antibody

          28 References
          View all (23) ILF3 antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite ILF3 Polyclonal Antibody

          Additional Information:
          {{banner.description}}
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          • Antibody Testing Data (12)
          ILF3 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.
          ILF3 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 12

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          ILF3 Antibody (19887-1-AP) in ICC/IF

          Immunofluorescent analysis of Hela cells, using ILF3 antibody 19887-1-AP at 1:25 dilution and Rhodamine-labeled goat anti-rabbit IGG (red). {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          ILF3 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          ILF3 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          ILF3 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          ILF3 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          ILF3 Antibody in Western Blot (WB)
          ILF3 Antibody in Western Blot (WB)
          ILF3 Antibody in Western Blot (WB)
          ILF3 Antibody in Western Blot (WB)
          ILF3 Antibody in Western Blot (WB)
          ILF3 Antibody in Western Blot (WB)
          ILF3 Antibody in Western Blot (WB)
          ILF3 Antibody in Immunoprecipitation (IP)
          ILF3 Polyclonal Antibody

          Product Details

          19887-1-AP

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Western Blot (WB)

          1:500-1:2,000
          View 20 publications 20 publications

          Immunohistochemistry (IHC)

          -
          View 2 publications 2 publications

          Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))

          1:20-1:200
          -

          Immunocytochemistry (ICC/IF)

          1:10-1:100
          View 1 publication 1 publication

          Immunoprecipitation (IP)

          0.5-4.0 µg
          View 1 publication 1 publication

          RNA Immunoprecipitation (RIP)

          -
          View 4 publications 4 publications
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Human, Mouse, Rat

          Published species

          Human, Mouse, Rat

          Host/Isotype

          Rabbit / IgG

          Class

          Polyclonal

          Type

          Antibody

          Immunogen

          ILF3 Fusion Protein Ag13707 (8-343 aa encoded by BC064836)
          3D Epitope / Immunogen

          Conjugate

          Unconjugated Unconjugated Unconjugated

          Form

          Liquid

          Concentration

          0.22 mg/mL

          Amount

          33 µg

          Purification

          Antigen affinity chromatography

          Storage buffer

          PBS, pH 7.3, with 50% glycerol

          Contains

          0.02% sodium azide

          Storage conditions

          -20°C

          Shipping conditions

          Wet ice (domestic); Dry ice (international)

          Product Specific Information

          Immunogen sequence: VNDDRHVMA KHSSVYPTQE ELEAVQNMVS HTERALKAVS DWIDEQEKGS SEQAESDNMD VPPEDDSKEG AGEQKTEHMT RTLRGVMRVG LVAKGLLLKG DLDLELVLLC KEKPTTALLD KVADNLAIQL AAVTEDKYEI LQSVDDAAIV IKNTKEPPLS LTIHLTSPVV REEMEKVLAG ETLSVNDPPD VLDRQKCLAA LASLRHAKWF QARANGLKSC VIVIRVLRDL CTRVPTWGPL RGWPLELLCE KSIGTANRPM GAGEALRRVL ECLASGIVMP DGSGIYDPCE KEATDAIGHL DRQQREDITQ SAQHALRLAA FGQLHKVLGM DPLPSKM (8-343 aa encoded by BC064836)

          Target Information

          UBA6 (UBE1L2, MOP-4)is a novel E1 enzyme specific for ubiquitin and belongs to the ubiquitin-activating E1 family. It is a part of the cascade to attach ubiquitin (Ub) covalently to substrate proteins. UBA6 activates ubiquitin by first adenylating its carboxy-terminal glycine residue with ATP and then linking this residue to the side chain of a cysteine residue in E1, yielding an ubiquitin-E1 thioester and free AMP. Its isoforms influence spermatogenesis and male fertility. UBA6 is highly expressed in human monocytes.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          Bioinformatics

          Protein Aliases: Double-stranded RNA-binding protein 76; double-stranded RNA-binding protein, 76 kD; DRBP76; dsRNA binding protein NFAR-2/MPP4; ILF3; interleukin enhancer binding factor 3, 90kD; interleukin enhancer binding factor 3, 90kDa; Interleukin enhancer-binding factor 3; M phase phosphoprotein 4; M phase phosphoprotein 4, nuclear factor associated with DS RNA; M-phase phosphoprotein 4; MPP4; NF-AT-90; NFAR; nuclear factor; nuclear factor 90; Nuclear factor associated with dsRNA; nuclear factor of activated T-cells 110 kDa; Nuclear factor of activated T-cells 90 kDa; nuclear factor of activated T-cells, 90 kD; TCP80; Translational control protein 80; unnamed protein product

          View more View less

          Gene Aliases: CBTF; DRBF; DRBP76; ILF3; MBII-26; MMP4; MPHOSPH4; MPP4; MPP4110; NF-AT-90; NF110; NF110b; NF90; NF90a; NF90b; NF90c; NF90ctv; NFAR; NFAR-1; NFAR-2; NFAR110; NFAR2; NFAR90; TCP110; TCP80

          View more View less

          UniProt ID: (Human) Q12906, (Mouse) Q9Z1X4, (Rat) Q9JIL3

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Human) 3609, (Mouse) 16201, (Rat) 84472

          View more View less

          Function(s)
          virus receptor activity DNA binding RNA binding double-stranded RNA binding single-stranded RNA binding protein binding mRNA 3'-UTR AU-rich region binding enzyme binding poly(A) RNA binding transcription factor activity, sequence-specific DNA binding RNA metabolism protein
          Process(es)
          protein phosphorylation negative regulation of translation negative regulation of viral genome replication negative regulation of transcription, DNA-templated positive regulation of transcription, DNA-templated viral entry into host cell defense response to virus spliceosome-depend formation of circular RNA transcription, DNA-templated regulation of transcription, DNA-templated protein methylation
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Status do pedido
          • Ajuda para pedidos
          • Pedido rápido
          • Supply Center
          • eProcurement
          Suporte Plus Icon Minus Icon
          • Ajuda e suporte
          • Entre em Contato
          • Centros de Suporte Técnico
          • Obter Documentos e Certificados
          • Informe um Problema no Site
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizagem
          • Promoções
          • Eventos & Webinars
          • Mídia Sociais
          Sobre a Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Sobre Nós Sobre Nós
          • Carreiras Carreiras
          • Investidores Investidores
          • Sala de Impresa Sala de Impresa
          • Responsabilidade Social Responsabilidade Social
          • Marcas
          • Políticas e avisos
          Nosso Portfólio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Brasil flag icon
          Brasil

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-744bc48644-fvx7n:80/100.66.78.247:80.
          git-commit: 747bde55a712f6f97bf7760408d445eefba4e16f
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.48.0-Offline