Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Faça o login
Não tem uma conta? Criar Conta​
  • Produtos
    • Consumíveis de Laboratório
    • Equipamentos de Laboratório
    • Instrumentos de Laboratório
    • Clínica & Diagnóstico
    • Cromatografia
    • Espectrômetria de Massas
    • Cultura Celular
    • Análise Celular
    • Anticorpos
    • Biologia Molecular & Análise de Ácidos Nucleicos
    • Produtos Ácidos Nucleicos Específicos de Sequência
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicações
    • Cultura Celular e Transfecção
    • Citometria de Fluxo
    • Pesquisa em Oncologia
    • Cromatografia
    • Sequenciamento
    • PCR
    • Soluções Laboratoriais
    • Diagnóstico de Alergias
    • Veja todas as aplicações e técnicas
  • Serviços
    • Serviços de Instrumentos e Equipamentos de Laboratório
    • Serviços Personalizados
    • Serviços de Treinamento
    • Informática de Laboratório em Nível Empresarial
    • Serviços Financeiros e de Arrendamento
    • CDMO & Serviços de Ensaios Clínicos
    • Veja todas as serviços
  • Ajuda e suporte
    • Cadastre-se em nosso site
    • Como fazer o pedido
    • Entre em Contato Conosco
    • Mudança de Localização do Site
    • Veja todos os tópicos de ajuda e suporte
  • Popular
    • Our Instagram
      Nosso Instagram
    • Our Facebook
      Nosso Facebook
    • Blog Behind the Bench
      Blog Behind the Bench
    • Customer Experience Center (CEC)
      Customer Experience Center (CEC)
    • Ecommerce Exclusives
  • Quem atendemos
    • Setor de Biotecnologia
    • Indústria Biofarmacêutica
    • CDMO
    • Diagnósticos Laboratoriais
    • Ciência Industrial e Aplicada
  • Ofertas especiais
  • Fale Conosco
  • Pedido rápido
  • Documentos e certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • Fale Conosco
          • Pedido rápido
          • Faça o login
            Faça o login
            Não tem uma conta? Criar Conta​
            • Conta
            • Status do pedido
            • Produtos Customizados & Projetos
          • Primary Antibodies ›
          • IRF3 Antibodies

          Active Motif

          IRF-3 Polyclonal Antibody

          1 Reference
          View all (70) IRF3 antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite IRF-3 Polyclonal Antibody

          Additional Information:
          {{banner.description}}
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          • Antibody Testing Data (1)
          IRF-3 Antibody in Western Blot (WB)
          Group 53 Created with Sketch.
          IRF-3 Antibody in Western Blot (WB)
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 1

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          IRF-3 Antibody (39372) in WB

          IRF-3 pAb tested by Western blot. Detection of IRF-3 by Western blot analysis. The presence of IRF-3 in nuclear extracts derived from U-937 (IFNgamma) cells is confirmed using IRF-3 rabbit polyclonal antibody at a 1:1,000 dilution. {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          IRF-3 Antibody in Western Blot (WB)
          IRF-3 Polyclonal Antibody

          Product Details

          39372

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Western Blot (WB)

          1:1,000-1:2,000
          -

          ChIP-sequencing (ChIP-Seq)

          -
          View 1 publication 1 publication
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Human

          Published species

          Human

          Host/Isotype

          Rabbit / IgG

          Class

          Polyclonal

          Type

          Antibody

          Immunogen

          This IRF-3 antibody was raised against a peptide corresponding to residues 306-312 of human IRF-3.
          3D Epitope / Immunogen

          Conjugate

          Unconjugated Unconjugated Unconjugated

          Form

          Liquid

          Concentration

          Conc. Not Determined

          Storage buffer

          whole serum with 30% glycerol

          Contains

          0.035% sodium azide

          Storage conditions

          -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles

          Shipping conditions

          Ambient (domestic); Wet ice (international)

          Target Information

          IFR3 (interferon regulatory factor 3) is a key transcriptional regulator of type I interferon (IFN)-dependent immune responses. It plays a critical role in the innate immune response against DNA and RNA viruses. IFR3 regulates the transcription of type I IFN genes (IFN-alpha and IFN-beta) and IFN-stimulated genes (ISG) by binding to an interferon-stimulated response element (ISRE) in their promoters. It acts as a more potent activator of the IFN-beta gene than the IFN-alpha gene and plays a critical role in both the early and late phases of the IFNA/B gene induction. IFR3 is found in an inactive form in the cytoplasm of uninfected cells and following viral infection, double-stranded RNA, or toll-like receptor signaling. It is phosphorylated by IKBKE and TBK1 kinases. This induces a conformational change, leading to its dimerization and nuclear localization and association with CREB binding protein to form dsRNA-activated factor 1 (DRAF1), a complex which activates the transcription of the type I IFN and ISG genes. Mutations in the gene can result in encephalopathy, acute, infection-induced, herpes-specific 7.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          Bioinformatics

          Protein Aliases: Interferon regulatory factor 3; IRF-3; IRF-3a; IRF-3b; IRF-3c; IRF-3d; IRF-3e; IRF-3f; IRF3 (phospho S386); IRF3 (pS386); IRF3 (pSer386); IRF3 phospho; IRF3 phospho S386; IRF3 phospho Ser386; phospho IRF3; unnamed protein product

          View more View less

          Gene Aliases: IIAE7; IRF3

          View more View less

          UniProt ID: (Human) Q14653

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Human) 3661

          View more View less

          Function(s)
          transcription regulatory region sequence-specific DNA binding RNA polymerase II core promoter proximal region sequence-specific DNA binding RNA polymerase II transcription factor activity, sequence-specific DNA binding bacterial-type RNA polymerase transcriptional activator activity, sequence-specific DNA binding transcriptional repressor activity, RNA polymerase II transcription regulatory region sequence-specific binding transcriptional activator activity, RNA polymerase II transcription regulatory region sequence-specific binding DNA binding transcription factor activity, sequence-specific DNA binding protein binding protein domain specific binding identical protein binding protein homodimerization activity sequence-specific DNA binding sequence-specific double-stranded DNA binding promoter-specific chromatin binding
          Process(es)
          negative regulation of transcription from RNA polymerase II promoter positive regulation of cytokine production immune system process cytoplasmic pattern recognition receptor signaling pathway regulation of transcription, DNA-templated regulation of transcription from RNA polymerase II promoter apoptotic process cellular response to DNA damage stimulus cell surface receptor signaling pathway mRNA transcription response to bacterium regulation of gene expression programmed cell death signal transduction involved in regulation of gene expression lipopolysaccharide-mediated signaling pathway positive regulation of type I interferon production response to lipopolysaccharide positive regulation of interferon-alpha production positive regulation of interferon-beta production toll-like receptor 4 signaling pathway TRIF-dependent toll-like receptor signaling pathway MDA-5 signaling pathway regulation of apoptotic process positive regulation of I-kappaB kinase/NF-kappaB signaling response to exogenous dsRNA innate immune response positive regulation of innate immune response positive regulation of transcription, DNA-templated positive regulation of transcription from RNA polymerase II promoter regulation of inflammatory response defense response to virus type I interferon signaling pathway positive regulation of type I interferon-mediated signaling pathway cellular response to lipopolysaccharide cellular response to exogenous dsRNA macrophage apoptotic process programmed necrotic cell death cellular response to virus antiviral innate immune response cGAS/STING signaling pathway positive regulation of cytokine production involved in inflammatory response
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Status do pedido
          • Ajuda para pedidos
          • Pedido rápido
          • Supply Center
          • eProcurement
          Suporte Plus Icon Minus Icon
          • Ajuda e suporte
          • Entre em Contato
          • Centros de Suporte Técnico
          • Obter Documentos e Certificados
          • Informe um Problema no Site
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizagem
          • Promoções
          • Eventos & Webinars
          • Mídia Sociais
          Sobre a Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Sobre Nós Sobre Nós
          • Carreiras Carreiras
          • Investidores Investidores
          • Sala de Impresa Sala de Impresa
          • Responsabilidade Social Responsabilidade Social
          • Marcas
          • Políticas e avisos
          Nosso Portfólio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Brasil flag icon
          Brasil

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-b49b87d85-n9r8p:80/100.66.76.150:80.
          git-commit: 5b8c860b7cdb41e9cfe07630520f6b51e109d38e
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.47.0-Offline