Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          • Primary Antibodies ›
          • LDB1 Antibodies

          Bioss

          LDB1/CLIM-2 Polyclonal Antibody

          View all (8) LDB1 antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite LDB1/CLIM-2 Polyclonal Antibody

          Additional Information:
          {{banner.description}}
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          LDB1/CLIM-2 Polyclonal Antibody

          Product Details

          BS-11868R

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Western Blot (WB)

          1:500-1:2,000
          -

          Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))

          1:50-1:200
          -

          Immunohistochemistry (Frozen) (IHC (F))

          1:100-1:500
          -

          Immunocytochemistry (ICC/IF)

          1:100-1:500
          -

          ELISA (ELISA)

          1:500-1:1,000
          -
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Human, Mouse, Rat

          Host/Isotype

          Rabbit / IgG

          Class

          Polyclonal

          Type

          Antibody

          Immunogen

          KLH conjugated synthetic peptide derived from human LDB1/CLIM-2, amino acids 10-100.
          3D Epitope / Immunogen

          Conjugate

          Unconjugated Unconjugated Unconjugated

          Form

          Liquid

          Concentration

          1 mg/mL

          Amount

          100 µg

          Purification

          Protein A

          Storage buffer

          0.01M TBS, pH 7.4, with 50% glycerol, 1% BSA

          Contains

          0.02% ProClin 300

          Storage conditions

          -20°C

          Shipping conditions

          Ambient (domestic); Wet ice (international)

          Target Information

          LIM domain-binding protein 1 (LDB1), also known as Carboxyl-terminal LIM domain-binding protein 2 (CLIM2), binds to the LIM domain of a wide variety of LIM domain-containing transcription factors. LDB1 may regulate the transcriptional activity of LIM-containing proteins by determining specific partner interactions. It plays a role in the development of interneurons and motor neurons in cooperation with LHX3 and ISL1. LDB1 acts synergistically with LHX1/LIM1 in axis formation and activation of gene expression. It also acts with LMO2 in the regulation of red blood cell development, maintaining erythroid precursors in an immature state. LDB1 strongly interacts with the LIM2 domain of LMX1A to form homodimer. LDB1 protein is expressed in a wide range of adult tissues including brain, heart, skeletal muscle, colon, thymus, spleen, kidney, liver, small intestine, lung and peripheral blood leukocytes. Due to alternative splicing events, three isoforms exist for LDB1.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          References (0)

          Have you cited this product in a publication?
          Let us know so we can reference it here.
          Cite this product

          Bioinformatics

          Protein Aliases: carboxy terminal LIM domain protein 2; Carboxyl-terminal LIM domain-binding protein 2; CLIM-2; hLdb1; LDB-1; LIM domain-binding factor CLIM2; LIM domain-binding factor-1; LIM domain-binding protein 1; mLdb1; Nuclear LIM interactor; unnamed protein product

          View more View less

          Gene Aliases: CLIM-2; CLIM2; LDB-1; LDB1; NLI

          View more View less

          UniProt ID: (Human) Q86U70, (Mouse) P70662

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Human) 8861, (Rat) 309447, (Mouse) 16825

          View more View less

          Function(s)
          DNA binding chromatin binding transcription cofactor activity transcription coactivator activity protein binding enzyme binding LIM domain binding identical protein binding protein homodimerization activity RNA polymerase II sequence-specific DNA binding transcription factor binding DNA-binding transcription factor binding transcription factor activity, transcription factor binding RNA polymerase II activating transcription factor binding enhancer sequence-specific DNA binding protein self-association transcription cofactor
          Process(es)
          negative regulation of transcription from RNA polymerase II promoter transcription-dependent tethering of RNA polymerase II gene DNA at nuclear periphery gastrulation with mouth forming second hair follicle development transcription from RNA polymerase II promoter cell adhesion nervous system development anterior/posterior axis specification epithelial structure maintenance Wnt signaling pathway cerebellum development cerebellar Purkinje cell differentiation cellular component assembly neuron differentiation regulation of cell migration positive regulation of transcription elongation from RNA polymerase II promoter somatic stem cell population maintenance regulation of kinase activity negative regulation of erythrocyte differentiation positive regulation of cell adhesion negative regulation of transcription, DNA-templated positive regulation of transcription from RNA polymerase II promoter positive regulation of hemoglobin biosynthetic process regulation of focal adhesion assembly head development regulation of DNA-templated transcription, elongation histone H3-K4 acetylation regulation of nucleic acid-templated transcription regulation of transcription from RNA polymerase II promoter multicellular organism development primitive erythrocyte differentiation
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Chile flag icon
          Chile

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-67655d8755-x75fr:80/100.66.77.4:80.
          git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-Offline