Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Nuevos productos
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Estatus del pedido
            • Productos personalizados y proyectos​
          • Primary Antibodies ›
          • LDLR Antibodies

          Rockland

          LDL-R Polyclonal Antibody

          View all (40) LDLR antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite LDL-R Polyclonal Antibody

          {{$ctrl.translations['antibody.pdp.skuNotes.additionalInformation']}}:

          {{$ctrl.translations[$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'antibody.pdp.skuNotes.viewMore' : 'antibody.pdp.skuNotes.viewLess']}}
          • Antibody Testing Data (3)
          LDL-R Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.
          LDL-R Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 3

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          LDL-R Antibody (200-901-CJ1) in ICC/IF

          Immunofluorescence Microscopy of LDLR antibody. Tissue: human breast carcinoma. Fixation: 0.5% PFA. Antigen retrieval: not required. Primary antibody: LDLR antibody at 20 µg/mL for 1 hr at RT. Secondary antibody: Fluorescein chicken secondary antibody at 1:10,000 for 45 min at RT. Localization: LDLR is a membrane protein. Staining: LDLR as red fluorescent signal. {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          LDL-R Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          LDL-R Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          LDL-R Antibody in Western Blot (WB)

          Please note: We are reviewing Western blot images included in the antibody testing data in our catalog, including those provided by third parties. Unless expressly labeled or annotated as “raw-unedited”, Western blot images included in the antibody testing data in our catalog may have been edited, optimized or otherwise adjusted for presentation.

          Product Details

          200-901-CJ1

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Western Blot (WB)

          1-2 µg/mL
          -

          Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))

          2.5 µg/mL
          -

          Immunocytochemistry (ICC/IF)

          20 µg/mL
          -

          ELISA (ELISA)

          1:10,000-1:20,000
          -
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Human, Mouse, Rat

          Host/Isotype

          Chicken / IgY

          Class

          Polyclonal

          Type

          Antibody

          Immunogen

          Anti-LDL-R antibody was prepared from chicken egg fractions produced by repeated immunizations with an 18 amino acid synthetic peptide near the internal region of human LDL-R.

          Conjugate

          Unconjugated Unconjugated Unconjugated

          Form

          Liquid

          Concentration

          1 mg/mL

          Amount

          100 µg

          Purification

          Affinity chromatography

          Storage buffer

          PBS, pH 7.2

          Contains

          0.02% sodium azide

          Storage conditions

          -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles

          Shipping conditions

          Ambient (domestic); Wet ice (international)

          Target Information

          The low density lipoprotein receptor (LDL-R) gene family consists of cell surface proteins involved in receptor-mediated endocytosis of specific ligands. Low density lipoprotein (LDL) is normally bound at the cell membrane and taken into the cell ending up in lysosomes where the protein is degraded and the cholesterol is made available for repression of microsomal enzyme 3-hydroxy-3-methylglutaryl coenzyme A (HMG CoA) reductase, the rate-limiting step in cholesterol synthesis. At the same time, a reciprocal stimulation of cholesterol ester synthesis takes place. Mutations in the LDL-R gene cause the autosomal dominant disorder, familial hypercholesterolemia. Along with SCARB1, CLDN1, and the tetraspanin superfamily member CD81, LDL-R has been reported to be an entry factor for the Hepatitis C virus. At least three isoforms of LDL-R are known to exist.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          References (0)

          Have you cited this product in a publication?
          Let us know so we can reference it here.
          Cite this product

          Bioinformatics

          Protein Aliases: LDL receptor; LDL-R; low-density lipoprotein receptor class A domain-containing protein 3; unnamed protein product

          View more View less

          Gene Aliases: Hlb301; LDLCQ2; LDLRA

          View more View less

          UniProt ID: (Human) P01130, (Rat) P35952, (Mouse) P35951

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Human) 3949, (Rat) 300438, (Mouse) 16835

          View more View less

          Function(s)
          beta-amyloid binding protease binding low-density lipoprotein receptor activity calcium ion binding protein binding low-density lipoprotein particle binding very-low-density lipoprotein particle receptor activity clathrin heavy chain binding identical protein binding binding, bridging lipoprotein particle binding
          Process(es)
          retinoid metabolic process response to hypoxia negative regulation of receptor recycling lipid metabolic process endocytosis receptor-mediated endocytosis phagocytosis long-term memory cholesterol metabolic process response to hormone positive regulation of catabolic process positive regulation of gene expression negative regulation of gene expression positive regulation of triglyceride biosynthetic process positive regulation of triglyceride catabolic process regulation of phosphatidylcholine catabolic process negative regulation of low-density lipoprotein particle clearance phospholipid transport intestinal cholesterol absorption cholesterol transport response to estradiol response to glucagon plasma lipoprotein particle clearance low-density lipoprotein particle clearance high-density lipoprotein particle clearance lipoprotein metabolic process lipoprotein catabolic process cholesterol homeostasis response to estrogen transcytosis response to ethanol artery morphogenesis positive regulation of inflammatory response regulation of lipid catabolic process regulation of protein metabolic process negative regulation of protein metabolic process artery development response to caloric restriction negative regulation of astrocyte activation cholesterol import cellular response to fatty acid cellular response to low-density lipoprotein particle stimulus receptor-mediated endocytosis of low-density lipoprotein particle involved in cholesterol transport regulation of cholesterol metabolic process positive regulation of triglyceride metabolic process beta-amyloid clearance amyloid-beta clearance by cellular catabolic process negative regulation of microglial cell activation positive regulation of lysosomal protein catabolic process negative regulation of amyloid fibril formation negative regulation of neurogenesis negative regulation of multicellular organismal process
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Aviso de privacidad
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          México flag icon
          México

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-7fb9f846c9-xq5gc:80/100.66.76.64:80.
          git-commit: 8207b5afa5c305bd40e0a4f0b9b53fd46f2a8829
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.59.1-2026.09.91-1.0