  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          • Primary Antibodies ›
          • E. coli serotype K99 Pili Antibodies
          Invitrogen
          E. coli serotype K99 Pili Monoclonal Antibody (K99 12-349.2)
          View all (2) E. coli serotype K99 Pili antibodies
          Tech Support
          Cite E. coli serotype K99 Pili Monoclonal Antibody (K99 12-349.2)
          Additional Information:
          {{banner.description}}
          Product Details
          MA1-10796
          Applications
          Tested Dilution
          Publications
          ELISA (ELISA)
          1-10 µg/mL
          -
          Product Specifications
          Species Reactivity
          Bacteria
          Host/Isotype
          Mouse / IgG1
          Class
          Monoclonal
          Type
          Antibody
          Clone
          K99 12-349.2
          Immunogen
          Purified E. coli K99 pili.
          Conjugate
          Unconjugated Unconjugated Unconjugated
          Form
          Liquid
          Concentration
          1.1 mg/mL
          Amount
          500 µg
          Purification
          Protein G
          Storage buffer
          PBS, pH 7.4
          Contains
          no preservative
          Storage conditions
          -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
          Shipping conditions
          Ambient (domestic); Wet ice (international)
          RRID
          AB_1074274
          Product Specific Information
          MA1-10796 detects E. coli K99 pili. These antibodies do not cross-react with k99-negative E.Coli, E.Coli K88ac, E.Coli 987P, Proteus vulgaris, Pseudomonas aeruginosa, Enterbacter aerogenes, Citrobacter freundii, Klebsiella pneumoniae, or strep. agalactiae.
          MA1-10796 has been successfully used in ELISA applications.
          The MA1-10796 immunogen is purified E. coli K99 pili.
          Target Information
          Escherichia coli (E. coli) are Gram negative enteric bacteria that live in the human gut. Its presence in nature is an indication of human feacal pollution. E. coli also causes human disease such as urinary tract infections and neonatal meningitis. Infection with particular enterotoxigenic strains can lead to life threatening intestinal diseases. E. coli are distinguished immunologically by serotyping based on three types of antigen: the somatic or O antigen which corresponds to terminal sugars on the cell surface lipopolysaccharide, the capsular or K antigens and the flagellar or H antigens.
          Bioinformatics
          Protein Aliases: Escherichia coli
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          Chile flag icon
          Chile
          Your items have has been added!
          Host server : magellan-search-blue-67655d8755-x75fr:80/100.66.77.4:80.
          git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-Offline