          • Primary Antibodies ›
          • Parainfluenza Virus Type 1 Antibodies
          Invitrogen
          Parainfluenza Virus Type 1 Monoclonal Antibody (E14D), FITC
          View all (7) Parainfluenza Virus Type 1 antibodies
          Tech Support
          Cite Parainfluenza Virus Type 1 Monoclonal Antibody (E14D), FITC
          Additional Information:
          {{banner.description}}
          Product Details
          MA1-7314
          Applications
          Tested Dilution
          Publications
          Immunocytochemistry (ICC/IF)
          1:5-1:20
          -
          Product Specifications
          Species Reactivity
          Virus
          Host/Isotype
          Mouse / IgG2b
          Class
          Monoclonal
          Type
          Antibody
          Clone
          E14D
          Immunogen
          Parainfluenza Type 1 antigen.
          Conjugate
          FITC FITC FITC
          • Unconjugated
          • Request custom conjugation
          Excitation/Emission Max
          498/517 nm View spectra spectra
          Form
          Liquid
          Concentration
          0.1 mg/mL
          Amount
          100 µg
          Purification
          Protein A
          Storage buffer
          PBS, pH 7.2, with 10mg/mL BSA
          Contains
          0.1% sodium azide
          Storage conditions
          4°C, store in dark
          Shipping conditions
          Ambient (domestic); Wet ice (international)
          RRID
          AB_1018115
          Product Specific Information
          The MA1-7314 antibody reacts with Parainfluenza virus 1 in viral and infected tissue samples.
          MA1-7314 has been successfully used in Immunofluorescence applications.
          The MA1-7314 antibody was raised against Parainfluenza Type 1 antigen.
          Bioinformatics
          Protein Aliases: canine parainfluenza virus; hPIV-1; PIV-1
          Contact tech support
          オンラインオーダー Plus Icon Minus Icon
          • オンラインオーダー可能な製品
          • オンラインオーダーに関する個人情報の取扱いについて
          • 特定商取引法に基づく表記
          • 返品について
          • 表示価格について
          • 配送料について
          サポート Plus Icon Minus Icon
          • FAQ、サポート情報
          • お問い合わせ一覧
          • サポートセンター
          • ドキュメント、証明書
          • 研究情報公開
          • Webサイトの問題を報告​
          リソース Plus Icon Minus Icon
          • ラーニングセンター
          • キャンペーン
          • イベント、セミナー
          • Blog
          • 企業情報
          • Social Responsibility (CSR)
          • お客さま体験の向上
          • 採用情報 採用情報
          • ニュース
          • 商標
          • ポリシーと通知
          • PPD
          • 標準販売条件
          • 個人情報保護方針
          Japan flag icon
          Japan
          Your items have has been added!
          Host server : magellan-search-green-dd86746ff-ngdwv:80/100.66.78.131:80.
          git-commit: 04e44c58f20fafe66519586ffe6db5d8a90e52ce
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.53.1-Offline