  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Estatus del pedido
            • Productos personalizados y proyectos​
          • Primary Antibodies ›
          • CD41 Antibodies
          The product (cat # {{productObj.productId}}) that you're looking for has been discontinued and replaced with {{productObj.replacementProductId}}. The product (cat # {{productObj.productId}}) that you're looking for has been discontinued. Please contact Technical Support with any questions.
          Invitrogen
          CD41 Monoclonal Antibody (386629), PE
          View all (81) CD41 antibodies
          Tech Support
          Cite CD41 Monoclonal Antibody (386629), PE
          Additional Information:
          {{banner.description}}
          • Antibody Testing Data (1)
          CD41 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Group 53 Created with Sketch.
          CD41 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Group 53 Created with Sketch.
          FIGURE: 1 / 1
          CD41 Antibody (MA5-23556) in Flow
          Flow cytometric analysis of mouse platelets were stained with Rat Anti-Mouse Integrin α2b/CD41 PE-conjugated Monoclonal Antibody (Product # MA5-23556, filled histogram) or isotype control antibody. {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product
          {{$ctrl.videoDesc}}
          {{$ctrl.videoLongDesc}}
          CD41 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Product Details
          MA5-23556
          Applications
          Tested Dilution
          Publications
          Flow Cytometry (Flow)
          10 µL/1x10^6 cells
          -
          Product Specifications
          Host/Isotype
          Rat / IgG2a
          Class
          Monoclonal
          Type
          Antibody
          Clone
          386629
          Immunogen
          CHO-derived recombinant mouse Integrin alpha 2b/CD41 Leu32-Arg988
          Conjugate
          PE PE PE
          Excitation/Emission Max
          565/576 nm View spectra spectra
          Form
          Liquid
          Storage conditions
          4°C, store in dark, DO NOT FREEZE!
          Shipping conditions
          Wet ice
          RRID
          AB_2576814
          Target Information
          CD41, also known as platelet glycoprotein IIb or ITGA2B, is a protein composed of two subunits: a 120 kDa alpha subunit and a 23 kDa beta subunit. It interacts with CD61 (gpIIIa, integrin beta III) in the presence of calcium to form a functional adhesive protein receptor. Initially thought to be expressed exclusively on platelets and megakaryocytes, CD41 is also found on hematopoietic progenitors in the embryo, fetus, and adult, indicating its role in early stages of hematopoietic differentiation. CD41 plays a crucial role in platelet function and blood coagulation by mediating platelet aggregation. Upon blood vessel damage, CD41 binds to various adhesion molecules, including von Willebrand factor, fibrinogen, fibronectin, and vitronectin, facilitating platelet adhesion and aggregation. This receptor is essential for platelet function, contributing to the binding of several adhesion molecules and playing a significant role in hemostasis. Diseases associated with CD41 dysfunction include Glanzmann Thrombasthenia and Platelet type-16 bleeding disorder, highlighting its importance in normal platelet function and blood coagulation processes.
          How to use the Panel Builder
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          México flag icon
          México
          Your items have has been added!
          Host server : magellan-search-green-b49b87d85-lnstr:80/100.66.74.145:80.
          git-commit: 5b8c860b7cdb41e9cfe07630520f6b51e109d38e
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.47.0-Offline