  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          • Primary Antibodies ›
          • Langerin (CD207) Antibodies
          The product (cat # {{productObj.productId}}) that you're looking for has been discontinued and replaced with {{productObj.replacementProductId}}. The product (cat # {{productObj.productId}}) that you're looking for has been discontinued. Please contact Technical Support with any questions.
          Invitrogen
          Langerin Monoclonal Antibody (343828), PerCP
          View all (41) Langerin (CD207) antibodies
          Tech Support
          Cite Langerin Monoclonal Antibody (343828), PerCP
          Additional Information:
          {{banner.description}}
          • Antibody Testing Data (1)
          Langerin Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Group 53 Created with Sketch.
          Langerin Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Group 53 Created with Sketch.
          FIGURE: 1 / 1
          Langerin Antibody (MA5-23588) in Flow
          Flow cytometric analysis of human Langerhans dendritic cells (CD14+ PBMC treated with 2 ng/mL TGF- β + 20 ng/mL rhIL-4 + 100 ng/mL rhGM-CSF for 6 days) were stained with Mouse Anti-Human Langerin/CD207 PerCP-conjugated Mono-clonal Antibody. (Product # MA5-23588, filled histogram) or isotype control antibody. {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product
          {{$ctrl.videoDesc}}
          {{$ctrl.videoLongDesc}}
          Langerin Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Product Details
          MA5-23588
          Applications
          Tested Dilution
          Publications
          Flow Cytometry (Flow)
          10 µL/1x10^6 cells
          -
          Product Specifications
          Host/Isotype
          Mouse / IgG1
          Class
          Monoclonal
          Type
          Antibody
          Clone
          343828
          Immunogen
          Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant human Langerin/CD207 Tyr64-Pro328
          Conjugate
          PerCP PerCP PerCP
          Excitation/Emission Max
          482/675 nm View spectra spectra
          Form
          Liquid
          Storage conditions
          4°C, store in dark, DO NOT FREEZE!
          Shipping conditions
          Wet ice
          RRID
          AB_2576665
          Target Information
          Langerin (CD207) is a type II membrane-associated C-type lectin known to be expressed exclusively by Langerhans cells. Lamgerin recognizes mannose residues via its single carbohydrate recognition domain (CRD). Langerin is localized not only on the cell surface, but also intracellularly in close association with Birbeck granules. Transfection of Langerin cDNA into fibroblasts creates a compact network of membrane structures with typical features of Birbeck granules (BG). Langerin is thus a potent inducer of membrane superimposition and zippering leading to BG formation.
          How to use the Panel Builder
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          Chile flag icon
          Chile
          Your items have has been added!
          Host server : magellan-search-green-b49b87d85-5cvsx:80/100.66.79.163:80.
          git-commit: 5b8c860b7cdb41e9cfe07630520f6b51e109d38e
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.47.0-Offline