  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Estatus del pedido
            • Productos personalizados y proyectos​
          • Primary Antibodies ›
          • ADAMTS13 Antibodies
          The product (cat # {{productObj.productId}}) that you're looking for has been discontinued and replaced with {{productObj.replacementProductId}}. The product (cat # {{productObj.productId}}) that you're looking for has been discontinued. Please contact Technical Support with any questions.
          Invitrogen
          ADAMTS13 Monoclonal Antibody (442323)
          View all (19) ADAMTS13 antibodies
          Tech Support
          Cite ADAMTS13 Monoclonal Antibody (442323)
          Additional Information:
          {{banner.description}}
          • Antibody Testing Data (1)
          ADAMTS13 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Group 53 Created with Sketch.
          ADAMTS13 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Group 53 Created with Sketch.
          FIGURE: 1 / 1
          ADAMTS13 Antibody (MA5-24167) in Flow
          Flow cytometry of ADAMTS13 in HUVEC human umbilical vein endothelial cells. Samples were incubated in ADAMTS13 monoclonal antibody (Product # MA5-24167) or isotype control antibody followed by Phycoerythrin-conjugated Anti-Mouse IgG F(ab)2 Secondary Antibody. To facilitate intracellular staining, cells were fixed with paraformaldehyde and permeabilized with saponin. {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product
          {{$ctrl.videoDesc}}
          {{$ctrl.videoLongDesc}}
          ADAMTS13 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          ADAMTS13 Monoclonal Antibody (442323)
          Product Details
          MA5-24167
          Applications
          Tested Dilution
          Publications
          Western Blot (WB)
          1 µg/mL
          -
          Flow Cytometry (Flow)
          2.5 µg per million cells
          -
          Immunoprecipitation (IP)
          25 µg/mL
          -
          Product Specifications
          Host/Isotype
          Mouse / IgG1
          Class
          Monoclonal
          Type
          Antibody
          Clone
          442323
          Immunogen
          CHO-derived recombinant human ADAMTS13 isoform 1 Gln34-Trp688 (predicted)
          3D Epitope / Immunogen
          Conjugate
          Unconjugated Unconjugated Unconjugated
          Form
          Lyophilized
          Concentration
          0.5 mg/mL
          Amount
          100 µg
          Storage conditions
          -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
          Shipping conditions
          Wet ice
          RRID
          AB_2607123
          Product Specific Information
          In direct ELISAs and Western blots, no cross-reactivity with recombinant human (rh) ADAMTS1, rhADAMTS4, rhADAMTS5, or rhADAMTS-L1.2 is observed.
          Reconstitute at 0.5 mg/mL in sterile PBS.
          Target Information
          ADAMTS13 is a member of the ADAMTS (a disintegrin and metalloproteinase with thrombospondin motif) protein family. Members of the family share several distinct protein modules, including a propeptide region, a metalloproteinase domain, a disintegrin-like domain, and a thrombospondin type 1 (TS) motif. Individual members of this family differ in the number of C-terminal TS motifs, and some have unique C-terminal domains. The enzyme is the von Willebrand Factor (vWF)-cleaving protease, which is responsible for cleaving at the site of Tyr842-Met843 of the vWF molecule. A deficiency of this enzyme is associated with thrombotic thrombocytopenic purpura.
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          México flag icon
          México
          Your items have has been added!
          Host server : magellan-search-blue-67655d8755-x75fr:80/100.66.77.4:80.
          git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-Offline