  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Nuevos productos
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          • Primary Antibodies ›
          • CD203a Antibodies
          Invitrogen
          CD203a Monoclonal Antibody (PM18-7), FITC
          View all (2) CD203a antibodies
          Tech Support
          Cite CD203a Monoclonal Antibody (PM18-7), FITC
          Additional Information:
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          • Antibody Testing Data (1)
          CD203a Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Group 53 Created with Sketch.
          CD203a Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Group 53 Created with Sketch.
          FIGURE: 1 / 1
          CD203a Antibody (MA5-28312) in Flow
          Flow cytometry of CD203a in pig alveolar macrophages. Sample was incubated with CD203a monoclonal antibody (Product # MA5-28312) followed by Goat anti Mouse IgG - FITC. {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product
          {{$ctrl.videoDesc}}
          {{$ctrl.videoLongDesc}}
          CD203a Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Please note: We are reviewing Western blot images included in the antibody testing data in our catalog, including those provided by third parties. Unless expressly labeled or annotated as “raw-unedited”, Western blot images included in the antibody testing data in our catalog may have been edited, optimized or otherwise adjusted for presentation.
          Product Details
          MA5-28312
          Applications
          Tested Dilution
          Publications
          Flow Cytometry (Flow)
          Neat
          -
          Product Specifications
          Species Reactivity
          Pig
          Host/Isotype
          Mouse / IgG1
          Class
          Monoclonal
          Type
          Antibody
          Clone
          PM18-7
          Immunogen
          Porcine alveolar macrophages
          Conjugate
          FITC FITC FITC
          • Unconjugated
          • Request custom conjugation
          Excitation/Emission Max
          498/517 nm View spectra spectra
          Form
          Liquid
          Concentration
          0.1 mg/mL
          Amount
          100 µg
          Purification
          Protein A
          Storage buffer
          PBS with 1% BSA
          Contains
          0.09% sodium azide
          Storage conditions
          Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles. Store in the dark.
          Shipping conditions
          Ambient (domestic); Wet ice (international)
          RRID
          AB_2745275
          Product Specific Information
          This antibody recognizes porcine CD203a, originally clustered as SWC9 at the Second International Swine CD Workshop and later identified as the porcine homologue of human ecto-nucleotidepyrophosphatase/phosphodiesterase 1 or ENPP1. SWC1a, expressed at very much higher levels on monocytes than mature macrophages and CD203a (SWC9), expressed exclusively on mature tissue macrophages have been used as markers of monocyte-macrophage differentiation.
          Target Information
          CD203a, originally clustered as SWC9 at the Second International Swine CD Workshop was later identified as the porcine homologue of human ecto-nucleotidepyrophosphatase/phosphodiesterase 1 or ENPP1.
          How to use the Panel Builder
          Bioinformatics
          Protein Aliases: CD203; SWC9
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Terms & Conditions
          • Aviso de privacidad
          • Price & Freight Policy
          Argentina flag icon
          Argentina
          Your items have has been added!
          Host server : magellan-search-blue-5bc99cc877-qh5rm:80/100.66.76.16:80.
          git-commit: a70b05477dc28cec55d7eafa2ce360191b99e591
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.58.0-2026.09.99-1.0