  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          • Primary Antibodies ›
          • IL-4 Antibodies
          Invitrogen
          IL-4 Monoclonal Antibody (CC303), FITC
          View all (95) IL-4 antibodies
          Tech Support
          Cite IL-4 Monoclonal Antibody (CC303), FITC
          Additional Information:
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          • Antibody Testing Data (1)
          IL-4 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Group 53 Created with Sketch.
          IL-4 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Group 53 Created with Sketch.
          FIGURE: 1 / 1
          IL-4 Antibody (MA5-28464) in Flow
          Flow cytometry of IL-4 in T lymphocytes. Samples were incubated with IL-4 monoclonal antibody (Product # MA5-28464). Image details are as follows: A) Pseudocolor plot distribution of short-term in vitro cultured (control or SLA-Ag stimulated) canine whole blood sample according to cell size (Forward scatter - FSC) and granularity (Side scatter- SSC) used for lymphocyte gate selection (R1) of FSCLowSSCLow events. B) Pseudocolor plots representing cytokines + (IL-17, TNF-alpha, IFN-gamma, TGF-beta and IL-4) CD4+ cells within gated lymphocyte... View More {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product
          {{$ctrl.videoDesc}}
          {{$ctrl.videoLongDesc}}
          IL-4 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Please note: We are reviewing Western blot images included in the antibody testing data in our catalog, including those provided by third parties. Unless expressly labeled or annotated as “raw-unedited”, Western blot images included in the antibody testing data in our catalog may have been edited, optimized or otherwise adjusted for presentation.
          Product Details
          MA5-28464
          Applications
          Tested Dilution
          Publications
          Flow Cytometry (Flow)
          Assay-dependent
          -
          Product Specifications
          Species Reactivity
          Bovine
          Host/Isotype
          Mouse / IgG2a
          Class
          Monoclonal
          Type
          Antibody
          Clone
          CC303
          Conjugate
          FITC FITC FITC
          • Unconjugated
          • PE 
          • Request custom conjugation
          Excitation/Emission Max
          498/517 nm View spectra spectra
          Form
          Liquid
          Concentration
          100 µg/mL
          Amount
          100 µg
          Purification
          Protein A
          Storage buffer
          PBS with 1% BSA
          Contains
          0.09% sodium azide
          Storage conditions
          Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles. Store in the dark.
          Shipping conditions
          Ambient (domestic); Wet ice (international)
          RRID
          AB_2745425
          Product Specific Information
          Mouse anti Bovine Interleukin-4 antibody, clone CC303 recognizes bovine interleukin 4.
          Target Information
          Interleukin-4 (IL-4) is a pleiotropic, immune-modulatory cytokine produced by activated T cells, and serves as a ligand for interleukin 4 receptor. IL-4 has been found to have the broadest range of actions. The interleukin 4 receptor also binds to IL13, which may contribute to many overlapping functions of this cytokine and IL13. STAT6, a signal transducer and activator of transcription, has been shown to play an important role in mediating the immune regulatory signal of IL-4. The IL-4 gene, IL-3, IL-5, IL-13, and CSF2 form a cytokine gene cluster on chromosome 5q. In particular, IL-4 is located in close proximity to IL13 on the chromosome. Further, the IL-4 gene, IL13 and IL5 are found to be coordinated by several long-range regulatory elements over a 120 kilobase range on the chromosome. IL-4 delta 2 is a known splice variant of IL-4.
          How to use the Panel Builder
          Bioinformatics
          Protein Aliases: B-cell stimulatory factor 1; H-IL-4; ILN; Interleukin; Interleukin4; lymphocyte stimulatory factor 1; M-IL-4; MGC79402
          View more View less
          Gene Aliases: BSF-1; IL-4
          View more View less
          UniProt ID: (Bovine) P30367
          View more View less
          Entrez Gene ID: (Bovine) 280824
          View more View less
          Function(s)
          interleukin-4 receptor binding growth factor activity interleukin superfamily
          Process(es)
          positive regulation of macroautophagy positive regulation of B cell proliferation positive regulation of T cell proliferation B cell activation regulation of phosphorylation negative regulation of apoptotic process positive regulation of MHC class II biosynthetic process negative regulation of osteoclast differentiation negative regulation of transcription, DNA-templated positive regulation of transcription from RNA polymerase II promoter positive regulation of isotype switching to IgE isotypes positive regulation of isotype switching to IgG isotypes regulation of immune response
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          Argentina flag icon
          Argentina
          Your items have has been added!
          Host server : magellan-search-blue-74d7b4b4d9-zrl6d:80/100.66.77.38:80.
          git-commit: 7aafa54bd143a040505a257d2a3ebda4095a617f
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.56.0-Offline