  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          • Primary Antibodies ›
          • MOB1A Antibodies
          Invitrogen
          MOB1A Monoclonal Antibody (2D3D11)
          View all (5) MOB1A antibodies
          Tech Support
          Cite MOB1A Monoclonal Antibody (2D3D11)
          Additional Information:
          {{banner.description}}
          • Antibody Testing Data (4)
          MOB1A Antibody in Western Blot (WB)
          Group 53 Created with Sketch.
          MOB1A Antibody in Western Blot (WB)
          Group 53 Created with Sketch.
          FIGURE: 1 / 4
          MOB1A Antibody (MA5-31800) in WB
          Western blot analysis of MOB1 in HEK293 (1) and MOB1A cell lysate. Samples were incubated with MOB1 monoclonal antibody (Product # MA5-31800) using a dilution of 1:500-1:2000. {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product
          {{$ctrl.videoDesc}}
          {{$ctrl.videoLongDesc}}
          MOB1A Antibody in Western Blot (WB)
          MOB1A Antibody in Western Blot (WB)
          MOB1A Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          MOB1A Antibody in ELISA (ELISA)
          MOB1A Monoclonal Antibody (2D3D11)
          Product Details
          MA5-31800
          Applications
          Tested Dilution
          Publications
          Western Blot (WB)
          1:500-1:2,000
          -
          Flow Cytometry (Flow)
          1:200-1:400
          -
          ELISA (ELISA)
          1:10,000
          -
          Product Specifications
          Species Reactivity
          Human
          Host/Isotype
          Mouse / IgG2b
          Class
          Monoclonal
          Type
          Antibody
          Clone
          2D3D11
          Immunogen
          Purified recombinant fragment of human MOB1A (AA: 1-216) expressed in E. coli.
          View immunogen
          Conjugate
          Unconjugated Unconjugated Unconjugated
          Form
          Liquid
          Concentration
          1 mg/mL
          Amount
          100 µg
          Purification
          Protein G
          Storage buffer
          PBS
          Contains
          0.05% sodium azide
          Storage conditions
          Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
          Shipping conditions
          Ambient (domestic); Wet ice (international)
          RRID
          AB_2787423
          Product Specific Information
          MA5-31800 has been tested in indirect ELISA.
          Target Information
          The protein encoded by this gene is a component of the Hippo signaling pathway, which controls organ size and tumor growth by enhancing apoptosis. Loss of the encoded protein results in cell proliferation and cancer formation. The encoded protein is also involved in the control of microtubule stability during cytokinesis. Several transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene.
          Bioinformatics
          Protein Aliases: MOB kinase activator 1A; mob1; Mob1 alpha; Mob1 homolog 1B; MOB1 Mps One Binder homolog A; MOB1, Mps One Binder kinase activator-like 1B; Mob1A; Mps one binder kinase activator-like 1B; unnamed protein product
          View more View less
          Gene Aliases: C2orf6; MABKL1B; MATS1; MOB1; MOB1A; MOB4B; MOBK1B; MOBKL1B
          View more View less
          UniProt ID: (Human) Q9H8S9
          View more View less
          Entrez Gene ID: (Human) 55233
          View more View less
          Function(s)
          protein binding protein kinase activator activity protein serine/threonine kinase activator activity metal ion binding
          Process(es)
          hippo signaling
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          Chile flag icon
          Chile
          Your items have has been added!
          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-8ltcg:80/100.66.77.141:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline