  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Estatus del pedido
            • Productos personalizados y proyectos​
          • Primary Antibodies ›
          • PLCG2 Antibodies
          Invitrogen
          Phospho-PLCg2 (Tyr759) Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (PLCG2Y759-G3), PE
          View all (50) PLCG2 antibodies
          Tech Support
          Cite Phospho-PLCg2 (Tyr759) Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (PLCG2Y759-G3), PE
          Additional Information:
          {{banner.description}}
          • Antibody Testing Data (1)
          Phospho-PLCg2 (Tyr759) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Group 53 Created with Sketch.
          Phospho-PLCg2 (Tyr759) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Group 53 Created with Sketch.
          FIGURE: 1 / 1
          Phospho-PLCg2 (Tyr759) Antibody (MA5-37233) in Flow
          Flow cytometry of Phospho-PLCg2 (Tyr759) using Ramos cells. Samples were incubated in monoclonal Phospho-PLCg2 (Tyr759) antibody (Product # MA5-36920). Images correspond with the following conditions: unstained treated with imatinib (blue), stained and treated with imatinib (red), treated with pervanadate (green). {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product
          {{$ctrl.videoDesc}}
          {{$ctrl.videoLongDesc}}
          Phospho-PLCg2 (Tyr759) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Phospho-PLCg2 (Tyr759) Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (PLCG2Y759-G3), PE
          Product Details
          MA5-37233
          Applications
          Tested Dilution
          Publications
          Flow Cytometry (Flow)
          5 µL/1x10^6 cells
          -
          Product Specifications
          Species Reactivity
          Human, Mouse
          Host/Isotype
          Rabbit / IgG, kappa
          Expression System
          HEK293 cells
          Class
          Recombinant Monoclonal
          Type
          Antibody
          Clone
          PLCG2Y759-G3
          Immunogen
          A synthetic phospho-peptide corresponding to residues surrounding Tyr759 of human phospho PLCg2.
          3D Epitope / Immunogen
          Conjugate
          PE PE PE
          • Unconjugated
          • APC 
          • FITC
          • Request custom conjugation
          Excitation/Emission Max
          565/576 nm View spectra spectra
          Form
          Liquid
          Purification
          Protein A/G
          Storage buffer
          PBS with 0.20% BSA
          Contains
          0.09% sodium azide
          Storage conditions
          4°C
          Shipping conditions
          Ambient (domestic); Wet ice (international)
          RRID
          AB_2897167
          Target Information
          Phosphoinositide-specific phospholipase C (PLC) plays a crucial role in the initiation of receptor mediated signal transduction through the generation of the two second messengers, inositol 1,4,5-triphosphate and diacylglycerol from phosphatidylinositol 4,5-bisphosphate. There are many mammalian PLC isozymes, including PLC beta1, PLC beta2, PLC beta3, PLC beta4, PLC gamma1, PLC gamma2, PLC delta1, PLC delta2 and PLCe. PLC delta exists as four different isoforms. PLC delta1, a calcium signal amplifier, is activated by an atypical GTP-binding protein. In addition, PLC delta1 is an effector for GTP-binding protein transglutaminase II-mediated oxytocin receptor and alpha1B-adrenoreceptor signaling. Mouse PLC delta1 is highly expressed in brain, heart, lung and testis. PLC delta is abnormally accumulated in autopsied brains with Alzheimer's disease (AD), suggesting that it may play a role in the pathology of AD. PLC delta2 is markedly expressed in type II intestinal metaplasia and in the adenocarcinoma. When PLC delta2 is expressed in type I intestinal metaplasia, the metaplasia is generally considered benignant, yet evolves toward neoplastic transformation. Thus, PLC delta2 expression may be a possible marker of gastric malignant transformation.
          How to use the Panel Builder
          Bioinformatics
          Protein Aliases: 1-phosphatidylinositol 4,5-bisphosphate phosphodiesterase gamma-2; 1-phosphatidylinositol-4,5-bisphosphate phosphodiesterase gamma-2; Phosphoinositide phospholipase C-gamma-2; phospholipase C; phospholipase C, gamma 2 (phosphatidylinositol-specific); Phospholipase C-gamma-2; Phospholipase C-IV; PLC gamma 2; PLC gamma-2; PLC gamma2; PLC- gamma2; PLC-gamma; PLC-gamma-2; PLC-IV; unnamed protein product
          View more View less
          Gene Aliases: APLAID; FCAS3; PLC-gamma-2; PLC-IV; Plcg-2; PLCG2; PLCgamma2
          View more View less
          UniProt ID: (Human) P16885, (Mouse) Q8CIH5
          View more View less
          Entrez Gene ID: (Human) 5336, (Mouse) 234779
          View more View less
          Function(s)
          phosphotyrosine binding phosphatidylinositol phospholipase C activity phospholipase C activity protein binding phosphoric diester hydrolase activity hydrolase activity protein kinase binding scaffold protein binding phosphorylation-dependent protein binding protein tyrosine kinase binding signal transducer activity phospholipase
          Process(es)
          cell activation response to yeast positive regulation of receptor internalization stimulatory C-type lectin receptor signaling pathway toll-like receptor signaling pathway macrophage activation involved in immune response follicular B cell differentiation positive regulation of dendritic cell cytokine production lipid metabolic process phosphatidylinositol biosynthetic process signal transduction phospholipid catabolic process regulation of gene expression positive regulation of gene expression positive regulation of epithelial cell migration programmed cell death lipid catabolic process Wnt signaling pathway regulation of lipid metabolic process calcium-mediated signaling platelet activation B cell differentiation lipopolysaccharide-mediated signaling pathway positive regulation of type I interferon production response to lipopolysaccharide positive regulation of interleukin-10 production positive regulation of interleukin-12 production positive regulation of interleukin-2 production positive regulation of interleukin-23 production positive regulation of interleukin-6 production positive regulation of tumor necrosis factor production inositol trisphosphate biosynthetic process intracellular signal transduction Fc-epsilon receptor signaling pathway B cell activation negative regulation of programmed cell death regulation of I-kappaB kinase/NF-kappaB signaling positive regulation of I-kappaB kinase/NF-kappaB signaling positive regulation of MAPK cascade phosphatidylinositol metabolic process phosphatidylinositol-mediated signaling response to axon injury positive regulation of calcium-mediated signaling antigen receptor-mediated signaling pathway T cell receptor signaling pathway B cell receptor signaling pathway release of sequestered calcium ion into cytosol regulation of sequestering of calcium ion positive regulation of phagocytosis, engulfment positive regulation of macrophage cytokine production antifungal innate immune response regulation of calcineurin-NFAT signaling cascade cellular response to calcium ion cellular response to lipid positive regulation of neuroinflammatory response positive regulation of NLRP3 inflammasome complex assembly positive regulation of intracellular signal transduction positive regulation of cell cycle G1/S phase transition positive regulation of reactive oxygen species biosynthetic process cellular response to lectin positive regulation of cytosolic calcium ion concentration response to magnesium ion activation of store-operated calcium channel activity response to ATP
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          México flag icon
          México
          Your items have has been added!
          Host server : magellan-search-green-b49b87d85-n9r8p:80/100.66.76.150:80.
          git-commit: 5b8c860b7cdb41e9cfe07630520f6b51e109d38e
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.47.0-Offline