  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Estatus del pedido
            • Productos personalizados y proyectos​
          • Primary Antibodies ›
          • ASK1 Antibodies
          Invitrogen
          Phospho-Ask1 (Ser83) Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (Ask1S83-G4), FITC
          View all (53) ASK1 antibodies
          Tech Support
          Cite Phospho-Ask1 (Ser83) Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (Ask1S83-G4), FITC
          Additional Information:
          {{banner.description}}
          • Antibody Testing Data (1)
          Phospho-Ask1 (Ser83) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Group 53 Created with Sketch.
          Phospho-Ask1 (Ser83) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Group 53 Created with Sketch.
          FIGURE: 1 / 1
          Phospho-Ask1 (Ser83) Antibody (MA5-37262) in Flow
          Flow cytometry of Phospho-Ask1 (Ser83) using HT1080 cells. Samples were incubated in monoclonal Phospho-Ask1 (Ser83) antibody (Product # MA5-36975). Images correspond with the following conditions: negative control (blue), treated with imatinib (red), with pervanadate (green). {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product
          {{$ctrl.videoDesc}}
          {{$ctrl.videoLongDesc}}
          Phospho-Ask1 (Ser83) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Phospho-Ask1 (Ser83) Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (Ask1S83-G4), FITC
          Product Details
          MA5-37262
          Applications
          Tested Dilution
          Publications
          Flow Cytometry (Flow)
          5 µL/1x10^6 cells
          -
          Product Specifications
          Species Reactivity
          Human, Mouse, Rat
          Host/Isotype
          Rabbit / IgG, kappa
          Expression System
          HEK293 cells
          Class
          Recombinant Monoclonal
          Type
          Antibody
          Clone
          Ask1S83-G4
          Immunogen
          A synthetic phospho-peptide corresponding to residues surrounding Ser83 of human phospho Ask1.
          3D Epitope / Immunogen
          Conjugate
          FITC FITC FITC
          • Request custom conjugation
          Excitation/Emission Max
          498/517 nm View spectra spectra
          Form
          Liquid
          Purification
          Protein A/G
          Storage buffer
          PBS with 0.20% BSA
          Contains
          0.09% sodium azide
          Storage conditions
          4°C, store in dark
          Shipping conditions
          Ambient (domestic); Wet ice (international)
          RRID
          AB_2897196
          Target Information
          MAP3K5 (ASK1) is a serine/threonine kinase that is abundantly expressed in human heart and pancreas and are activated in response to various extracellular stimuli, including cytokines, growth factors and environmental stresses. A novel MAP kinase kinase kinase (MAPKKK) was identified and designated ASK1 (for apoptosis signal-regulating kinase 1) and MAPKKK5. ASK1 activates two different subgroups of MAPKK, MKK4 and MKK6, which in turn activates c-Jun N-terminal kinase (JNK) and p38 MAP kinase, respectively. ASK1/MAPKKK5 is activated by TNFR and Fas through the interaction with members of the TRAF family and Fas-associated protein Daxx. Overexpression of ASK1 induced apoptotic cell death and a catalytically inactive form of ASK1 inhibited TNF-a-induced apoptosis. ASK1 is expressed in variety of human and mouse tissues.
          How to use the Panel Builder
          Bioinformatics
          Protein Aliases: apoptosis signal regulating kinase 1; Apoptosis signal-regulating kinase 1; ASK 1; ASK-1; EC 2.7.11.25; kinase ASK1; M3K5; MAP/ERK kinase kinase 5; MAPK/ERK kinase kinase 5; MEK kinase 5; MEKK 5; mitogen activated protein kinase kinase kinase 5; Mitogen-activated protein kinase kinase kinase 5; RP3-325F22.4; unnamed protein product
          View more View less
          Gene Aliases: 7420452D20Rik; ASK; ASK1; MAP3K5; MAPKKK5; MEKK5; RGD1306565
          View more View less
          UniProt ID: (Human) Q99683, (Mouse) O35099
          View more View less
          Entrez Gene ID: (Human) 4217, (Mouse) 26408, (Rat) 365057
          View more View less
          Function(s)
          nucleotide binding magnesium ion binding protein kinase activity protein serine/threonine kinase activity JUN kinase kinase kinase activity MAP kinase kinase kinase activity protein binding ATP binding kinase activity transferase activity protein kinase binding protein phosphatase binding protein domain specific binding identical protein binding protein homodimerization activity metal ion binding protein serine kinase activity cysteine-type endopeptidase activator activity involved in apoptotic process transferase activity, transferring phosphorus-containing groups non-receptor serine/threonine protein kinase
          Process(es)
          MAPK cascade immune system process response to ischemia apoptotic process JNK cascade intrinsic apoptotic signaling pathway in response to oxidative stress positive regulation of cardiac muscle cell apoptotic process cellular response to amino acid starvation response to endoplasmic reticulum stress neuron intrinsic apoptotic signaling pathway in response to oxidative stress p38MAPK cascade positive regulation of apoptotic process regulation of programmed cell death positive regulation of MAPK cascade innate immune response positive regulation of myoblast differentiation positive regulation of transcription, DNA-templated positive regulation of JNK cascade neuron apoptotic process stress-activated MAPK cascade intrinsic apoptotic signaling pathway in response to endoplasmic reticulum stress cellular response to hydrogen peroxide cellular response to tumor necrosis factor endothelial cell apoptotic process cellular senescence apoptotic signaling pathway programmed necrotic cell death positive regulation of p38MAPK cascade cellular response to reactive nitrogen species positive regulation of vascular smooth muscle cell proliferation activation of MAPKK activity activation of MAPK activity positive regulation of protein phosphorylation protein phosphorylation activation of cysteine-type endopeptidase activity involved in apoptotic process regulation of cell death phosphorylation positive regulation of cysteine-type endopeptidase activity involved in apoptotic process positive regulation of JUN kinase activity positive regulation of neuron death
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          México flag icon
          México
          Your items have has been added!
          Host server : magellan-search-green-b49b87d85-8dsbr:80/100.66.76.150:80.
          git-commit: 5b8c860b7cdb41e9cfe07630520f6b51e109d38e
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.47.0-Offline