  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Nuevos productos
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          • Primary Antibodies ›
          • Chk1 Antibodies
          Invitrogen
          Phospho-Chk1 (Ser345) Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (Chk1S345-R3F9), PE
          View all (71) Chk1 antibodies
          Tech Support
          Cite Phospho-Chk1 (Ser345) Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (Chk1S345-R3F9), PE
          {{$ctrl.translations['antibody.pdp.skuNotes.additionalInformation'] || 'Additional Information'}}: {{$ctrl.translations['antibody.pdp.skuNotes.additionalInformation']}}:
          {{$ctrl.translations[$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'antibody.pdp.skuNotes.viewMore' : 'antibody.pdp.skuNotes.viewLess']}}
          • Antibody Testing Data (1)
          Phospho-Chk1 (Ser345) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Group 53 Created with Sketch.
          Phospho-Chk1 (Ser345) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Group 53 Created with Sketch.
          FIGURE: 1 / 1
          Phospho-Chk1 (Ser345) Antibody (MA5-37294) in Flow
          Flow cytometry of Phospho-Chk1 (Ser345) using HeLa cells. Samples were incubated in monoclonal Phospho-Chk1 (Ser345) antibody (Product # MA5-37020). Images correspond with the following conditions: unstained, negative control (blue), stained untreated (red), treated with UV plus TPA (green). {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product
          {{$ctrl.videoDesc}}
          {{$ctrl.videoLongDesc}}
          Phospho-Chk1 (Ser345) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Please note: We are reviewing Western blot images included in the antibody testing data in our catalog, including those provided by third parties. Unless expressly labeled or annotated as “raw-unedited”, Western blot images included in the antibody testing data in our catalog may have been edited, optimized or otherwise adjusted for presentation.
          Phospho-Chk1 (Ser345) Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (Chk1S345-R3F9), PE
          Product Details
          MA5-37294
          Applications
          Tested Dilution
          Publications
          Flow Cytometry (Flow)
          5 µL/1x10^6 cells
          -
          Product Specifications
          Species Reactivity
          Human, Mouse, Rat
          Host/Isotype
          Rabbit / IgG, kappa
          Expression System
          HEK293 cells
          Class
          Recombinant Monoclonal
          Type
          Antibody
          Clone
          Chk1S345-R3F9
          Immunogen
          A synthetic phospho-peptide corresponding to residues surrounding Ser345 of human phospho Chk1.
          3D Epitope / Immunogen
          Conjugate
          PE PE PE
          • Unconjugated
          • APC 
          • FITC
          • Request custom conjugation
          Excitation/Emission Max
          565/576 nm View spectra spectra
          Form
          Liquid
          Purification
          Protein A/G
          Storage buffer
          PBS with 0.20% BSA
          Contains
          0.09% sodium azide
          Storage conditions
          4°C
          Shipping conditions
          Ambient (domestic); Wet ice (international)
          RRID
          AB_2897228
          Target Information
          CHEK1 (CHK1) is a serine/threonine protein kinase involved in preventing replication when DNA integrity is compromised. CHK1 is a key mediator in the DNA damage-induced checkpoint network. CHK1 is an evolutionarily conserved protein kinase that functions to ensure genomic integrity upon genotoxic stress. When the G2 or S checkpoint is abrogated by the inhibition of CHK1, p53-deficient cancer cells undergo mitotic catastrophe and eventually apoptosis, whereas normal cells are still arrested in the G1 phase. Thus, CHK1 inhibitors can preferentially potentiate the efficacy of DNA damaging agents in cancer cells, and Chk1 is an attractive therapeutic target for cancer treatment, especially since approximately 50% of all human cancers are p53-deficient.
          How to use the Panel Builder
          Bioinformatics
          Protein Aliases: cell cycle checkpoint kinase; checkpoint kinase 1 homolog; Checkpoint, S. pombe, homolog of, 1; chk1; CHK1 checkpoint homolog; Chk1-S; homolog of Chk1-S; HRD1 Protein; rad27 homolog; Synoviolin; unnamed protein product
          View more View less
          Gene Aliases: CHK1; OZEMA21; rad27
          View more View less
          UniProt ID: (Human) O14757, (Rat) Q91ZN7, (Mouse) O35280
          View more View less
          Entrez Gene ID: (Human) 1111, (Rat) 140583, (Mouse) 12649
          View more View less
          Function(s)
          protein kinase activity protein serine/threonine kinase activity protein binding ATP binding protein domain specific binding histone kinase activity (H3-T11 specific) protein serine kinase activity
          Process(es)
          DNA damage checkpoint DNA replication DNA repair chromatin remodeling protein phosphorylation cellular response to DNA damage stimulus mitotic G2 DNA damage checkpoint regulation of double-strand break repair via homologous recombination peptidyl-threonine phosphorylation signal transduction in response to DNA damage mitotic G2/M transition checkpoint positive regulation of cell cycle negative regulation of gene expression, epigenetic negative regulation of mitotic nuclear division regulation of mitotic centrosome separation negative regulation of G0 to G1 transition cellular response to mechanical stimulus replicative senescence regulation of signal transduction by p53 class mediator negative regulation of cell cycle phase transition G2/M transition of mitotic cell cycle inner cell mass cell proliferation nucleus organization regulation of gene expression negative regulation of G2/M transition of mitotic cell cycle regulation of cell proliferation cellular response to caffeine apoptotic process involved in development negative regulation of DNA biosynthetic process apoptotic process nuclear envelope organization mitotic nuclear envelope disassembly positive regulation of G2/M transition of mitotic cell cycle
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Terms & Conditions
          • Aviso de privacidad
          • Price & Freight Policy
          Chile flag icon
          Chile
          Your items have has been added!
          Host server : magellan-search-blue-6b866bbc8c-d6wk2:80/100.66.72.150:80.
          git-commit: 9d76681b284ad04e8ddcd97b79462898b32e8e5b
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.61.1-2026.10.99-1.0