  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Estatus del pedido
            • Productos personalizados y proyectos​
          • Primary Antibodies ›
          • c-Cbl Antibodies
          Invitrogen
          Phospho-c-Cbl (Tyr774) Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (CblY774-R3B8), FITC
          View all (53) c-Cbl antibodies
          Tech Support
          Cite Phospho-c-Cbl (Tyr774) Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (CblY774-R3B8), FITC
          Additional Information:
          {{banner.description}}
          • Antibody Testing Data (1)
          Phospho-c-Cbl (Tyr774) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Group 53 Created with Sketch.
          Phospho-c-Cbl (Tyr774) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Group 53 Created with Sketch.
          FIGURE: 1 / 1
          Phospho-c-Cbl (Tyr774) Antibody (MA5-37349) in Flow
          Flow cytometry of Phospho-c-Cbl (Tyr774) using Daudi cells. Samples were incubated in monoclonal Phospho-c-Cbl (Tyr774) antibody (Product # MA5-37103). Images correspond with the following conditions: untreated as negative control (blue), untreated (red), treated with IFNa/IL-4/pervanadate (green). {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product
          {{$ctrl.videoDesc}}
          {{$ctrl.videoLongDesc}}
          Phospho-c-Cbl (Tyr774) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Phospho-c-Cbl (Tyr774) Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (CblY774-R3B8), FITC
          Product Details
          MA5-37349
          Applications
          Tested Dilution
          Publications
          Flow Cytometry (Flow)
          5 µL/1x10^6 cells
          -
          Product Specifications
          Species Reactivity
          Mouse, Human
          Host/Isotype
          Rabbit / IgG, kappa
          Expression System
          HEK293 cells
          Class
          Recombinant Monoclonal
          Type
          Antibody
          Clone
          CblY774-R3B8
          Immunogen
          A synthetic phospho-peptide corresponding to residues surrounding Tyr774 of human phospho c-Cbl.
          3D Epitope / Immunogen
          Conjugate
          FITC FITC FITC
          • Request custom conjugation
          Excitation/Emission Max
          498/517 nm View spectra spectra
          Form
          Liquid
          Purification
          Protein A/G
          Storage buffer
          PBS with 0.20% BSA
          Contains
          0.09% sodium azide
          Storage conditions
          4°C, store in dark
          Shipping conditions
          Ambient (domestic); Wet ice (international)
          RRID
          AB_2897283
          Target Information
          Cbl proteins are a family of ubiquitin protein ligases (E3s) that negatively regulate signaling by targeting activated tyrosine kinases for degradation. Cbl- c is the most recently cloned member of the Cbl proteins and is expressed only in epithelial cells (the other Cbl proteins are ubiquitously expressed). Cbl-c, like the other mammalian Cbl proteins, can ubiquitinate the activated EGFR and target it for degradation. Through interactions with proteins containing SRC homology-2 (SH2) and SH3 domains, CBL proteins modulate downstream cell signaling.
          How to use the Panel Builder
          Bioinformatics
          Protein Aliases: c-cbl; Cas-Br-M (murine) ecotropic retroviral transforming sequence; Casitas B-lineage lymphoma proto-oncogene; Cbl proto-oncogene, E3 ubiquitin protein ligase; CBL-3; CBLC; E3 ubiquitin-protein ligase CBL; fragile site, folic acid type, rare, fra(11)(q23.3); oncogene CBL2; Proto-oncogene c-Cbl; RING finger protein 55; RING-type E3 ubiquitin transferase CBL; RNF57; Signal transduction protein CBL
          View more View less
          Gene Aliases: 4732447J05Rik; C-CBL; CBL; Cbl-2; CBL2; FRA11B; NSLL; RNF55
          View more View less
          UniProt ID: (Human) P22681, (Mouse) P22682
          View more View less
          Entrez Gene ID: (Human) 867, (Mouse) 12402
          View more View less
          Function(s)
          phosphotyrosine binding ubiquitin-protein transferase activity calcium ion binding protein binding zinc ion binding transferase activity SH3 domain binding protein kinase binding receptor tyrosine kinase binding phosphatidylinositol 3-kinase regulatory subunit binding cadherin binding metal ion binding ephrin receptor binding ubiquitin protein ligase activity protein tyrosine kinase binding signal transducer activity UDP-N-acetylmuramoylalanyl-D-glutamyl-2,6-diaminopimelate-D-alanyl-D-alanine ligase activity ligase activity ribosomal S6-glutamic acid ligase activity coenzyme F420-0 gamma-glutamyl ligase activity coenzyme F420-2 alpha-glutamyl ligase activity protein-glycine ligase activity protein-glycine ligase activity, initiating protein-glycine ligase activity, elongating tubulin-glycine ligase activity protein-glutamic acid ligase activity tubulin-glutamic acid ligase activity ligase metabolite interconversion enzyme
          Process(es)
          protein polyubiquitination ubiquitin-dependent protein catabolic process protein monoubiquitination cellular response to DNA damage stimulus signal transduction cell surface receptor signaling pathway male gonad development response to gamma radiation response to activity protein ubiquitination cytokine-mediated signaling pathway regulation of signaling regulation of Rap protein signal transduction response to testosterone cellular response to platelet-derived growth factor stimulus negative regulation of epidermal growth factor receptor signaling pathway response to starvation negative regulation of apoptotic process mast cell degranulation response to ethanol positive regulation of epidermal growth factor receptor signaling pathway viral entry into host cell positive regulation of receptor-mediated endocytosis protein autoubiquitination positive regulation of protein kinase B signaling ubiquitin-dependent endocytosis cellular response to hypoxia regulation of intracellular signal transduction cellular response to nerve growth factor stimulus regulation of platelet-derived growth factor receptor-alpha signaling pathway positive regulation of phosphatidylinositol 3-kinase signaling
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          México flag icon
          México
          Your items have has been added!
          Host server : magellan-search-green-b49b87d85-9fm2r:80/100.66.79.29:80.
          git-commit: 5b8c860b7cdb41e9cfe07630520f6b51e109d38e
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.47.0-Offline