  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          • Primary Antibodies ›
          • EpCAM (CD326) Antibodies
          Invitrogen
          CD326 (EpCAM) Monoclonal Antibody (323/A3), FITC
          View all (231) EpCAM (CD326) antibodies
          Tech Support
          Cite CD326 (EpCAM) Monoclonal Antibody (323/A3), FITC
          Additional Information:
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          • Antibody Testing Data (2)
          CD326 (EpCAM) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Group 53 Created with Sketch.
          CD326 (EpCAM) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Group 53 Created with Sketch.
          FIGURE: 1 / 2
          CD326 (EpCAM) Antibody (MA5-38716) in Flow
          Flow cytometry of CD326 (EpCAM) in MCF-7 cells (red-filled) and SP2 cells (black-dashed). Samples were incubated with CD326 (EpCAM) monoclonal antibody (Product # MA5-38716) followed by FITC at a dilution of 4 µL reagent/100 µL of peripheral whole blood. {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product
          {{$ctrl.videoDesc}}
          {{$ctrl.videoLongDesc}}
          CD326 (EpCAM) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD326 (EpCAM) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Please note: We are reviewing Western blot images included in the antibody testing data in our catalog, including those provided by third parties. Unless expressly labeled or annotated as “raw-unedited”, Western blot images included in the antibody testing data in our catalog may have been edited, optimized or otherwise adjusted for presentation.
          CD326 (EpCAM) Monoclonal Antibody (323/A3), FITC
          Product Details
          MA5-38716
          Applications
          Tested Dilution
          Publications
          Flow Cytometry (Flow)
          4 µL/1x10^6 cells
          -
          Product Specifications
          Species Reactivity
          Human
          Host/Isotype
          Mouse / IgG1
          Class
          Monoclonal
          Type
          Antibody
          Clone
          323/A3
          Immunogen
          Human breast cancer MCF-7 cells
          3D Epitope / Immunogen
          Conjugate
          FITC FITC FITC
          • Unconjugated
          • Alexa Fluor 488 
          • Alexa Fluor 647 
          • APC 
          • Biotin 
          • Pacific Blue
          • PE 
          • PE-Cyanine7
          • PerCP-Cyanine5.5
          • Request custom conjugation
          Excitation/Emission Max
          498/517 nm View spectra spectra
          Form
          Liquid
          Purification
          Size-exclusion chromatography
          Storage buffer
          PBS, pH 7.4, with 0.2% BSA
          Contains
          15mM sodium azide
          Storage conditions
          4°C, store in dark, DO NOT FREEZE!
          Shipping conditions
          Ambient (domestic); Wet ice (international)
          RRID
          AB_2898628
          Product Specific Information
          This antibody recognizes an extracellular epitope of CD326 / EpCAM, a marker of epithelial lineages, that is over-expressed in many carcinomas.
          Target Information
          Ep-CAM (epithelial adhesion molecule, epithelial specific antigen, ESA) is a transmembrane glycoprotein expressed in the epithelium with a molecular weight of approximately 40 kDa, which functions as an epithelial cell adhesion molecule. Ep-CAM functions as a homotypic calcium-independent cell adhesion molecule, and has a direct impact on cell cycle, proliferation and metabolism of epithelial cells and fibroblasts due to its ability to rapidly induce the proto-oncogene c-myc and the cell cycle regulating genes cyclin A and E. Ep-CAM mediates Ca2+-independent homotypic interactions. Formation of Ep-CAM-mediated adhesions have a negative regulatory effect on adhesions mediated by classic cadherins, which may have strong effects on the differentiation and growth of epithelial cells. Ep-CAM overexpression was suggested to be associated with enhanced epithelial proliferation. Ep-CAM is highly expressed in human carcinomas, and is a marker for tumors of epithelial lineage. Ep-CAM is expressed on baso-lateral cell surface in most simple epithelia and many carcinoma types. Also, Ep-CAM reportedly distinguishes adenocarcinomas from pleural mesotheliomas.
          How to use the Panel Builder
          Bioinformatics
          Protein Aliases: adenocarcinoma-associated antigen; adenocarcinoma-associated antigen precursor (KSA); cell surface glycoprotein Trop-1; epithelial glycoprotein (EGP) precursor; epithelial glycoprotein 314; hEGP314; human epithelial glycoprotein-2; major gastrointestinal tumor-associated protein GA733-2; membrane component, chromosome 4, surface marker (35kD glycoprotein); TACSTD1; trophoblast cell surface antigen 1; tumor-associated calcium signal transducer 1; unnamed protein product
          View more View less
          Gene Aliases: Ber-Ep4; BerEp4; DIAR5; EGP-2; EGP314; EGP40; ESA; HNPCC8; KS1/4; KSA; LYNCH8; M4S1; MIC18; MK-1; MOC-31; TACSTD1; TROP1
          View more View less
          UniProt ID: (Human) P16422
          View more View less
          Entrez Gene ID: (Human) 4072
          View more View less
          Function(s)
          protein binding macromolecular complex binding cadherin binding involved in cell-cell adhesion
          Process(es)
          ureteric bud development positive regulation of cell proliferation signal transduction involved in regulation of gene expression positive regulation of transcription from RNA polymerase II promoter stem cell differentiation cell-cell adhesion negative regulation of cell-cell adhesion mediated by cadherin positive regulation of stem cell proliferation
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          Argentina flag icon
          Argentina
          Your items have has been added!
          Host server : magellan-search-blue-74d7b4b4d9-6qggw:80/100.66.76.149:80.
          git-commit: 7aafa54bd143a040505a257d2a3ebda4095a617f
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.56.0-Offline