  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Estatus del pedido
            • Productos personalizados y proyectos​
          • Primary Antibodies ›
          • IRF3 Antibodies
          Invitrogen
          Phospho-IRF3 (Ser386) Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (SU03-28)
          View all (58) IRF3 antibodies
          Tech Support
          Cite Phospho-IRF3 (Ser386) Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (SU03-28)
          Additional Information:
          {{banner.description}}
          • Antibody Testing Data (1)
          Phospho-IRF3 (Ser386) Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.
          Phospho-IRF3 (Ser386) Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.
          FIGURE: 1 / 1
          Phospho-IRF3 (Ser386) Antibody (MA5-42428) in ICC/IF
          Immunocytochemistry-Immunofluorescence analysis of of Phospho-IRF3(S386) in MCF-7 cells (green). Formalin fixed cells were permeabilized with 0.1% Triton X-100 in TBS for 10 minutes at room temperature and blocked with 1% Blocker BSA for 15 minutes at room temperature. Cells were probed with Phospho-IRF3 (Ser386) Recombinant Monoclonal Antibody (Product # MA5-42428) at a dilution of 1:50 for 1 hour at room ... View More {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product
          {{$ctrl.videoDesc}}
          {{$ctrl.videoLongDesc}}
          Phospho-IRF3 (Ser386) Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Phospho-IRF3 (Ser386) Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (SU03-28)
          Product Details
          MA5-42428
          Applications
          Tested Dilution
          Publications
          Western Blot (WB)
          1:1,000
          -
          Immunocytochemistry (ICC/IF)
          1:50-1:200
          -
          Product Specifications
          Species Reactivity
          Human
          Host/Isotype
          Rabbit / IgG
          Expression System
          HEK293 cells
          Class
          Recombinant Monoclonal
          Type
          Antibody
          Clone
          SU03-28
          Immunogen
          Synthetic phospho-peptide corresponding to residues surrounding Ser386 of human IRF3.
          3D Epitope / Immunogen
          Conjugate
          Unconjugated Unconjugated Unconjugated
          Form
          Liquid
          Concentration
          1 mg/mL
          Amount
          100 µg
          Purification
          Protein A
          Storage buffer
          TBS, pH 7.4, with 40% glycerol, 0.05% BSA
          Contains
          0.05% sodium azide
          Storage conditions
          Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
          Shipping conditions
          Ambient (domestic); Wet ice (international)
          RRID
          AB_2911569
          Product Specific Information
          Positive Control: MCF-7.
          Subcellular Location: Cytoplasm, Nucleus.
          Target Information
          IFR3 (interferon regulatory factor 3) is a key transcriptional regulator of type I interferon (IFN)-dependent immune responses. It plays a critical role in the innate immune response against DNA and RNA viruses. IFR3 regulates the transcription of type I IFN genes (IFN-alpha and IFN-beta) and IFN-stimulated genes (ISG) by binding to an interferon-stimulated response element (ISRE) in their promoters. It acts as a more potent activator of the IFN-beta gene than the IFN-alpha gene and plays a critical role in both the early and late phases of the IFNA/B gene induction. IFR3 is found in an inactive form in the cytoplasm of uninfected cells and following viral infection, double-stranded RNA, or toll-like receptor signaling. It is phosphorylated by IKBKE and TBK1 kinases. This induces a conformational change, leading to its dimerization and nuclear localization and association with CREB binding protein to form dsRNA-activated factor 1 (DRAF1), a complex which activates the transcription of the type I IFN and ISG genes. Mutations in the gene can result in encephalopathy, acute, infection-induced, herpes-specific 7.
          Bioinformatics
          Protein Aliases: Interferon regulatory factor 3; IRF-3; IRF-3a; IRF-3b; IRF-3c; IRF-3d; IRF-3e; IRF-3f; IRF3 (phospho S386); IRF3 (pS386); IRF3 (pSer386); IRF3 phospho; IRF3 phospho S386; IRF3 phospho Ser386; phospho IRF3; unnamed protein product
          View more View less
          Gene Aliases: IIAE7; IRF3
          View more View less
          UniProt ID: (Human) Q14653
          View more View less
          Entrez Gene ID: (Human) 3661
          View more View less
          Function(s)
          transcription regulatory region sequence-specific DNA binding RNA polymerase II core promoter proximal region sequence-specific DNA binding RNA polymerase II transcription factor activity, sequence-specific DNA binding bacterial-type RNA polymerase transcriptional activator activity, sequence-specific DNA binding transcriptional repressor activity, RNA polymerase II transcription regulatory region sequence-specific binding transcriptional activator activity, RNA polymerase II transcription regulatory region sequence-specific binding DNA binding transcription factor activity, sequence-specific DNA binding protein binding protein domain specific binding identical protein binding protein homodimerization activity sequence-specific DNA binding sequence-specific double-stranded DNA binding promoter-specific chromatin binding
          Process(es)
          negative regulation of transcription from RNA polymerase II promoter positive regulation of cytokine production immune system process cytoplasmic pattern recognition receptor signaling pathway regulation of transcription, DNA-templated regulation of transcription from RNA polymerase II promoter apoptotic process cellular response to DNA damage stimulus cell surface receptor signaling pathway mRNA transcription response to bacterium regulation of gene expression programmed cell death signal transduction involved in regulation of gene expression lipopolysaccharide-mediated signaling pathway positive regulation of type I interferon production response to lipopolysaccharide positive regulation of interferon-alpha production positive regulation of interferon-beta production toll-like receptor 4 signaling pathway TRIF-dependent toll-like receptor signaling pathway MDA-5 signaling pathway regulation of apoptotic process positive regulation of I-kappaB kinase/NF-kappaB signaling response to exogenous dsRNA innate immune response positive regulation of innate immune response positive regulation of transcription, DNA-templated positive regulation of transcription from RNA polymerase II promoter regulation of inflammatory response defense response to virus type I interferon signaling pathway positive regulation of type I interferon-mediated signaling pathway cellular response to lipopolysaccharide cellular response to exogenous dsRNA macrophage apoptotic process programmed necrotic cell death cellular response to virus antiviral innate immune response cGAS/STING signaling pathway positive regulation of cytokine production involved in inflammatory response
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          México flag icon
          México
          Your items have has been added!
          Host server : magellan-search-green-b49b87d85-n9r8p:80/100.66.76.150:80.
          git-commit: 5b8c860b7cdb41e9cfe07630520f6b51e109d38e
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.47.0-Offline