  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Estatus del pedido
            • Productos personalizados y proyectos​
          • Primary Antibodies ›
          • MICB Antibodies
          Invitrogen
          MICB Monoclonal Antibody (04)
          View all (23) MICB antibodies
          Tech Support
          Cite MICB Monoclonal Antibody (04)
          Additional Information:
          {{banner.description}}
          MICB Monoclonal Antibody (04)
          Product Details
          MA5-43393
          Applications
          Tested Dilution
          Publications
          ELISA (ELISA)
          1:250-1:2,000
          -
          Product Specifications
          Species Reactivity
          Human
          Host/Isotype
          Mouse / IgG1
          Class
          Monoclonal
          Type
          Antibody
          Clone
          04
          Immunogen
          Recombinant Human MICB protein (1-298).
          3D Epitope / Immunogen
          Conjugate
          Unconjugated Unconjugated Unconjugated
          Form
          Liquid
          Concentration
          1 mg/mL
          Amount
          50 µg
          Purification
          Protein A
          Storage buffer
          PBS
          Contains
          no preservative
          Storage conditions
          -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
          Shipping conditions
          Ambient (domestic); Wet ice (international)
          RRID
          AB_2912337
          Product Specific Information
          Specificity: Human MICB
          Target Information
          MICB encodes the highly polymorphic MHC (HLA) class I chain-related gene B. The protein product is expressed on the cell surface. It is thought that MICB functions as a stress-induced antigen that is broadly recognized by intestinal epithelial gamma delta T cells. MICB is broadly recognized by NK cells and T cells with NKG2D receptor on their surface. The complex NKG2D-MICB results in MICB expressing cytolytic T cells and NK cells against epithelial tumor cells.
          Bioinformatics
          Protein Aliases: ligand to the NKG2D receptor; MHC class I antigen-related protein B; MHC class I chain-related protein B; MHC class I mic-B antigen; MHC class I polypeptide-related sequence B; MHC class I-like molecule PERB11.2-IMX; MIC-B; sMICB; soluble MICB; stress inducible class I homolog; unnamed protein product
          View more View less
          Gene Aliases: MICB; PERB11.2
          View more View less
          UniProt ID: (Human) Q29980
          View more View less
          Entrez Gene ID: (Human) 4277
          View more View less
          Function(s)
          natural killer cell lectin-like receptor binding
          Process(es)
          adaptive immune response immune system process immune response-activating cell surface receptor signaling pathway immune response response to oxidative stress response to heat negative regulation of defense response killing of cells of other organism response to retinoic acid gamma-delta T cell activation negative regulation of defense response to virus by host regulation of immune response
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          México flag icon
          México
          Your items have has been added!
          Host server : magellan-search-green-b49b87d85-n9r8p:80/100.66.76.150:80.
          git-commit: 5b8c860b7cdb41e9cfe07630520f6b51e109d38e
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.47.0-Offline