    • 엔터프라이즈급 실험실 정보 처리
    • 360° CDMO 및 CRO 서비스
    • CDMO 서비스
    • 임상시험 CRO 서비스
    • 장비 서비스
    • 교육 서비스
    • Unity Lab Services
    • 서비스 전체 보기
  • 지원
    • 고객센터
    • 문의하기
    • 시험성적서(COA) 및 적합성 인증서(COC)
    • Safety Data Sheets (SDS)
    • 매뉴얼
    • 인용 및 참고 문헌
    • 기기 지원
    • 기술 자료/제품 FAQ
    • 학습 센터
    • 지원 메뉴 전체보기
      Cell Culture Plastics
  • 문의하기
  • 빠른 주문
  • 주문 현황
  • 제품 문서 검색
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
전체검색
Search button
          • 주문 현황
          • 빠른주문
          • 로그인
            로그인
            회원이 아니신가요? 계정 생성하기
            • 계정정보
            • 주문내역조회
            • 커스텀제품 및 프로젝트
            • Services Central
          • Primary Antibodies ›
          • CHL1 Antibodies
          Invitrogen
          CHL1 Monoclonal Antibody (05)
          View all (8) CHL1 antibodies
          Tech Support
          Cite CHL1 Monoclonal Antibody (05)
          Additional Information:
          {{banner.description}}
          CHL1 Monoclonal Antibody (05)
          Product Details
          MA5-43402
          Applications
          Tested Dilution
          Publications
          ELISA (ELISA)
          1:250-1:2,000
          -
          Product Specifications
          Species Reactivity
          Human
          Host/Isotype
          Mouse / IgG1
          Class
          Monoclonal
          Type
          Antibody
          Clone
          05
          Immunogen
          Recombinant Human CHL1/LICAM2/CALL protein (1-1080).
          3D Epitope / Immunogen
          Conjugate
          Unconjugated Unconjugated Unconjugated
          Form
          Liquid
          Concentration
          1 mg/mL
          Amount
          50 µg
          Purification
          Protein A
          Storage buffer
          PBS
          Contains
          no preservative
          Storage conditions
          -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
          Shipping conditions
          Ambient (domestic); Wet ice (international)
          RRID
          AB_2912346
          Product Specific Information
          Specificity: Human CHL1/LICAM2/CALL
          Target Information
          The protein encoded by this gene is a member of the L1 gene family of neural cell adhesion molecules. It is a neural recognition molecule that may be involved in signal transduction pathways. The deletion of one copy of this gene may be responsible for mental defects in patients with 3p- syndrome. Several alternatively spliced transcript variants of this gene have been described, but their full length nature is not known.
          Bioinformatics
          Protein Aliases: cell adhesion molecule with homology to L1CAM (close homolog of L1); cell adhesion molecule with homology to L1CAM (close homologue of L1); Close homolog of L1; L1 cell adhesion molecule 2; member of neural CAM superfamily; Neural cell adhesion molecule L1-like protein; unnamed protein product
          View more View less
          Gene Aliases: CALL; CHL1; L1CAM2
          View more View less
          UniProt ID: (Human) O00533
          View more View less
          Entrez Gene ID: (Human) 10752
          View more View less
          Function(s)
          protease binding
          Process(es)
          neuron migration cell adhesion signal transduction nervous system development axon guidance adult locomotory behavior cell differentiation neuron projection development exploration behavior negative regulation of neuron apoptotic process cognition
          Contact tech support
          온라인 주문 Plus Icon Minus Icon
          • 주문 현황
          • 주문 지원
          • 빠른 주문
          • Supply Center
          • eProcurement
          지원 Plus Icon Minus Icon
          • Help and Support
          • 고객 센터
          • 기술 지원 센터
          • 제품 문서 검색
          • 사이트 문제 보고
          교육 및 이벤트 Plus Icon Minus Icon
          • 교육 센터
          • 프로모션
          • 이벤트 및 웨비나
          • 소셜 미디어
          • 소개 소개
          • 채용 채용
          • 투자자 투자자
          • 뉴스 뉴스
          • 사회적 책임 사회적 책임
          • Trademarks
          • 공정거래 공정거래
          • 정책 및 고지
          • PPD
          • 이용 약관
          • 개인정보 처리방침
          • 가격 및 운임 정책
          Korea flag icon
          Korea
          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담
          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat
          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담
          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat
          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담
          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat
          써모 피셔 사이언티픽 코리아 주식회사
          대표자 : 석수진
          사업자 등록번호 : 117-81-46910
          입금계좌 : 하나은행 336-890014-06204
          (예금주 : 써모피셔사이언티픽코리아 주식회사)
          써모 피셔 사이언티픽 솔루션스 유한회사
          대표자 : 석수진
          사업자 등록번호 : 114-86-04783
          입금계좌 : 신한은행 140-004-396660
          (예금주 : 써모피셔사이언티픽솔루션스 유한회사)
          주소 : 서울시 강남구 광평로 281 수서오피스빌딩 12층 06349 | 통신판매업신고번호 : 2015-서울강남-00898
          ISMS Logo
          Your items have has been added!
          Host server : magellan-search-green-b49b87d85-8dsbr:80/100.66.76.150:80.
          git-commit: 5b8c860b7cdb41e9cfe07630520f6b51e109d38e
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.47.0-Offline