  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          • Primary Antibodies ›
          • Renalase Antibodies
          Invitrogen
          Renalase Monoclonal Antibody (C5)
          View all (13) Renalase antibodies
          Tech Support
          Cite Renalase Monoclonal Antibody (C5)
          Additional Information:
          {{banner.description}}
          • Antibody Testing Data (2)
          Renalase Antibody in Western Blot (WB)
          Group 53 Created with Sketch.
          Renalase Antibody in Western Blot (WB)
          Group 53 Created with Sketch.
          FIGURE: 1 / 2
          Renalase Antibody (MA5-43608) in WB
          Western blot analysis of Renalase in Rat Heart lysate using Renalase Monoclonal Antibody (C5) (Product # MA5-41668) at a dilution of 2 µg/mL. Secondary antibody used is HRP-Goat anti-Mouse IgG polyclonal antibody at a dilution of 0.2 µg/mL. {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product
          {{$ctrl.videoDesc}}
          {{$ctrl.videoLongDesc}}
          Renalase Antibody in Western Blot (WB)
          Renalase Antibody in Western Blot (WB)
          Renalase Monoclonal Antibody (C5)
          Product Details
          MA5-43608
          Applications
          Tested Dilution
          Publications
          Western Blot (WB)
          0.5-2 µg/mL
          -
          Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          5-20 µg/mL
          -
          Immunocytochemistry (ICC/IF)
          5-20 µg/mL
          -
          Product Specifications
          Species Reactivity
          Human, Rat
          Host/Isotype
          Mouse / IgG1, kappa
          Class
          Monoclonal
          Type
          Antibody
          Clone
          C5
          Immunogen
          Recombinant protein Renalase. The antigen corresponds to amino acid range 18-342 of the target protein.
          3D Epitope / Immunogen
          Conjugate
          Unconjugated Unconjugated Unconjugated
          Form
          Liquid
          Concentration
          1 mg/mL
          Amount
          20 µg
          Purification
          Protein A/G
          Storage buffer
          PBS, pH 7.4, with 50% glycerol
          Contains
          0.05% ProClin 300
          Storage conditions
          Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
          Shipping conditions
          Ambient (domestic); Wet ice (international)
          RRID
          AB_2912542
          Target Information
          Renalase is a flavoprotein enzyme encoded by the RNLS gene, primarily expressed in the kidneys and heart where it plays a critical role in metabolizing catecholamines and catecholamine-like substances. It utilizes nicotinamide adenine dinucleotide (NADH) as a cofactor and operates through a superoxide-dependent mechanism, which is distinct from monoamine oxidase pathways. Renalase is considered a novel renal hormone that influences blood pressure and cardiac function by regulating circulating catecholamines. Its genetic variants have been associated with essential hypertension, highlighting its importance in cardiovascular health. In diabetic nephropathy, renalase exhibits protective effects, as demonstrated in genetically modified mouse models. These models have shown that renalase overexpression can mitigate renal damage, suggesting therapeutic potential. Renalase's expression is highest in the proximal tubules of the kidneys, which are densely innervated by sympathetic nerves, underscoring the connection between renalase and sympathetic nervous system activity. This enzyme's discovery has enriched our understanding of renal hormone regulation and its implications in diseases such as chronic kidney disease (CKD) and end-stage renal disease (ESRD).
          Bioinformatics
          Protein Aliases: alpha-NAD(P)H oxidase/anomerase; FLJ11218; HGNC:25641; MAO-C; Monoamine oxidase-C; Renalase; unnamed protein product
          View more View less
          Gene Aliases: C10orf59; RENALASE; RGD1309804; RNLS
          View more View less
          UniProt ID: (Human) Q5VYX0, (Rat) Q5U2W9
          View more View less
          Entrez Gene ID: (Human) 55328, (Rat) 361751
          View more View less
          Function(s)
          protein binding oxidoreductase activity oxidoreductase activity, acting on NAD(P)H epinephrine binding NADH binding monoamine oxidase activity
          Process(es)
          response to ischemia regulation of systemic arterial blood pressure cardiac left ventricle morphogenesis epinephrine metabolic process norepinephrine metabolic process dopamine metabolic process phosphate ion homeostasis oxidation-reduction process heart contraction response to catecholamine response to epinephrine response to norepinephrine response to salt negative regulation of heart rate negative regulation of blood pressure
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          Argentina flag icon
          Argentina
          Your items have has been added!
          Host server : magellan-search-green-b49b87d85-9fm2r:80/100.66.79.29:80.
          git-commit: 5b8c860b7cdb41e9cfe07630520f6b51e109d38e
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.47.0-Offline