  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Estatus del pedido
            • Productos personalizados y proyectos​
          • Primary Antibodies ›
          • Mesothelin Antibodies
          Invitrogen
          Mesothelin Monoclonal Antibody (C6)
          View all (66) Mesothelin antibodies
          Tech Support
          Cite Mesothelin Monoclonal Antibody (C6)
          Additional Information:
          {{banner.description}}
          • Antibody Testing Data (2)
          Mesothelin Antibody in Western Blot (WB)
          Group 53 Created with Sketch.
          Mesothelin Antibody in Western Blot (WB)
          Group 53 Created with Sketch.
          FIGURE: 1 / 2
          Mesothelin Antibody (MA5-43664) in WB
          Western blot analysis of Mesothelin using Mesothelin Monoclonal Antibody (C6) (Product # MA5-43663) at a dilution of 2.5 µg/mL. Lane 1: Human Lung lysate; Lane 2: Hela cell lysate; Lane 3: SKOV3 cell lysate. Secondary antibody used is HRP-Goat anti-Mouse IgG polyclonal antibody at a dilution of 0.2 µg/mL. {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product
          {{$ctrl.videoDesc}}
          {{$ctrl.videoLongDesc}}
          Mesothelin Antibody in Western Blot (WB)
          Mesothelin Antibody in Western Blot (WB)
          Mesothelin Monoclonal Antibody (C6)
          Product Details
          MA5-43664
          Applications
          Tested Dilution
          Publications
          Western Blot (WB)
          0.01-2 µg/mL
          -
          Product Specifications
          Species Reactivity
          Human
          Host/Isotype
          Mouse / IgG1, kappa
          Class
          Monoclonal
          Type
          Antibody
          Clone
          C6
          Immunogen
          Recombinant Human Mesothelin (MSLN), Glu295-Ser597 (Accession Q13421).
          3D Epitope / Immunogen
          Conjugate
          Unconjugated Unconjugated Unconjugated
          Form
          Liquid
          Concentration
          1 mg/mL
          Amount
          20 µg
          Purification
          Protein A/G
          Storage buffer
          PBS, pH 7.4, with 50% glycerol
          Contains
          0.05% ProClin 300
          Storage conditions
          Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
          Shipping conditions
          Ambient (domestic); Wet ice (international)
          RRID
          AB_2912596
          Target Information
          Originally identified as a differentiation antigen of mesotheliomas, ovarian cystadenocarcinomas, and pancreatic adenocarcinomas, Mesothelin is a glycosylphosphatidylinositol (GPI)-anchored, cell-surface glycoprotein predominantly secreted by cells of the mesothelium. Although Mesothelin is expressed at restricted levels by normal mesothelial cells of the pleural,pericardial, and peritoneal membranes, aberrant expression has been documented in the aforementioned cancers, as well as in endometriod uterine adenocarcinomas and squamous cell carcinomas of the esophagus, stomach, lung, and cervix. Proteolytic cleavage of Mesothelin yields a soluble, polypeptide fragment designated megakaryocyte potentiating factor (MPF) based on its ability to stimulate megakaryocyte colony-forming activity of murine interleukin-3 in murine bone marrow cell cultures. Originally isolated from the HPC-Y5 pancreatic cell line, MPF has been suggested to play a role in the proliferation and differentiation of megakaryoctyes, and the regulation of resultant platelet production. While the biological functions of both Mesothelin and MPF remain speculative, high-levels of expression in cancerous tissues compared to limited distribution in normal tissues strongly suggests their involvement in tumorigenesis. Both have been demonstrated to promote tumor cell proliferation, migration,anchorage-independent growth, and tumor progression; demonstrating their involvement in heterotypic cell adhesion and the metastatic spread of cancer.
          Bioinformatics
          Protein Aliases: CAK1; CAK1 antigen; megakaryocyte potentiating factor; Mesothelin; Pre-pro-megakaryocyte-potentiating factor; SMR; soluble MPF mesothelin related protein
          View more View less
          Gene Aliases: MPF; MSLN; SMRP
          View more View less
          UniProt ID: (Human) Q13421
          View more View less
          Entrez Gene ID: (Human) 10232
          View more View less
          Function(s)
          protein binding
          Process(es)
          cell adhesion cell-matrix adhesion
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          México flag icon
          México
          Your items have has been added!
          Host server : magellan-search-green-b49b87d85-lnstr:80/100.66.74.145:80.
          git-commit: 5b8c860b7cdb41e9cfe07630520f6b51e109d38e
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.47.0-Offline