  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Estatus del pedido
            • Productos personalizados y proyectos​
          • Primary Antibodies ›
          • LOXL1 Antibodies
          Invitrogen
          LOXL1 Monoclonal Antibody (C1)
          View all (10) LOXL1 antibodies
          Tech Support
          Cite LOXL1 Monoclonal Antibody (C1)
          Additional Information:
          {{banner.description}}
          • Antibody Testing Data (3)
          LOXL1 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          Group 53 Created with Sketch.
          LOXL1 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          Group 53 Created with Sketch.
          FIGURE: 1 / 3
          LOXL1 Antibody (MA5-43676) in IHC (P)
          Immunohistochemistry (Paraffin) analysis of LOXL1 in human cardiac muscle tissue using LOXL1 Monoclonal Antibody (C1) (Product # MA5-41635) (20 µg/mL). The sample was then stained with HRP-Goat anti-Mouse IgG polyclonal secondary antibody (2 µg/mL). DAB staining. {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product
          {{$ctrl.videoDesc}}
          {{$ctrl.videoLongDesc}}
          LOXL1 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          LOXL1 Antibody in Western Blot (WB)
          LOXL1 Antibody in Western Blot (WB)
          LOXL1 Monoclonal Antibody (C1)
          Product Details
          MA5-43676
          Applications
          Tested Dilution
          Publications
          Western Blot (WB)
          0.01-2 µg/mL
          -
          Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          5-20 µg/mL
          -
          Product Specifications
          Species Reactivity
          Human
          Host/Isotype
          Mouse / IgG2a, kappa
          Class
          Monoclonal
          Type
          Antibody
          Clone
          C1
          Immunogen
          Recombinant protein Lysyl Oxidase Like Protein 1. The antigen corresponds to amino acid range 369-574 of the target protein.
          3D Epitope / Immunogen
          Conjugate
          Unconjugated Unconjugated Unconjugated
          Form
          Liquid
          Concentration
          1 mg/mL
          Amount
          20 µg
          Purification
          Protein A/G
          Storage buffer
          PBS, pH 7.4, with 50% glycerol
          Contains
          0.05% ProClin 300
          Storage conditions
          Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
          Shipping conditions
          Ambient (domestic); Wet ice (international)
          RRID
          AB_2912608
          Target Information
          This gene encodes a member of the lysyl oxidase gene family. The prototypic member of the family is essential to the biogenesis of connective tissue, encoding an extracellular copper-dependent amine oxidase that catalyses the first step in the formation of crosslinks in collagens and elastin. A highly conserved amino acid sequence at the C-terminus end appears to be sufficient for amine oxidase activity, suggesting that each family member may retain this function. The N-terminus is poorly conserved and may impart additional roles in developmental regulation, senescence, tumor suppression, cell growth control, and chemotaxis to each member of the family.
          Bioinformatics
          Protein Aliases: LOL; Lysyl oxidase homolog 1; Lysyl oxidase-like protein 1; unnamed protein product
          View more View less
          Gene Aliases: LOL; LOXL; LOXL1
          View more View less
          UniProt ID: (Human) Q08397
          View more View less
          Entrez Gene ID: (Human) 4016
          View more View less
          Function(s)
          protein-lysine 6-oxidase activity copper ion binding protein binding oxidoreductase activity oxidoreductase activity, acting on the CH-NH2 group of donors, oxygen as acceptor metal ion binding
          Process(es)
          protein deamination collagen fibril organization response to lipopolysaccharide aorta development
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          México flag icon
          México
          Your items have has been added!
          Host server : magellan-search-green-b49b87d85-lnstr:80/100.66.74.145:80.
          git-commit: 5b8c860b7cdb41e9cfe07630520f6b51e109d38e
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.47.0-Offline