  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          • Primary Antibodies ›
          • Ki-67 Antibodies
          Invitrogen
          Ki-67 Monoclonal Antibody (Ki-67), Alexa Fluor™ 488
          1 Reference
          View all (217) Ki-67 antibodies
          Tech Support
          Cite Ki-67 Monoclonal Antibody (Ki-67), Alexa Fluor™ 488
          Additional Information:
          {{banner.description}}
          • Antibody Testing Data (1)
          Ki-67 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Group 53 Created with Sketch.
          Ki-67 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Group 53 Created with Sketch.
          FIGURE: 1 / 1
          Ki-67 Antibody (MA5-44124) in Flow
          Separation of Jurkat cells stained using anti-Ki-67(Ki-67) Alexa Fluor® 488 Monoclonal antibody (Product # MA5-44124), concentration in sample 9 µg/mL (red) from unstained Jurkat cells (black) in flow cytometry analysis (intracellular staining). {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product
          {{$ctrl.videoDesc}}
          {{$ctrl.videoLongDesc}}
          Ki-67 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Ki-67 Monoclonal Antibody (Ki-67), Alexa Fluor™ 488
          Product Details
          MA5-44124
          Applications
          Tested Dilution
          Publications
          Western Blot (WB)
          Assay-dependent
          -
          Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Assay-dependent
          View 1 publication 1 publication
          Flow Cytometry (Flow)
          4 µL/1x10^6 cells
          -
          Product Specifications
          Species Reactivity
          Bovine, Human
          Published species
          Mouse
          Host/Isotype
          Mouse / IgG1
          Class
          Monoclonal
          Type
          Antibody
          Clone
          Ki-67
          Immunogen
          Nuclei of the Hodgkin lymphoma cell line L428
          3D Epitope / Immunogen
          Conjugate
          Alexa Fluor™ 488 Alexa Fluor™ 488 Alexa Fluor™ 488
          • Alexa Fluor 647 
          • Request custom conjugation
          Excitation/Emission Max
          499/520 nm View spectra spectra
          Form
          Liquid
          Purification
          Size-exclusion chromatography
          Storage buffer
          PBS with 0.2% BSA
          Contains
          15mM sodium azide
          Storage conditions
          4°C, store in dark, DO NOT FREEZE!
          Shipping conditions
          Ambient (domestic); Wet ice (international)
          RRID
          AB_2913056
          Product Specific Information
          This antibody recognizes Ki-67 antigen, a non-histone nuclear protein expressed exclusively in proliferating cells.
          Target Information
          Ki-67 is a nuclear protein that is expressed during various stages in the cell cycle, particularly during late G1, S, G2, and M phases. The protein has a forkhead associated domain (FHA) through which it associates with euchromatin at the perichromosomal layer, the centromeric heterochromatin, and the nucleolus. Ki-67 is shown to have a cell cycle dependent topographical distribution with perinucleolar expression at G1, expression in the nuclear matrix at G2, and expression on the chromosomes during M phase. Ki-67 is commonly used as a proliferation marker because it is not detected in G0 cells, but increases steadily from G1 through mitosis. Ki-67 antibodies are useful in establishing the cell growing fraction in neoplasms. In neoplastic tissues, the prognostic value is comparable to the tritiated thymidine-labelling index. The correlation between low Ki-67 index and histologically low-grade tumors is strong. Ki-67 is routinely used as a neuronal marker of cell cycling and proliferation.
          How to use the Panel Builder
          Bioinformatics
          Protein Aliases: Antigen identified by monoclonal antibody Ki-67; Antigen KI-67; antigen Ki67; Molecular Immunology Borstel antibody 1; Proliferation marker protein Ki-67; proliferation-related Ki-67 antigen; protein phosphatase 1, regulatory subunit 105; RP11-380J17.2; unnamed protein product
          View more View less
          Gene Aliases: KIA; MIB-; MIB-1; MKI67; PPP1R105
          View more View less
          UniProt ID: (Human) P46013
          View more View less
          Entrez Gene ID: (Human) 4288
          View more View less
          Function(s)
          nucleotide binding DNA binding RNA binding protein binding ATP binding molecular condensate scaffold activity
          Process(es)
          chromosome segregation regulation of mitotic nuclear division cell proliferation regulation of chromatin organization
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          Chile flag icon
          Chile
          Your items have has been added!
          Host server : magellan-search-green-b49b87d85-lnstr:80/100.66.74.145:80.
          git-commit: 5b8c860b7cdb41e9cfe07630520f6b51e109d38e
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.47.0-Offline