  • Applications
    • Bioprocesamiento
    • Cultivo celular y transfección
    • Terapia celular y génica
    • Cromatografía
    • Pruebas moleculares
    • Soluciones digitales
    • Extracción y análisis de ADN y ARN
    • Espectroscopía, análisis elemental y de isótopos
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Servicios personalizados
    • Servicios de leasing y financiación
    • Servicios de instrumentos
    • Informática de laboratorio
    • OEM y oferta comercial
    • Servicios de formación
    • Unity Lab Services
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y soporte técnico
    • Regístrese para obtener una cuenta
    • Cómo hacer un pedido
    • Asistencia para el instrumental
    • Centros de soporte técnico
    • Centros de formación
    • Vea todos los temas de ayuda y soporte técnico
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Promociones
  • Contacto
  • Pedido rápido
  • Estado del pedido y seguimiento
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Buscar
Search button
          • Estado del pedido
          • Pedido rápido
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Connect: laboratorio, datos, aplicaciones
            • Productos y proyectos personalizados
            • Services Central
          • Primary Antibodies ›
          • OXGR1 Antibodies
          Invitrogen
          OXGR1 Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (23GB4575)
          Advanced Verification
          View all (10) OXGR1 antibodies
          Tech Support
          Cite OXGR1 Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (23GB4575)
          Additional Information:
          {{banner.description}}
          • Antibody Testing Data (3)
          • Advanced Verification (1)
          OXGR1 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.
          OXGR1 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.
          FIGURE: 1 / 4
          OXGR1 Antibody (MA5-53773) in ICC/IF
          Immunocytochemistry analysis of OXGR1 in H9c2 cells. Nuclei were stained blue with DAPI; OXGR1 recombinant monoclonal antibody (Product # MA5-53772) with a dilution of 1:1,000 was stained magenta with Alexa Fluor 647. Images were taken using Leica stellaris 5. Protein abundance based on laser Intensity and smart gain: High. Scale bar: 20 μm. {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product
          {{$ctrl.videoDesc}}
          {{$ctrl.videoLongDesc}}
          OXGR1 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          OXGR1 Antibody in Western Blot (WB)
          OXGR1 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          OXGR1 Antibody
          OXGR1 Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (23GB4575)
          Product Details
          MA5-53773
          Applications
          Tested Dilution
          Publications
          Western Blot (WB)
          1:1,000-1:5,000
          -
          Immunocytochemistry (ICC/IF)
          1:1,000
          -
          Flow Cytometry (Flow)
          1:2,000
          -
          Product Specifications
          Species Reactivity
          Human, Mouse, Rat
          Host/Isotype
          Rabbit / IgG
          Expression System
          HEK293F
          Class
          Recombinant Monoclonal
          Type
          Antibody
          Clone
          23GB4575
          Immunogen
          A synthesized peptide derived from human OXGR1/GPR99 (181-215AA).
          3D Epitope / Immunogen
          Conjugate
          Unconjugated Unconjugated Unconjugated
          Form
          Liquid
          Purification
          Affinity chromatography
          Storage buffer
          PBS, pH 7.4, with 50% glycerol
          Contains
          0.02% sodium azide
          Storage conditions
          -20°C
          Shipping conditions
          Ambient (domestic); Wet ice (international)
          RRID
          AB_3248244
          Target Information
          G protein-coupled receptors (GPCRs, or GPRs) contain 7 transmembrane domains and transduce extracellular signals through heterotrimeric G proteins.
          Bioinformatics
          Protein Aliases: 2-oxoglutarate receptor 1; Alpha-ketoglutarate receptor 1; G protein-coupled receptor 80; G protein-coupled receptor 99; G-protein coupled receptor 80; G-protein coupled receptor 99; MGC119206; MGC119207; MGC119208; OXGR1; alpha-ketoglutarate receptor 1; oxoglutarate (alpha-ketoglutarate) receptor 1; P2Y purinoceptor 15; P2Y-like GPCR; P2Y-like nucleotide receptor; P2Y15; seven transmembrane helix receptor; unnamed protein product
          View more View less
          Gene Aliases: aKGR; CAON2; Cysltr3; Gm299; GPR80; GPR99; OXGR1; P2RY15; P2Y15
          View more View less
          UniProt ID: (Human) Q96P68, (Mouse) Q6IYF8, (Rat) Q6Y1R5
          View more View less
          Entrez Gene ID: (Human) 27199, (Mouse) 239283, (Rat) 290493
          View more View less
          Function(s)
          G-protein coupled receptor activity signaling receptor activity G-protein coupled adenosine receptor activity purine nucleoside binding signal transducer activity AMP binding molecular_function G-protein coupled receptor
          Process(es)
          immune system process signal transduction G-protein coupled receptor signaling pathway phospholipase C-activating G-protein coupled receptor signaling pathway phospholipase C-activating serotonin receptor signaling pathway innate immune response adenosine receptor signaling pathway adenylate cyclase-modulating G-protein coupled receptor signaling pathway biological_process
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estado del pedido
          • Ayuda con el pedido
          • Pedido rápido
          • Centro de suministros
          • eProcurement (B2B)
          Asistencia Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte técnico
          • Contacto
          • Centros de soporte técnico
          • Documentos y certificados
          • Informar de un problema del sitio web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de formación
          • Promociones
          • Eventos y seminarios web
          • Redes sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Carreras profesionales Carreras profesionales
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas registradas
          • Políticas y avisos
          Nuestra cartera Plus Icon Minus Icon
          Spain flag icon
          Spain
          Your items have has been added!
          Host server : magellan-search-green-b49b87d85-9fm2r:80/100.66.79.29:80.
          git-commit: 5b8c860b7cdb41e9cfe07630520f6b51e109d38e
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.47.0-Offline