  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Estatus del pedido
            • Productos personalizados y proyectos​
          • Primary Antibodies ›
          • MNAR Antibodies
          Invitrogen
          MNAR Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (JE02-42)
          View all (25) MNAR antibodies
          Tech Support
          Cite MNAR Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (JE02-42)
          Additional Information:
          {{banner.description}}
          • Antibody Testing Data (8)
          MNAR Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.
          MNAR Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.
          FIGURE: 1 / 8
          MNAR Antibody (MA5-56535) in ICC/IF
          Immunocytochemistry analysis of MNAR with MCF7 cells. Cells were fixed in 4% paraformaldehyde (20 min, room temp), permeabilized with 0.1% Triton X-100 in PBS (5 min, room temp), then blocked with 1% BSA in 10% negative goat serum (1 hr, room temp). Next they were incubated with MNAR Recombinant Monoclonal Antibody (Product # MA5-56535)at a dilution of 1:100 in 1% BSA in PBST overnight at 4 &(8)451;. Followed by Goat Anti-Rabbit IgG H&L at a dilution of 1:1,000. DAPI was used to stain the cell nuclei (blue). {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product
          {{$ctrl.videoDesc}}
          {{$ctrl.videoLongDesc}}
          MNAR Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          MNAR Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          MNAR Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          MNAR Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          MNAR Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          MNAR Antibody in Western Blot (WB)
          MNAR Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          MNAR Antibody in Immunoprecipitation (IP)
          MNAR Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (JE02-42)
          Product Details
          MA5-56535
          Applications
          Tested Dilution
          Publications
          Western Blot (WB)
          1:1,000
          -
          Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          1:1,000
          -
          Immunocytochemistry (ICC/IF)
          1:100
          -
          Flow Cytometry (Flow)
          1:1,000
          -
          Immunoprecipitation (IP)
          1-2 µg
          -
          Product Specifications
          Species Reactivity
          Human, Mouse, Rat
          Host/Isotype
          Rabbit / IgG
          Expression System
          HEK293 cells
          Class
          Recombinant Monoclonal
          Type
          Antibody
          Clone
          JE02-42
          Immunogen
          Synthetic peptide within human pelp1 aa 1,021-1,070/1,130.
          3D Epitope / Immunogen
          Conjugate
          Unconjugated Unconjugated Unconjugated
          Form
          Liquid
          Concentration
          1 mg/mL
          Amount
          100 µg
          Purification
          Protein A
          Storage buffer
          TBS, pH 7.4, with 0.05% BSA, 40% glycerol
          Contains
          0.05% sodium azide
          Storage conditions
          Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
          Shipping conditions
          Ambient (domestic); Wet ice (international)
          RRID
          AB_3679562
          Target Information
          This gene encodes a transcription factor which coactivates transcription of estrogen receptor responsive genes and corepresses genes activated by other hormone receptors or sequence-specific transcription factors. Expression of this gene is regulated by both members of the estrogen receptor family. This gene may be involved in the progression of several types of cancer. Alternative splicing results in multiple transcript variants.
          Bioinformatics
          Protein Aliases: Modulator of non-genomic activity of estrogen receptor; modulator of nongenomic activity of estrogen receptor; proline and glutamic acid rich nuclear protein; proline, glutamic acid and leucine rich protein 1; Proline-, glutamic acid- and leucine-rich protein 1; proline-, glutamic acid-, leucine-rich protein 1; scaffold protein; Transcription factor HMX3; unnamed protein product
          View more View less
          Gene Aliases: 4930563C04Rik; HMX3; MNAR; P160; PELP1; RGD1306320
          View more View less
          UniProt ID: (Human) Q8IZL8, (Rat) Q56B11, (Mouse) Q9DBD5
          View more View less
          Entrez Gene ID: (Human) 27043, (Rat) 360552, (Mouse) 75273
          View more View less
          Function(s)
          chromatin binding RNA binding protein binding SUMO binding transcription factor binding poly(A) RNA binding
          Process(es)
          transcription, DNA-templated positive regulation of transcription from RNA polymerase II promoter cellular response to estrogen stimulus rRNA processing
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          México flag icon
          México
          Your items have has been added!
          Host server : magellan-search-green-b49b87d85-9fm2r:80/100.66.79.29:80.
          git-commit: 5b8c860b7cdb41e9cfe07630520f6b51e109d38e
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.47.0-Offline