  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Estatus del pedido
            • Productos personalizados y proyectos​
          • Primary Antibodies ›
          • Placental Alkaline Phosphatase Antibodies
          Invitrogen
          Placental Alkaline Phosphatase Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (24GB5430)
          View all (61) Placental Alkaline Phosphatase antibodies
          Tech Support
          Cite Placental Alkaline Phosphatase Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (24GB5430)
          Additional Information:
          {{banner.description}}
          • Antibody Testing Data (4)
          Placental Alkaline Phosphatase Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.
          Placental Alkaline Phosphatase Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.
          FIGURE: 1 / 4
          Placental Alkaline Phosphatase Antibody (MA5-57332) in ICC/IF
          Immunocytochemical staining of Placental Alkaline Phosphatase in HepG2 cells using Placental Alkaline Phosphatase Recombinant Monoclonal Antibody (Product # MA5-57331) at a 1:1,1000 dilution. Nuclei were stained blue with DAPI; ALPP was stained magenta with Alexa Fluor® 647. Images were taken using Leica stellaris 5. Protein abundance based on laser Intensity and smart gain: Medium. Scale bar: 20 μm. {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product
          {{$ctrl.videoDesc}}
          {{$ctrl.videoLongDesc}}
          Placental Alkaline Phosphatase Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Placental Alkaline Phosphatase Antibody in Western Blot (WB)
          Placental Alkaline Phosphatase Antibody in Western Blot (WB)
          Placental Alkaline Phosphatase Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Placental Alkaline Phosphatase Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (24GB5430)
          Product Details
          MA5-57332
          Applications
          Tested Dilution
          Publications
          Western Blot (WB)
          1:1,000-1:5,000
          -
          Immunocytochemistry (ICC/IF)
          1:100-1:1,000
          -
          Flow Cytometry (Flow)
          1:2,000
          -
          Product Specifications
          Species Reactivity
          Human
          Host/Isotype
          Rabbit / IgG
          Expression System
          HEK293F
          Class
          Recombinant Monoclonal
          Type
          Antibody
          Clone
          24GB5430
          Immunogen
          A synthesized peptide derived from human Placental alkaline phosphatase (phospho LAP) (aa 181-198)
          3D Epitope / Immunogen
          Conjugate
          Unconjugated Unconjugated Unconjugated
          Form
          Liquid
          Purification
          Affinity chromatography
          Storage buffer
          PBS, pH 7.4, with 50% glycerol
          Contains
          0.02% sodium azide
          Storage conditions
          -20°C
          Shipping conditions
          Ambient (domestic); Dry ice (international)
          RRID
          AB_3680357
          Target Information
          Placental Alkaline Phosphatase plays an important role in the regulation of specific inflammatory disease processes. There are at least four distinct but related alkaline phosphatases: intestinal, placental, placental-like, and liver/bone/kidney for this form of alkaline phosphatase have been well characterized. Placental Alkaline Phosphatase reacts with a membrane-bound isoenzyme (Regan and Nagao type) of Placental Alkaline Phosphatase (PLAP) occurring in the placenta during the 3rd trimester of gestation. Placental Alkaline Phosphatase is useful in the identification of testicular germ cell tumors. Unlike germ cell tumors, PLAP-positive somatic cell tumors uniformly express epithelial membrane antigen (EMA). A proposed function of Placental Alkaline Phosphatase is matrix mineralization; however, mice that lack a functional form of this enzyme show normal skeletal development. Placental Alkaline Phosphatase has been linked directly to hypophosphatasia, a disorder that is characterized by hypercalcemia and includes skeletal defects. The character of hypophosphatasia can vary, however, depending on the specific mutation since this determines age of onset and severity of symptoms.
          Bioinformatics
          Protein Aliases: Alkaline phosphatase placental type; Alkaline phosphatase Regan isozyme; Alkaline phosphatase, placental type; alkaline phosphomonoesterase; Alp1; AP-TNAP; DOA1; FLJ11281; FLJ40094; FLJ61142; FLJ93059; Germ-cell alkaline phosphatase; glycerophosphatase; HOPS; Intestinal alkaline phosphatase; Intestinal-type alkaline phosphatase; MGC161443; MGC167935; nagao Isozyme; P PLAP; PLA2P; PLAA; Placental alkaline phosphatase 1; placental alkaline phosphatase precursor; placental heat-stable alkaline phosphatase; PLAP-1; PLAP1; preplacental alkaline phosphatase (EC 3.1.3.1); preplacental alkaline phosphatase type 1 (EC 3.1.3.1); Regan isozyme; TNAP; TNSALP; unnamed protein product
          View more View less
          Gene Aliases: ALP; ALPI; ALPP; IAP; PALP; PLAP; PLAP-1
          View more View less
          UniProt ID: (Human) P05187
          View more View less
          Entrez Gene ID: (Human) 250
          View more View less
          Function(s)
          magnesium ion binding alkaline phosphatase activity protein binding zinc ion binding hydrolase activity phosphatase activity metal ion binding
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          México flag icon
          México
          Your items have has been added!
          Host server : magellan-search-green-b49b87d85-8dsbr:80/100.66.76.150:80.
          git-commit: 5b8c860b7cdb41e9cfe07630520f6b51e109d38e
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.47.0-Offline