  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Estatus del pedido
            • Productos personalizados y proyectos​
          • Primary Antibodies ›
          • ATG9A Antibodies
          Invitrogen
          ATG9A Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (23GB3245)
          Advanced Verification
          View all (20) ATG9A antibodies
          Tech Support
          Cite ATG9A Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (23GB3245)
          Additional Information:
          {{banner.description}}
          • Antibody Testing Data (3)
          • Advanced Verification (1)
          ATG9A Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.
          ATG9A Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.
          FIGURE: 1 / 4
          ATG9A Antibody (MA5-53367) in ICC/IF
          Immunocytochemistry analysis of ATG9A in HeLa cells. Nuclei were stained blue with DAPI; ATG9A recombinant monoclonal antibody (Product # MA5-53366) with a dilution of 1:1,000 was stained magenta with Alexa Fluor 647. Images were taken using Leica stellaris 5. Protein abundance based on laser Intensity and smart gain: Medium. Scale bar: 20 μm. {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product
          {{$ctrl.videoDesc}}
          {{$ctrl.videoLongDesc}}
          ATG9A Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          ATG9A Antibody in Western Blot (WB)
          ATG9A Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          ATG9A Antibody
          ATG9A Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (23GB3245)
          Product Details
          MA553367
          Applications
          Tested Dilution
          Publications
          Western Blot (WB)
          1:1,000-1:5,000
          -
          Immunocytochemistry (ICC/IF)
          1:100-1:1,000
          -
          Flow Cytometry (Flow)
          1:200-1:2,000
          -
          Product Specifications
          Species Reactivity
          Human, Mouse, Rat
          Host/Isotype
          Rabbit / IgG
          Expression System
          HEK293F
          Class
          Recombinant Monoclonal
          Type
          Antibody
          Clone
          23GB3245
          Immunogen
          A synthetic peptide of human ATG9A (812-839AA).
          3D Epitope / Immunogen
          Conjugate
          Unconjugated Unconjugated Unconjugated
          Form
          Liquid
          Concentration
          0.5 mg/mL
          Amount
          10 µg
          Purification
          Affinity chromatography
          Storage buffer
          PBS, pH 7.4, with 50% glycerol
          Contains
          0.02% sodium azide
          Storage conditions
          -20°C
          Shipping conditions
          Ambient (domestic); Wet ice (international)
          RRID
          AB_3247840
          Target Information
          Macroautophagy is the major inducible pathway for the general turnover of cytoplasmic constituents in eukaryotic cells, it is also responsible for the degradation of active cytoplasmic enzymes and organelles during nutrient starvation. Macroautophagy involves the formation of double-membrane bound autophagosomes which enclose the cytoplasmic constituent targeted for degradation in a membrane bound structure, which then fuse with the lysosome (or vacuole) releasing a single-membrane bound autophagic bodies which are then degraded within the lysosome (or vacuole). Apg9 plays a direct role in the formation of the cytoplasm to vacuole targeting and autophagic vesicles, possibly serving as a marker for a specialized compartment essential for these vesicle-mediated alternative targeting pathways.
          Bioinformatics
          Protein Aliases: Apg9; APG9 autophagy 9-like 1; APG9-like 1; Apg911; APG9A; ATG 9A; ATG9 autophagy related 9 homolog A; autophagy 9-like 1 protein; autophagy protein 9; autophagy-related 9-like 1; autophagy-related 9A; Autophagy-related protein 9A; FLJ22169; mATG9; unnamed protein product
          View more View less
          Gene Aliases: APG9L1; Atg9; ATG9A; Atg9l1; AU019532; mATG9; MGD3208; RGD1310450
          View more View less
          UniProt ID: (Human) Q7Z3C6, (Mouse) Q68FE2, (Rat) Q5FWU3
          View more View less
          Entrez Gene ID: (Human) 79065, (Mouse) 245860, (Rat) 363254
          View more View less
          Function(s)
          protein binding phospholipid scramblase activity molecular_function
          Process(es)
          autophagosome assembly mitophagy transport autophagy protein transport negative regulation of interferon-beta production protein localization to Golgi apparatus protein localization to pre-autophagosomal structure piecemeal microautophagy of nucleus late nucleophagy innate immune response mitophagy lipid transport negative regulation of macrophage cytokine production phospholipid scrambling bone morphogenesis reticulophagy programmed necrotic cell death
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          México flag icon
          México
          Your items have has been added!
          Host server : magellan-search-blue-67655d8755-x75fr:80/100.66.77.4:80.
          git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-Offline