  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          • Primary Antibodies ›
          • LAIR1 (CD305) Antibodies
          Invitrogen
          LAIR1 Monoclonal Antibody (NKTA255), APC
          View all (32) LAIR1 (CD305) antibodies
          Tech Support
          Cite LAIR1 Monoclonal Antibody (NKTA255), APC
          Additional Information:
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          • Antibody Testing Data (3)
          LAIR1 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Group 53 Created with Sketch.
          LAIR1 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Group 53 Created with Sketch.
          FIGURE: 1 / 3
          LAIR1 Antibody (MA562283) in Flow
          Flow cytometry (surface staining) of LAIR1 in human peripheral whole blood. Samples were stained with LAIR1 monoclonal antibody (Product # MA562283) using a dilution of 10 µL reagent/100 µL of peripheral whole blood. Separation of human CD305 positive CD19 positive B cells (red-filled) from neutrophil granulocytes (black-dashed). {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product
          {{$ctrl.videoDesc}}
          {{$ctrl.videoLongDesc}}
          LAIR1 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          LAIR1 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          LAIR1 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Please note: We are reviewing Western blot images included in the antibody testing data in our catalog, including those provided by third parties. Unless expressly labeled or annotated as “raw-unedited”, Western blot images included in the antibody testing data in our catalog may have been edited, optimized or otherwise adjusted for presentation.
          LAIR1 Monoclonal Antibody (NKTA255), APC
          Product Details
          MA562283
          Applications
          Tested Dilution
          Publications
          Flow Cytometry (Flow)
          10 µL/100 µL whole blood or 10^6 cells
          -
          Product Specifications
          Species Reactivity
          Human
          Host/Isotype
          Mouse / IgG1
          Class
          Monoclonal
          Type
          Antibody
          Clone
          NKTA255
          Immunogen
          Activated NK cells and CD3- thymocytes.
          3D Epitope / Immunogen
          Conjugate
          APC APC APC
          • Unconjugated
          • Alexa Fluor 488 
          • PE 
          • PE-Cyanine7
          • PerCP-Cyanine5.5
          • Request custom conjugation
          Excitation/Emission Max
          651/660 nm View spectra spectra
          Form
          Liquid
          Concentration
          0.1 mg/mL
          Purification
          Size-exclusion chromatography
          Storage buffer
          PBS, pH 7.4, with 0.2% BSA
          Contains
          15mM sodium azide
          Storage conditions
          4°C, store in dark, DO NOT FREEZE!
          Shipping conditions
          Ambient (domestic); Wet ice (international)
          RRID
          AB_3703468
          Target Information
          CD305, also known as LAIR1, is a type I transmembrane glycoprotein with an extracellular Ig-like domain and two intracellular ITIMs. It is expressed on a wide range of immune cells, including T, NK, and B cells, monocytes, dendritic cells, eosinophils, basophils, and mast cells. In humans, CD305 is also present on CD34+ hematopoietic progenitor cells and thymocytes. Several isoforms exist due to alternative splicing, with expression varying between cell types. CD305 functions as an inhibitory receptor, playing a key role in regulating immune responses. It blocks cytokine-mediated signaling, cell proliferation, and apoptosis. In NK, B, and T cells, CD305 modulates cytolytic functions and cytokine production, down-regulating IL2 and IFNG in CD4+ T cells while inducing transforming growth factor beta. In B cells, it reduces IgG and IgE production and decreases IL8, IL10, and TNF secretion. Activation of CD305 through tyrosine phosphorylation recruits phosphatases PTPN6 and PTPN11, although it may also function independently of SH2-containing phosphatases. It inhibits differentiation of peripheral blood precursors into dendritic cells and has been shown to induce apoptosis in myeloid leukemia cell lines. Collagens are identified as ligands for CD305, underscoring its role in immune regulation.
          How to use the Panel Builder
          Bioinformatics
          Protein Aliases: immunoglobulin heavy chain variable region; LAIR1; leukocyte-associated Ig-like receptor 1; membrane glycoprotein; unnamed protein product
          View more View less
          Gene Aliases: CD305; LAIR-1
          View more View less
          UniProt ID: (Human) Q6GTX8
          View more View less
          Entrez Gene ID: (Human) 3903
          View more View less
          Function(s)
          transmembrane signaling receptor activity protein binding immune receptor activity
          Process(es)
          immune response-inhibiting cell surface receptor signaling pathway
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          Argentina flag icon
          Argentina
          Your items have has been added!
          Host server : magellan-search-blue-74d7b4b4d9-p95z8:80/100.66.74.151:80.
          git-commit: 7aafa54bd143a040505a257d2a3ebda4095a617f
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.56.0-Offline