  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Estatus del pedido
            • Productos personalizados y proyectos​
          • Primary Antibodies ›
          • CD55 Antibodies
          Invitrogen
          CD55 Monoclonal Antibody (MEM-118), PE-Cyanine5
          View all (64) CD55 antibodies
          Tech Support
          Cite CD55 Monoclonal Antibody (MEM-118), PE-Cyanine5
          Additional Information:
          {{banner.description}}
          • Antibody Testing Data (2)
          CD55 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Group 53 Created with Sketch.
          CD55 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Group 53 Created with Sketch.
          FIGURE: 1 / 2
          CD55 Antibody (MA562330) in Flow
          Flow cytometry (surface staining) of CD55 in human peripheral whole blood. Samples were stained with CD55 monoclonal antibody (Product # MA562330) using a dilution of 4 µL reagent/100 µL of peripheral whole blood. Separation of human neutrophil granulocytes (red-filled) from CD55 negative lymphocytes (black-dashed). {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product
          {{$ctrl.videoDesc}}
          {{$ctrl.videoLongDesc}}
          CD55 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD55 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD55 Monoclonal Antibody (MEM-118), PE-Cyanine5
          Product Details
          MA562330
          Applications
          Tested Dilution
          Publications
          Flow Cytometry (Flow)
          4 µL/100 µL whole blood or 10^6 cells
          -
          Product Specifications
          Species Reactivity
          Human, Non-human primate
          Host/Isotype
          Mouse / IgM
          Class
          Monoclonal
          Type
          Antibody
          Clone
          MEM-118
          Immunogen
          HPB-ALL human T cell line.
          3D Epitope / Immunogen
          Conjugate
          PE-Cyanine5 PE-Cyanine5 PE-Cyanine5
          • Unconjugated
          • Alexa Fluor 488 
          • Alexa Fluor 647 
          • Biotin 
          • FITC
          • PE 
          • Request custom conjugation
          Excitation/Emission Max
          568/666 nm View spectra spectra
          Form
          Liquid
          Concentration
          0.1 mg/mL
          Purification
          Size-exclusion chromatography
          Storage buffer
          TBS, pH 8, with 0.2% BSA
          Contains
          15mM sodium azide
          Storage conditions
          4°C, store in dark, DO NOT FREEZE!
          Shipping conditions
          Ambient (domestic); Wet ice (international)
          RRID
          AB_3703516
          Target Information
          CD55 (decay-accelerating factor, DAF) is a GPI-anchored membrane glycoprotein that protects autologous cells from classical and alternative pathway of complement cascade. Bidirectional interactions between CD55 and CD97 are involved in T cell regulation and CD55 can regulate complement when bound to CD97. In tumors, CD55 promotes neoangiogenesis, tumorigenesis, invasiveness and evasion of apoptosis. CD55 is a 70 kDa glycoprotein (in erythrocytes) anchored in the membrane by glycosylphosphatidylinositol tail. In other cells, the apparent molecular weight is somewhat larger for CD55 and has a substantial content of O-glycans. CD55 binds to activated C4b or C3b complement fragments on the cell surface, preventing the assembly and accelerating the decay of both classical and alternative pathways. CD55 carries the Cromer related blood group antigens. Two alternatively spliced transcripts encoding CD55 have been identified, and the predominant transcript encodes a membrane-bound protein expressed on cells exposed to plasma component proteins but an alternatively spliced transcript produces a soluble protein present at much lower levels. CD55 has been studied to have a role in prostate cancer growth and survival.
          How to use the Panel Builder
          Bioinformatics
          Protein Aliases: CD55; CD55 antigen; CD55 molecule, decay accelerating factor for complement (Cromer blood group); Complement decay-accelerating factor; Cromer blood group antigen; decay-accelerating factor precursor; Rh blood group D antigen; RP11-357P18.1; unnamed protein product
          View more View less
          Gene Aliases: CD55; CHAPLE; CR; CROM; DAF; TC
          View more View less
          UniProt ID: (Human) P08174
          View more View less
          Entrez Gene ID: (Human) 1604
          View more View less
          Function(s)
          virus receptor activity protein binding lipid binding
          Process(es)
          immune system process regulation of lymphocyte mediated immunity positive regulation of T cell cytokine production regulation of adaptive immune response based on somatic recombination of immune receptors built from immunoglobulin superfamily domains complement activation, classical pathway positive regulation of cytosolic calcium ion concentration regulation of complement activation regulation of lipopolysaccharide-mediated signaling pathway innate immune response respiratory burst negative regulation of complement activation viral entry into host cell regulation of complement-dependent cytotoxicity positive regulation of CD4-positive, alpha-beta T cell activation positive regulation of CD4-positive, alpha-beta T cell proliferation
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          México flag icon
          México
          Your items have has been added!
          Host server : magellan-search-green-6b469b8bb7-5xwv5:80/100.66.76.242:80.
          git-commit: a334af76dff23450325448aedefe62379591458a
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.48.1-2026.04.16-1.0