  • Applications
    • Bioprocesamiento
    • Cultivo celular y transfección
    • Terapia celular y génica
    • Cromatografía
    • Pruebas moleculares
    • Soluciones digitales
    • Extracción y análisis de ADN y ARN
    • Espectroscopía, análisis elemental y de isótopos
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Servicios personalizados
    • Servicios de leasing y financiación
    • Servicios de instrumentos
    • Informática de laboratorio
    • OEM y oferta comercial
    • Servicios de formación
    • Unity Lab Services
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y soporte técnico
    • Regístrese para obtener una cuenta
    • Cómo hacer un pedido
    • Asistencia para el instrumental
    • Centros de soporte técnico
    • Centros de formación
    • Vea todos los temas de ayuda y soporte técnico
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Promociones
  • Contacto
  • Pedido rápido
  • Estado del pedido y seguimiento
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Buscar
Search button
          • Estado del pedido
          • Pedido rápido
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Connect: laboratorio, datos, aplicaciones
            • Productos y proyectos personalizados
            • Services Central
          • Primary Antibodies ›
          • Tau Antibodies
          Invitrogen
          Tau Recombinant Human Monoclonal Antibody (KT233)
          View all (245) Tau antibodies
          Tech Support
          Cite Tau Recombinant Human Monoclonal Antibody (KT233)
          Additional Information:
          {{banner.description}}
          • Antibody Testing Data (1)
          Tau Antibody in ELISA (ELISA)
          Group 53 Created with Sketch.
          Tau Antibody in ELISA (ELISA)
          Group 53 Created with Sketch.
          FIGURE: 1 / 1
          Tau Antibody (MA563064) in ELISA
          Sandwich ELISA of Tau using Tau recombinant monoclonal (Product # MA563064). Plate coated with Phospho-Tau (Thr217) recombinant monoclonal antibody (Product # MA563066) at 3.0 µg/mL as the capture antibody. MAPT was used as the antigen. Peroxidase conjugated Tau (KT233) was used as the detection antibody. {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product
          {{$ctrl.videoDesc}}
          {{$ctrl.videoLongDesc}}
          Tau Antibody in ELISA (ELISA)
          Tau Recombinant Human Monoclonal Antibody (KT233)
          Product Details
          MA563064
          Applications
          Tested Dilution
          Publications
          ELISA (ELISA)
          1:250-1:500
          -
          Product Specifications
          Species Reactivity
          Human
          Host/Isotype
          Human / IgG1
          Expression System
          CHO cells
          Class
          Recombinant Monoclonal
          Type
          Antibody
          Clone
          KT233
          Immunogen
          Recombinant human Tau-F (aa 1-441).
          3D Epitope / Immunogen
          Conjugate
          Unconjugated Unconjugated Unconjugated
          • HRP
          • Request custom conjugation
          Form
          Liquid
          Concentration
          1 mg/mL
          Amount
          100 µg
          Purification
          Protein A
          Storage buffer
          PBS with 0.5% BSA, 50% glycerol
          Contains
          0.09% sodium azide
          Storage conditions
          Maintain refrigerated at 2-8°C for up to 1 month. For long term storage store at -20°C
          Shipping conditions
          Ambient (domestic); Wet ice (international)
          RRID
          AB_3704112
          Product Specific Information
          Immunogen sequence: MAEPRQEFEV MEDHAGTYGL GDRKDQGGYT MHQDQEGDTD AGLKESPLQT PTEDGSEEPG SETSDAKSTP TAEDVTAPLV DEGAPGKQAA AQPHTEIPEG TTAEEAGIGD TPSLEDEAAG HVTQARMVSK SKDGTGSDDK KAKGADGKTK IATPRGAAPP GQKGQANATR IPAKTPPAPK TPPSSGEPPK SGDRSGYSSP GSPGTPGSRS RTPSLPTPPT REPKKVAVVR TPPKSPSSAK SRLQTAPVPM PDLKNVKSKI GSTENLKHQP GGGKVQIINK KLDLSNVQSK CGSKDNIKHV PGGGSVQIVY KPVDLSKVTS KCGSLGNIHH KPGGGQVEVK SEKLDFKDRV QSKIGSLDNI THVPGGGNKK IETHKLTFRE NAKAKTDHGA EIVYKSPVVS GDTSPRHLSN VSSTGSIDMV DSPQLATLAD EVSASLAKQG L
          Highest antigen sequence identity to the following orthologs: Mouse - 88%, Rat - 94%, Pig - 91%, Cynomolgus monkey - 93%.
          Target Information
          Tau is a neuronal microtubule-associated protein found predominantly on axons. The function of Tau is to promote tubulin polymerization and stabilize microtubules. The C-terminus binds axonal microtubules while the N- terminus binds neural plasma membrane components, suggesting that tau functions as a linker protein between both. Axonal polarity is predetermined by TAU/MAPT localization (in the neuronal cell) in the domain of the cell body defined by the centrosome. The short isoforms allow plasticity of the cytoskeleton while the longer isoforms may preferentially play a role in its stabilization. In its hyper-phosphorylated form, Tau is the major component of paired helical filaments (PHF), the building block of neurofibrillary lesions in Alzheimer's diseases (AD) brain. Hyper-phosphorylation impairs the microtubule binding function of Tau, resulting in the destabilization of microtubules in AD brains, ultimately leading to the degeneration of the affected neurons. Numerous serine/threonine kinases phosphorylate Tau, including GSK-3beta, protein kinase A (PKA), cyclin-dependent kinase 5 (cdk5) and casein kinase II. Hyper-phosphorylated Tau is found in neurofibrillary lesions in a range and other central nervous system disorders such as Pick's disease, frontotemporal dementia, cortico-basal degeneration and progressive supranuclear palsy.
          Bioinformatics
          Protein Aliases: FLJ31424; FTDP17; G protein beta1/gamma2 subunit-interacting factor 1; map tau; MGC138549; Microtubule-associated protein tau; microtubules; Neurofibrillary tangle protein; neurofibrillary tangles; Neuronal Marker; Paired helical filament-tau; PHF-tau; PHFtau; protein phosphatase 1, regulatory subunit 103; Tau-4; Tau-derived paired helical filament hexapeptide; Tau5; unnamed protein product
          View more View less
          Gene Aliases: DDPAC; FTD1; FTDP-17; MAPT; MAPTL; MSTD; MTBT1; MTBT2; PPND; PPP1R103; TAU; tau-40; Tau-PHF6
          View more View less
          UniProt ID: (Human) P10636
          View more View less
          Entrez Gene ID: (Human) 4137
          View more View less
          Function(s)
          DNA binding AT DNA binding double-stranded DNA binding single-stranded DNA binding RNA binding actin binding protein binding microtubule binding tubulin binding SH3 domain binding enzyme binding protein kinase binding protein binding, bridging apolipoprotein binding dynactin binding phosphatidylinositol binding identical protein binding sequence-specific DNA binding chaperone binding protein phosphatase 2A binding Hsp90 protein binding lipoprotein particle binding histone-dependent DNA binding microtubule lateral binding phosphatidylinositol bisphosphate binding
          Process(es)
          microtubule cytoskeleton organization microglial cell activation cellular response to DNA damage stimulus cell-cell signaling synapse assembly learning or memory memory response to lead ion regulation of autophagy negative regulation of gene expression negative regulation of mitochondrial membrane potential rRNA metabolic process axonal transport of mitochondrion central nervous system neuron development regulation of microtubule polymerization or depolymerization regulation of microtubule polymerization positive regulation of microtubule polymerization cytoplasmic microtubule organization neuron projection development positive regulation of superoxide anion generation regulation of chromosome organization stress granule assembly cellular response to heat cellular response to reactive oxygen species positive regulation of axon extension microtubule polymerization astrocyte activation regulation of synaptic plasticity intracellular distribution of mitochondria generation of neurons synapse organization regulation of calcium-mediated signaling protein polymerization protein homooligomerization axon development regulation of microtubule cytoskeleton organization plus-end-directed organelle transport along microtubule regulation of mitochondrial fission negative regulation of mitochondrial fission fibril organization axonal transport regulation of cellular response to heat regulation of long term synaptic depression positive regulation of protein localization to synapse neurofibrillary tangle assembly negative regulation of establishment of protein localization to mitochondrion positive regulation of cellular protein localization negative regulation of tubulin deacetylation amyloid fibril formation cellular response to nerve growth factor stimulus cellular response to brain-derived neurotrophic factor stimulus
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estado del pedido
          • Ayuda con el pedido
          • Pedido rápido
          • Centro de suministros
          • eProcurement (B2B)
          Asistencia Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte técnico
          • Contacto
          • Centros de soporte técnico
          • Documentos y certificados
          • Informar de un problema del sitio web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de formación
          • Promociones
          • Eventos y seminarios web
          • Redes sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Carreras profesionales Carreras profesionales
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas registradas
          • Políticas y avisos
          Nuestra cartera Plus Icon Minus Icon
          Spain flag icon
          Spain
          Your items have has been added!
          Host server : magellan-search-green-b49b87d85-9fm2r:80/100.66.79.29:80.
          git-commit: 5b8c860b7cdb41e9cfe07630520f6b51e109d38e
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.47.0-Offline