  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          • Primary Antibodies ›
          • H3K27me3 Antibodies
          Invitrogen
          H3K27me3 Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (K01_2K74)
          View all (20) H3K27me3 antibodies
          Tech Support
          Cite H3K27me3 Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (K01_2K74)
          Additional Information:
          {{banner.description}}
          • Antibody Testing Data (3)
          H3K27me3 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.
          H3K27me3 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.
          FIGURE: 1 / 3
          H3K27me3 Antibody (MA563968) in ICC/IF
          Immunocytochemistry analysis of H3K27me3 (green) in HeLa cells. Samples were incubated with H3K27me3 recombinant monoclonal (Product # MA563968). DAPI (blue). {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product
          {{$ctrl.videoDesc}}
          {{$ctrl.videoLongDesc}}
          H3K27me3 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          H3K27me3 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          H3K27me3 Antibody in Western Blot (WB)
          H3K27me3 Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (K01_2K74)
          Product Details
          MA563968
          Applications
          Tested Dilution
          Publications
          Western Blot (WB)
          1:500-1:1,000
          -
          Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          1:50-1:100
          -
          Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Assay-dependent
          -
          Product Specifications
          Species Reactivity
          Human, Rat
          Host/Isotype
          Rabbit / IgG
          Expression System
          HEK293F
          Class
          Recombinant Monoclonal
          Type
          Antibody
          Clone
          K01_2K74
          Immunogen
          A synthetic methyl-peptide corresponding to residues surrounding Lys27 of human Histone H3.
          3D Epitope / Immunogen
          Conjugate
          Unconjugated Unconjugated Unconjugated
          Form
          Liquid
          Concentration
          1 mg/mL
          Amount
          100 µg
          Purification
          Protein A/G
          Storage buffer
          50mM tris glycine, pH 7.4, with 0.05% BSA, 40% glycerol, 150mM NaCl
          Contains
          0.01% sodium azide
          Storage conditions
          Maintain refrigerated at 2-8°C for up to 1 month. For long term storage store at -20°C
          Shipping conditions
          Ambient (domestic); Wet ice (international)
          RRID
          AB_3705016
          Target Information
          H3K27me3 is the epigenetic mark where histone H3 is trimethylated at lysine residue 27. H3K27me3 is an epigenetic silencing mark and thus associated with downregulation of nearby genes and often found in heterochromatin regions. H3K27me3 is mainly found at inactive gene promoters and generally is found in opposition to the activating mark H3K4me3. H3K27me3 often occupies gene rich regions with close association to development regulators. EZH2, a component of the PRC2 complex, is the histone methyltransferase (or writer) responsible for trimethylating H3K27. UTX and JMJD3 both are histone demethylases (or erasers) for H3K27me3. The regulation of H3K27me3 is crucial for gene regulation and dysregulation of H3K27me3 has been implicated in numerous diseases including cancer. H3K27me3 antibodies are often used for western blot and ChIP applications to study changes in levels and occupancy of H3K27me3.
          Bioinformatics
          Protein Aliases: H3 histone; H3 histone family, member A; H3 histone family, member I; H3 histone family, member J; H3 histone family, member K; H3 histone family, member L; H3 histone family, member M; H3 histone, family 2; H3 K27; H3-clustered histone 13; H3-clustered histone 14; H3-clustered histone 15; H3/b; H3/d; H3/f; H3/j; H3k27; H3Lys27me3; HIST1H3A; HIST1H3F; histone 1, H2ai; histone 1, H3a; histone 1, H3b; histone 1, H3f; histone 1, H3h; histone 1, H3j; histone 2, H3a; histone 2, H3c; histone 2, H3c2; Histone 3; histone cluster 1 H3 family member a; histone cluster 1 H3 family member b; histone cluster 1 H3 family member f; histone cluster 1 H3 family member h; histone cluster 1 H3 family member j; histone cluster 1, H2ai; histone cluster 1, H2ai-like; histone cluster 1, H3a; histone cluster 1, H3b; histone cluster 1, H3f; histone cluster 1, H3h; histone cluster 1, H3j; histone cluster 2 H3 family member a; histone cluster 2 H3 family member c; histone cluster 2, H3a; histone cluster 2, H3c; histone cluster 2, H3c2; histone cluster 3, H3; Histone H3; Histone H3.1; Histone H3.2; Histone H3/a; Histone H3/b; Histone H3/c; Histone H3/d; Histone H3/f; Histone H3/h; Histone H3/i; Histone H3/j; Histone H3/k; Histone H3/l; Histone H3/m; Histone H3/o; Histone H3K27me3; methyl Histone 3; methyl Histone H3; Tri-methyl H3; Tri-methyl Histone H3; Tri-Methyl-H3 K27; Tri-Methyl-H3 Lys27; Tri-Methyl-Histone H3 K27; Tri-Methyl-Histone H3 Lys27; Trimethyl H3; Trimethyl Histone H3; unnamed protein product
          View more View less
          Gene Aliases: H3; H3 histone; H3.2; H3/A; H3/i; H3/j; H3/k; H3/l; H3/M; H3/n; H3/o; H3C1; H3C10; H3C11; H3C12; H3C13; H3C14; H3C15; H3C2; H3C3; H3C4; H3C6; H3C7; H3C8; H3F1K; H3F2; H3FA; H3FB; H3FC HIST1H3C; H3FD; H3FF; H3FH; H3FI; H3FJ; H3FK; H3FL; H3FM; H3FN; Hist1h2ai; Hist1h2ail; HIST1H3A; HIST1H3B; HIST1H3D; HIST1H3E; HIST1H3F; HIST1H3G; HIST1H3H; HIST1H3I; HIST1H3J; HIST2H3A; HIST2H3C; HIST2H3D
          View more View less
          UniProt ID: (Human) P68431, (Human) Q71DI3, (Rat) Q6LED0
          View more View less
          Entrez Gene ID: (Human) 8350, (Human) 8357, (Human) 8356, (Human) 126961, (Human) 333932, (Human) 8358, (Human) 8968, (Rat) 291159, (Rat) 679994, (Rat) 310678
          View more View less
          Function(s)
          DNA binding protein binding structural constituent of chromatin cadherin binding protein heterodimerization activity chromatin binding histone binding histone
          Process(es)
          chromatin organization nucleosome assembly gene expression telomere organization regulation of gene expression, epigenetic negative regulation of transcription from RNA polymerase II promoter DNA replication-dependent nucleosome assembly protein heterotetramerization regulation of gene silencing
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          Argentina flag icon
          Argentina
          Your items have has been added!
          Host server : magellan-search-green-b49b87d85-n9r8p:80/100.66.76.150:80.
          git-commit: 5b8c860b7cdb41e9cfe07630520f6b51e109d38e
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.47.0-Offline